免疫反应的非假设研究
研究人类对 SARS-CoV-2 感染的免疫反应,有助于理解为什么有些人在感染该病毒之后会发展成重症,而有些人则为无症状感染者。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems with Human/Mouse/Rat rRNA Depletion 使用独特的建库方案,adapters 被直接添加到 RNA 上。使用该建库方法,完整的转录组得以保留,因为 cDNA 合成不受 GC 含量的影响,而且随机寡核苷酸序列也未掺入 cDNA 中,从而防止了错误的 SNP 和点突变。
检测基因组的哪条链编码基因转录本,并区分在基因组相反链上进行编码的两个不同等位基因。
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina with H/M/R rRNA Depletion Kit | |
---|---|
动手操作时间(小时) | 3.5 |
总时间(小时) | 6.5 |
RNA 种类 | 总 RNA |
样本起始量范围(ng) | 100–1000 |
兼容物种 | 人、小鼠、大鼠 |
核糖体去除模块 | 包含 |
结果分析难度 | 简单易用 |
总 RNA 测序提供最全面的完整转录组分析。如果研究仅集中在编码区域并且可用的初始样本数量有限,则 mRNA 测序是理想的选择。
为了获得高建库成功率,仅当每个步骤试剂正确混合时,试剂中的示踪染料会发生颜色变化。如发现颜色无变化,则表示需要暂停实验,待完全混匀后再继续。直观的颜色变化提示有助于监控自动化建库系统的建库效果。
Collibri Stranded RNA Library Prep kit 的研发科学家分享了他们的建库技巧,以保留完整转录组信息。
建议在建库之前将 Invitrogen ERCC RNA Spike-In Control Mix(Collibri 试剂盒中未提供)添加到起始 RNA 模板中。 其提供了一组外源 RNA 对照,可以对用于基因表达研究的多种技术平台进行性能评估(动态范围,检测下限,差异倍数)。了解详细信息,请查阅ERCC RNA Spike-In Control Mixes 用户指南
图 2.ERCC Spike-In Mixes 中的转录物摩尔比。Spike-In Mix 1 和 Spike-In Mix 2 中的转录本分为四个亚组,其分子浓度比为定义的Mix 1:Mix 2。每个亚组包含跨度 106 倍浓度范围的 23 个转录物,其转录物大小分布和 GC 含量大致相同。
对于阳性 RNA 对照,我们推荐 Universal Human Reference RNA 或 Human Brain Total RNA。
提示: 请勿将 ERCC RNA Spike-In Control Mix 与 FFPE RNA 等高度降解的样品一起使用。高质量的 ERCC RNA 可以与低质量的 RNA 竞争,从而导致 ERCC RNA 的量在最终文库中过多。
我们提供一系列 Invitrogen RNA 提取试剂盒,用于从多种起始材料中进行灵敏、可规模化的核酸纯化,以实现高效纯化和下游实验高性能。包括用于从各种样本(如组织、细胞、血液、血清、植物、法医样本等)中进行 RNA 纯化的多种试剂盒。
使用基于磁珠的纯化技术和 KingFisher 仪器来结合、洗涤和洗脱 RNA,从而实现自动化 RNA 提取,不仅可以减少动手操作时间,同时可保持高产量和出色的可重复性。
使用 Qubit 荧光检测平台,可以高灵敏度和高特异性地快速准确定量 RNA。从多种类且高灵敏度的 RNA 定量试剂中进行选择,以准确定量 RNA 文库。
基于 qPCR 的 Collibri 文库定量试剂盒 可用于大批量样本的文库定量,同时也是对珍贵样本或临床样本进行文库定量的理想方法。 定量准确性与 KAPA 文库定量试剂盒相当,此外在定量过程中还具有颜色变化提示。
Qubit dsDNA HS Assay 是一种荧光检测试剂,使用 dsDNA 结合染料来准确定量 NGS 文库浓度,每个样品只需几分钟的简单检测流程。
无论选择哪种检测方法,都离不开良好的实验操作技术,以确保准确定量文库浓度和获取高质量的 Illumina 测序数据。
借助 Applied Biosystems QuantStudio 实时定量 PCR 系统,您可体验到卓越的性能、可靠性和世界一流的服务支持,从而获得真正的价值。我们的系列仪器可助您获得所需的结果,与同事建立联系和协作,实现您的研究目标。
我们提供一系列 Invitrogen RNA 提取试剂盒,用于从多种起始材料中进行灵敏、可规模化的核酸纯化,以实现高效纯化和下游实验高性能。包括用于从各种样本(如组织、细胞、血液、血清、植物、法医样本等)中进行 RNA 纯化的多种试剂盒。
使用基于磁珠的纯化技术和 KingFisher 仪器来结合、洗涤和洗脱 RNA,从而实现自动化 RNA 提取,不仅可以减少动手操作时间,同时可保持高产量和出色的可重复性。
使用 Qubit 荧光检测平台,可以高灵敏度和高特异性地快速准确定量 RNA。从多种类且高灵敏度的 RNA 定量试剂中进行选择,以准确定量 RNA 文库。
基于 qPCR 的 Collibri 文库定量试剂盒 可用于大批量样本的文库定量,同时也是对珍贵样本或临床样本进行文库定量的理想方法。 定量准确性与 KAPA 文库定量试剂盒相当,此外在定量过程中还具有颜色变化提示。
Qubit dsDNA HS Assay 是一种荧光检测试剂,使用 dsDNA 结合染料来准确定量 NGS 文库浓度,每个样品只需几分钟的简单检测流程。
无论选择哪种检测方法,都离不开良好的实验操作技术,以确保准确定量文库浓度和获取高质量的 Illumina 测序数据。
借助 Applied Biosystems QuantStudio 实时定量 PCR 系统,您可体验到卓越的性能、可靠性和世界一流的服务支持,从而获得真正的价值。我们的系列仪器可助您获得所需的结果,与同事建立联系和协作,实现您的研究目标。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。