结果具有一致性,可为探索提供助力
是什么造就了 Sanger 测序高分子聚合物的优良性能?是对细节的一丝不苟和由始至终保持一致性的不懈坚持。我们的智能软件和系统可以持续监测质量,有助于确保批次间的一致性,并采用了适当的工艺尽可能地生产出最洁净的产品。我们拥有所有类型的 Applied Biosystems 基因分析仪,可在 DNA 测序聚合物运送到您的实验室之前确保其性能已达要求。
金标准质量
Applied Biosystems 代表着品质和可靠性——这是我们每天努力改善产品的结果。无论您 所做的工作 是癌症研究、药物发明、GMO 检测, 还是 法医工作, 我们都会致力于提高质量,因此您可以专注于获取最关键问题的答案。
- 只有当产品符合最高标准时,我们才会将产品交付到您的实验室
- 我们致力于提高质量,以便您可以专注于研究
视频:制造优质的 Sanger 测序高分子聚合物
“对 Sanger 测序高分子聚合物进行测试以验证其黏度是否合适,可让 DNA 以适当的速度行进,并提供精确的大小筛分信息和分辨率以确保您成功实现测序。”
-质量控制
规格灵活,可满足您的工作流程需求
我们的高性能高分子聚合物 (POP) 化学成分专为您的工作流程而设计,可提供:
- 稳定的配方和规格——预先配制并以即用型瓶装形式(Applied Biosystems 3130 基因分析仪和 Applied Biosystems 3730 基因分析仪)或袋装形式(Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪)提供,可节约时间并实现结果一致性
- 多功能性——可用于各种测序和片段分析应用,例如:
- 灵活的尺寸规格——有3.5-28 mL 规格的瓶装形式(Applied Biosystems 3130 系列基因分析仪和 Applied Biosystems 3730 系列基因分析仪)和96个样品、384个样品和960个样品的袋装形式(Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪)可供选择
- RFID 标签——配备射频识别 (RFID) 标签,可轻松追踪部件号/批号、样品残留量和有效期等重要信息(Applied Biosystems 3500 系列基因分析仪)
POP 的范围
在特定应用中使用相应的 Applied Biosystems DNA 聚合物可帮助您降低重测序几率并获得高质量、可重现数据。
用于 Sanger 测序应用的 POP
用于片段分析应用的 POP
知识积累
获取日常 Sanger 测序和片段分析问题的简短答案
了解测序的历史以及如何根据研究需求选择合适的平台
相关资源
支持中心
仅供科研使用,不可用于诊断目的。