Search Thermo Fisher Scientific
Los sistemas KingFisher pueden gestionar una amplia variedad de aplicaciones de ácidos nucleicos, proteínas y péptidos, células y exosomas.
Los diferentes tipos de muestras y aplicaciones requieren diferentes químicas para extraer el analito. Por ejemplo, la sangre, la saliva y las muestras bucales son fuentes concentradas de fragmentos largos de ADN, mientras que las muestras de ADN extracelular son fuentes de fragmentos cortos de alto volumen y baja concentración. Se necesitan diferentes esferas y diferentes tipos de química de unión y tampón para extraer de forma óptima el ADN de estas fuentes.
En esta sección, encontrará kits, reactivos y protocolos optimizados para el sistema KingFisher que se pueden utilizar para aumentar al máximo la pureza y el rendimiento de cada diana de extracción y tipo de muestra. En la tabla se resume la metodología recomendada para cada tipo de analito y aplicación.
Para aislar y extraer … | Recomendamos… |
ADN o ARN | |
ADN o ARN (no cubierto por los kits MagMAX) | |
Proteínas | |
Proteínas para mapeo de péptidos | |
Células y exosomas | |
SARS-CoV-2 | Kits MagMAX de Applied Biosystems (ARN vírico) |
Utilice nuestra Guía de selección de kits, reactivos y protocolos para encontrar los kits MagMAX, Dynabeads y SMART Digest adecuados para su aplicación; o bien, busque la diana de extracción más adelante en esta sección. También puede consultar la página del producto para cualquier kit, donde podrá ver y descargar protocolos para su instrumento KingFisher.
Utilice nuestra herramienta de selección para encontrar el kit de esferas magnéticas adecuado para su preparación automatizada de muestras. Los kits MagMAX, Dynabeads y SMART Digest pueden purificar ácidos nucleicos, proteínas, células, exosomas y virus de una amplia variedad de tipos de muestras y están optimizados para sistemas automatizados de purificación KingFisher.
El software KingFisher BindIt o BindIx se incluye de forma gratuita con todos los instrumentos KingFisher para que pueda crear, descargar, ejecutar, modificar y almacenar protocolos para sus aplicaciones. El software le permite definir y editar pasos, parámetros, placas y reactivos para cada parte de su protocolo: unión, lavado y elución.
Para cualquier kit o reactivo MagMAX o Dynabeads en la Guía de selección de kits, reactivos y protocolos, haga clic en View Protocols (Ver protocolos) para revisar protocolos automatizados para instrumentos KingFisher. A continuación, siga estos pasos para descargar e instalar los protocolos que desee.
Software KingFisher BindIx (para sistemas KingFisher Apex)
Método | Instrucciones |
Haga doble clic en el paquete descargado para iniciar el proceso de instalación | |
Haga clic en Get (Obtener) y, a continuación, en Install (Instalar) | |
Unidad USB del fabricante | Haga doble clic en el archivo de paquete .msix y, a continuación, haga clic en Install (Instalar) |
Requisitos del sistema: Windows 10 versión 1809 (17763.0) o superior
2. Busque en la biblioteca de protocolos el protocolo que corresponde al kit que está utilizando.
Software KingFisher BindIt (para sistemas KingFisher Flex y Duo Prime)
Los sistemas KingFisher se encuentran en primera línea de batalla ayudando a los laboratorios a aumentar el volumen de procesamiento de las extracciones de ARN para gestionar la enorme demanda de resultados rápidos y exactos de las pruebas de detección del SARS-CoV-2. Los kits MagMAX Viral/Pathogen en instrumentos KingFisher proporcionan un método sensible y sencillo para la extracción de ácidos nucleicos en pruebas de detección de SARS-CoV-2, y recientemente se han optimizado protocolos para aumentar aún más el volumen de procesamiento.
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen I |
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen II |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
N.º cat. | A42352 (hasta 200 prep./kit) A48310 (hasta 2000 prep./kit) |
(Hasta 2000 prep./kit) |
Información adicional | Más información |
Los kits MagMAX Viral/Pathogen están diseñados para la recuperación de gran capacidad de ácidos nucleicos y son compatibles con muestras de bajo valor cuantitativo. Solo hay dos protocolos para el intervalo de entrada de volumen bajo a volumen alto. No se requiere portador, lo que significa menos interferencia con la NGS posterior y menos pasos necesarios.
Los kits de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen I y Viral/Pathogen II (MVP I y II) se recomiendan para su uso en laboratorios de investigación. Ambos kits se han validado con protocolos optimizados y desarrollados recientemente, lo que permite un volumen de entrada de muestras de 200 µl (frente al volumen estándar de 400 µl) con la mitad de la cantidad de reactivos de extracción.
El funcionamiento de ambos kits MagMAX es idéntico, así como las químicas que llevan el ARN a los gránulos y el flujo de trabajo general. Las dos diferencias son: (A) Un cambio de materia prima en el componente de gránulos debido a una demanda sin precedentes para SARS-CoV-2 y (b) el kit MVP II solo está disponible en formato de preparación a gran escala.
Para obtener notas de aplicación y materiales de apoyo sobre el uso de instrumentos KingFisher y kits MagMAX o Dynabeads para pruebas y aislamiento de SARS-CoV-2, consulte la ficha Resources (Recursos).
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información detallada sobre protocolos para cualquiera de estos kits, siga el enlace correspondiente de Más información o n.º de cat. indicado anteriormente.
Para ver un vídeo del flujo de trabajo de los kits de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen con instrumentos KingFisher, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Tradicionalmente, para aislar el ADN genómico (ADNg) de diferentes tipos de muestras se necesitaban varios kits de purificación. Con el kit de varias muestras de ADN MagMAX Ultra 2.0 o las placas precargadas KingFisher Flex Ready DNA Ultra 2.0 y los instrumentos KingFisher, puede aislar el ADNg a partir de 50 µl a 2 ml de sangre completa, saliva, capa leucoplaquetaria, hisopados bucales u otras muestras biológicas. El ADNg purificado que se obtiene como resultado es ideal para muchas aplicaciones de biología molecular posteriores, como qPCR, NGS y análisis de micromatrices.
Una fuente confiable y no invasiva de ADNg fácilmente accesible y adecuada para el análisis genético posterior es la saliva. El kit de saliva para ADNg MagMAX, desarrollado para una empresa de genómica líder para su uso con instrumentos KingFisher, está específicamente optimizado para el aislamiento de ADN de saliva.
Kit de varias muestras de ADN MagMAX Ultra 2.0 |
Placas precargadas KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 |
Kit de saliva para ADNg MagMAX |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
N.º cat. |
|||
Información adicional |
Utilice el kit de varias muestras de ADN MagMAX Ultra 2.0 para recuperar ADN de alta pureza de introducciones de volúmenes grandes y pequeños. El kit produce el máximo rendimiento al tratar muestras con proteinasa K (PK) y potenciador P, seguido de una solución innovadora de lisis y unión para lisar células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg simultáneamente en los gránulos magnéticos de alto grado de unión. Diseñado para ofrecer flexibilidad, el kit le permite omitir los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin problemas. Por ejemplo, puede ejecutar muestras de 50 µl y 400 µl al mismo tiempo en la misma placa.
Los reactivos para el kit de varias muestras de ADN MagMAX Ultra 2.0 también están disponibles a gran escala, lo que permite procesar 2000 muestras de 50-200 µl o 1000 muestras de 200-400 µl.
Las placas precargadas KingFisher Ready DNA Ultra 2.0 contienen los mismos reactivos y producen los mismos resultados de alta calidad que el kit de varias muestras de ADN MagMAX Ultra 2.0, pero las placas ya están convenientemente cargadas con reactivos. Esto suprime la necesidad de dispensar lisis, soluciones de lavado y gránulos magnéticos. El protocolo es sencillo: solo tiene que retirar la lámina, añadir la muestra y soluciones de potenciador/proteinasa K e insertarla en el instrumento.
Utilice el kit de saliva para ADNg MagMAX con instrumentos KingFisher para recuperar ADNg de alta pureza a partir de muestras de saliva. El kit trata las muestras con una solución innovadora de lisis y unión para lisar células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg simultáneamente en los gránulos magnéticos de alto grado de unión. Diseñado para ofrecer flexibilidad, el kit le permite omitir los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin problemas. Por ejemplo, puede ejecutar muestras de 50 µl y 400 µl al mismo tiempo en la misma placa. El flujo de trabajo es compatible con dispositivos de recogida de saliva como Oragene™ de Genotek, GeneFiX™ de IsoHelix y SalivaGard® de Biomatrica.
Para ver información sobre protocolos y datos de rendimiento de cualquiera de estos kits MagMAX, siga el enlace Más información anterior.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Las “biopsias líquidas” de ADN extracelular o de ácidos nucleicos totales a partir de plasma, suero u orina representan un método no invasivo para detectar y controlar dianas asociadas con enfermedades como el cáncer. Los kits de ácidos nucleicos extracelulares MagMAX en instrumentos KingFisher son ideales para la investigación con biopsias líquidas. Están optimizados específicamente para el enriquecimiento del ADN y el ácido nucleico total extracelulares, no el ADN genómico (ADNg), lo que significa una mayor recuperación y menores volúmenes iniciales.
Kit de aislamiento de ADN extracelular MagMAX |
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales extracelulares MagMAX |
|
![]() |
![]() |
|
N.º cat. |
||
Información adicional |
Las biopsias líquidas suelen utilizar ADN extracelular procedente de células normales y de células cancerosas. La obtención de ADN solo tumoral en el torrente sanguíneo se conoce con mayor frecuencia como ADN tumoral circulante (ADNtc), que contiene información sobre un tumor a la que de otro modo resultaría difícil acceder. En estos kits, los gránulos magnéticos y la química optimizada se combinan para lograr un aislamiento de ácidos nucleicos más eficaz que recupere específicamente el ADN extracelular fragmentado y a la vez deja atrás las moléculas de ADN más grandes. Este aspecto del enriquecimiento para la porción de ADN extracelular del ácido nucleico total garantiza que el ADN extracelular más corto está concentrado y preparado para el análisis posterior mediante qPCR, PCR digital (PCRd) o secuenciación de última generación (NGS).
Si bien se está consolidando la importancia del ADN extracelular, es posible que no sea determinante. Las secuencias de ADN extracelular sirven como biomarcadores críticos en forma de microARN y fusiones de genes. La inclusión de ARN extracelular con ADN extracelular en el kit de ácido nucleico total ofrece a los investigadores la oportunidad de ampliar sus estudios y mejorar la salud de las personas.
Utilice el kit de aislamiento de ADN extracelular MagMAX con instrumentos KingFisher, ensayos Oncomine y otras aplicaciones posteriores para optimizar el flujo de trabajo con biopsias líquidas desde la extracción y purificación hasta el análisis.
Utilice el kit de aislamiento de ácidos nucleicos totales extracelulares MagMAX para ampliar el flujo de trabajo con biopsias líquidas e incluir ADN y ARN extracelulares de la misma muestra.
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información detallada sobre protocolos para cualquiera de estos kits MagMAX, siga el enlace correspondiente de Más información indicado anteriormente.
Para ver un vídeo del flujo de trabajo del kit de aislamiento de ADN extracelular MagMAX con instrumentos KingFisher, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Habitualmente, las muestras clínicas para la investigación del cáncer son muestras incluidas en parafina y fijadas con formol (FFPE) para análisis histopatológicos y archivo de tejidos. Este método conserva el tejido y permite el almacenamiento prolongado, pero el entrecruzamiento químico extenso de ácidos nucleicos puede complicar el procesamiento posterior para aplicaciones como la secuenciación de última generación (NGS).
Con el kit para ADN y ARN FFPE MagMAX Ultra y los instrumentos KingFisher, puede aislar secuencialmente ADN, ARN, microARN o tanto ADN como ARN de muestras incluidas en parafina y fijadas con formol y muestras fijas. El ADN genómico (ADNg) extraído es de alta calidad y permite obtener volúmenes procesados comparables a los de la sangre fresca congelada. El kit es ideal para su uso con ensayos Ion Torrent™ Oncomine™, así como para PCR y NGS, incluso cuando el tejido incluido en parafina y fijado en formol tiene más de 25 años.
Kit para ADN y ARN FFPE MagMAX Ultra |
|
![]() |
|
N.º cat. |
|
Información adicional |
Utilice el kit de ADN/ARN MagMAX FFPE Ultra para aislar ácidos nucleicos de forma rápida y fiable a partir de muestras incluidas en parafina y fijadas con formol. Incluso puede extraer ADN y ARN secuencialmente de la misma muestra en un solo flujo de trabajo y obtener así datos más completos de sus valiosas muestras. Por ejemplo, puede investigar biomarcadores importantes, como mutaciones en puntos calientes, variaciones en el número de copias, fusiones de genes e indels.
El kit se ha validado para varios tipos de muestras de investigación, incluidas las biopsias de cáncer sólido, las biopsias con aguja gruesa y las biopsias con aguja fina. También es compatible con el agente de limpieza CitriSolv™, una alternativa de desparafinado al xileno que es menos tóxico y se puede utilizar sin una campana de extracción de vapores químicos.
Para acelerar el proceso de desparafinado, combine el kit de ADN/ARN FFPE Ultra con el sistema AutoLys™de Applied Biosystems™. Compuesto de tubos pretratados y un sistema de gradillas para reducir los pasos de pipeteo, los tubos y accesorios del sistema AutoLys permiten prescindir de productos químicos peligrosos y reducen al mínimo la pérdida de muestras de tejido.
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información detallada sobre protocolos para este kit MagMAX, siga el enlace de Más información correspondiente anterior.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Tradicionalmente, para aislar distintos tipos de ARN de diferentes tipos de muestras para estudios de la expresión génica se han necesitado varios kits de purificación. El kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana está optimizado para extraer ARN total, incluidos pequeños fragmentos de ARN y microARN (miARN), de la mayoría de muestras biológicas, incluidos plasma y suero, sangre completa, tejido sólido, células cultivadas, orina y más. La extracción no utiliza fenol y no es orgánica.
Kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana |
|
![]() |
|
N.º cat. |
|
Información adicional |
Utilice el kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana para el aislamiento de bajo o alto rendimiento del ARN total real que cubre toda la variedad de tipos de ARN presentes en las células, desde ARN pequeños como los microARN (miARN) hasta el ARN no codificante, el ARN mensajero y el ARN ribosómico. El kit eluye ARN altamente concentrado en tan solo 20 µl de agua sin nucleasas y su química estabiliza y conserva el ARN con el paso del tiempo.
El ARN extraído es adecuado para una gran variedad de aplicaciones de expresión génica posteriores, como miARN-Seq y qRT-PCR. Los flujos de trabajo se han validado para el kit de síntesis de ADNc de miARN TaqMan™ Advanced y otros ensayos de miARN TaqMan Advanced.
Para ver los datos de rendimiento de este kit MagMAX, siga el enlace Más información correspondiente anterior.
Para ver información sobre protocolos y notas de aplicación de este kit MagMAX, o para ver un vídeo del flujo de trabajo de este kit (solo aislamiento manual), siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
La investigación en transcriptómica requiere ARN mensajero (ARNm), que puede obtenerse a partir de una gran variedad de muestras. Las esfeas de aislamiento de ARNm Dynabeads capturan específicamente moléculas de ARNm a partir de una amplia variedad de muestras no procesadas mediante la explotación de los pares de bases entre los residuos de poli-A en el extremo 3’ de la mayoría de ARNm y los residuos de Oligo(dT)25 acoplados covalentemente a la superficie de los Dynabeads. Los protocolos automatizados de los instrumentos KingFisher solo tardan 15 minutos y el ARNm aislado es adecuado para su uso en todas las aplicaciones posteriores.
Kit de purificación de ARNm Dynabeads |
Kit de purificación de ARNm Dynabeads DIRECT™ |
Kit de micropurificación de ARNm Dynabeads DIRECT™ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
N.º cat. |
|||
Información adicional |
El kit de purificación de ARNm Dynabeads toma ARN total como entrada y es una buena opción cuando ya ha aislado ARN total, como el kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana.
Sin embargo, solo del 1 al 5 % del contenido de ARN total de las células es en realidad ARNm. Si solo necesita el transcriptoma de ARNm, no es necesario aislar el ARN total. Los kits y tecnologías de purificación de ARNm Dynabeads DIRECT™ actúan solo sobre las moléculas de ARNm de una amplia variedad de muestras no procesadas y las extraen directamente de la solución. El ARN ribosómico, el ADN, las proteínas y pequeñas moléculas de ARN (como ARN de transferencia, microARN y pequeños ARN nucleolares) no se unen a los gránulos y se descartan.
Con los tres kits, puede sintetizar ADN complementario (ADNc) directamente en los gránulos para crear una biblioteca de ADNc de fase sólida reutilizable, e incluso realizar qRT-PCR directamente en el ADNc unido a gránulos para un análisis cuantitativo y sensible de todo el transcriptoma hasta el nivel de una sola célula aislada. Utilice el kit de purificación de ARNm Dynabeads para aislar ARNm cuando ya haya purificado el ARN total.
Utilice el kit de purificación de ARNm Dynabeads DIRECT para aislar el ARNm directamente del lisado no procesado de prácticamente cualquier muestra biológica de origen vertebrado, invertebrado, vegetal, fúngico o bacteriano. La tecnología sensible permite la síntesis de ADNc y la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de muestras iniciales tan pequeñas como una sola célula.
El kit de micropurificación de ARN Dynabeads DIRECT puede gestionar las mismas aplicaciones que el kit de purificación de ARNm DIRECT, pero está optimizado para muestras de tamaño micro de 10.000 células, 5 mg de tejido, o menos.
Para ver protocolos de cualquiera de estos kits Dynabeads, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
La detección de virus en líquidos y secreciones corporales de personas es crucial para la investigación y el tratamiento de enfermedades infecciosas. Las pruebas de concentración vírica se utilizan para evaluar la eficacia de la terapia antivírica, así como para supervisar la progresión de la enfermedad y detectar una infección en una etapa más temprana. Los kits MagMAX Viral/Pathogen en instrumentos KingFisher proporcionan un método sensible y sencillo para la extracción de ácidos nucleicos a partir de muestras que contienen virus u otros patógenos.
Nota: Para obtener información específica sobre el uso de los kits MagMAX Viral/Pathogen para las pruebas de detección de SARS-CoV-2, consulte Pruebas de detección de SARS-CoV-2 arriba.
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen I |
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen II |
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen Ultra |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
N.º cat. |
A48383R |
||
Información adicional |
|
Los kits MagMAX Viral/Pathogen están diseñados para la recuperación de gran capacidad de ácidos nucleicos y son compatibles con muestras de bajo valor cuantitativo. Solo hay dos protocolos para el intervalo de entrada de volumen bajo a volumen alto. No se requiere portador, lo que significa menos interferencia con la NGS posterior y menos pasos necesarios.
Los kits de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen proporcionan un método sensible y sencillo para la extracción de ARN y ADN de muestras que contienen virus y bacterias gramnegativas, como lo pone de manifiesto la detección eficaz de hasta 50 copias de la entrada en varios tipos de muestras.
El kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen Ultra (A42356) contiene los mismos reactivos que los kits estándar de aislamiento de ácidos nucleicos Viral/Pathogen, así como una mezcla de enzimas adicional necesaria para lisar y recuperar ácidos nucleicos de patógenos difíciles como bacterias grampositivas, levaduras y hongos. Se puede utilizar para la detección y la identificación de patógenos desconocidos, incluida la microbiota del aparato respiratorio difícil de detectar. Dado que las enzimas adicionales no son necesarias para el aislamiento del ARN vírico, este kit no se recomienda para las pruebas de detección de SARS-CoV-2.
Nota: Si necesita aislar el ARN del SARS-CoV-2, asegúrese de solicitar el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen II (MVPII) (n.º de cat. A48383R), no el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen Ultra (n.º de cat. A42356). La versión Ultra contiene una mezcla enzimática adicional necesaria para lisar bacterias grampositivas y hongos, que no es necesaria para el aislamiento de ARN del SARS-CoV-2.
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información detallada sobre protocolos para cualquiera de estos kits MagMAX, siga el enlace correspondiente de Más información o n.º de cat. indicado anteriormente.
Para ver un vídeo del flujo de trabajo de los kits de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Viral/Pathogen con instrumentos KingFisher, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
El microbioma humano ha surgido como un actor clave en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero la identificación y cuantificación de los microbios que lo componen constituye un gran desafío. Aunque la tecnología de secuenciación de la metagenómica puede proporcionar un perfil completo de todos los genes de una muestra medioambiental, requiere una muestra suficiente de ADN y ARN puros y de alta calidad. El kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra y los instrumentos KingFisher pueden proporcionar esa muestra en un flujo de trabajo automatizado y eficiente.
Kit de aislamiento de ácidos nucleicos |
|
![]() |
|
N.º cat. |
|
Información adicional |
El microbioma humano es complejo y multifacético, y cada hábitat alberga diferentes taxones distintivos dominantes. El intestino contiene la mayor parte de la microbiota asociada con el cuerpo humano y ha sido uno de sus ecosistemas más minuciosamente examinados. Se suelen utilizar muestras fecales para estos análisis porque son fáciles de obtener y contienen una gran cantidad de biomasa. Los líquidos y secreciones corporales como la saliva y la orina se estudian menos, pero cada uno contiene comunidades bacterianas únicas.
Utilice el kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX Microbiome Ultra para aislar el ácido nucleico total de las heces, la orina, la saliva y otras muestras. Puede extraer ADN y ARN sin inhibidores, de alta calidad, pureza y rendimiento que son ideales para la investigación en metagenómica y otras aplicaciones posteriores. La digestión enzimática permite recuperar ácidos nucleicos de una amplia variedad de microrganismos sin necesidad de realizar pasos de procesamiento adicionales.
El kit puede aislar ácidos nucleicos víricos y bacterianos, y se ha probado con muestras fecales de mamíferos, reptiles, peces y aves; muestras en medio de transporte vírico, de piel y leche, así como cultivos de levaduras y bacterias. Se recomienda para laboratorios de investigación que estén desarrollando sus propias pruebas de microbiomas y necesiten soluciones de bajo o alto rendimiento para aislar el ácido nucleico total.
Para ver los datos de rendimiento y consultar notas de aplicación de este kit MagMAX, siga el enlace Más información correspondiente anterior.
Para obtener información de los protocolos para este kit MagMAX, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
La extracción de ADN y ARN de las plantas conlleva retos únicos a la hora de gestionar los carbohidratos, los compuestos fenólicos y otros compuestos abundantes en los tejidos vegetales. El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™, automatizado con instrumentos KingFisher, puede aislar ácidos nucleicos de una amplia variedad de especies vegetales y tipos de tejidos.
Las paredes celulares de las plantas pueden ser muy difíciles de interrumpir y los lisados suelen contener cantidades importantes de compuestos como fenólicos taninos y polisacáridos complejos que pueden afectar a la calidad del ácido nucleico e inhibir las reacciones posteriores. A pesar de estos desafíos, estos kits MagMAX pueden aislar eficazmente ADN o ARN de diversas muestras de plantas como Arabidopsis thaliana, hojas de pimiento, hojas de colza, hojas de maíz, cebolla de verdeo, hojas de limón, hojas de avena, naranja, agujas de pino, hojas de espinaca, hojas de tomate y hojas de pasto de trigo.
Utilice los kits de ADN y ARN vegetal MagMAX con instrumentos KingFisher para la purificación automatizada de ADN y ARN de una amplia variedad de especies vegetales y tipos de tejidos, incluidos los hongos de plantas. El ADN o ARN purificado no contiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes, inhibidores y ácidos nucleicos, y se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones posteriores, como PCR, qPCR y NGS. Los kits están optimizados para el aislamiento de ADN y ARN a partir de 10 a 100 mg de muestras vegetales.
Para ver datos de rendimiento y los protocolos de cualquiera de estos kits MagMAX, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
La inmunoprecipitación (IP) o la coinmunoprecipitación (coIP) se pueden utilizar para aislar y concentrar una determinada proteína o complejo de proteínas de una muestra que contiene miles de proteínas diferentes. Las esferas magnéticas Dynabeads, que maximizan el rendimiento y la reproducibilidad y reducen al mínimo la unión no específica, se han convertido en el producto de referencia para la IP con esferas magnéticas. Con los protocolos de automatización disponibles para los instrumentos KingFisher, puede estar listo para detectar y analizar proteínas en tan solo 40 minutos con un tiempo de trabajo manual mínimo.
Los protocolos automatizados están disponibles para IP directa e indirecta mediante estos kits y productos Dynabeads.
Producto |
Volumen Dynabeads |
N.º de pruebas |
N.º cat. |
Proteína A Dynabeads |
1 ml |
20 |
|
5 ml |
100 |
||
50 ml |
1000 |
||
Kit de inmunoprecipitación con proteína A Dynabeads |
2 ml |
40 |
|
Proteína G Dynabeads |
1 ml |
20 |
|
5 ml |
100 |
||
50 ml |
1000 |
||
Kit de inmunoprecipitación con proteína G Dynabeads |
2 ml |
40 |
|
Anticuerpo ovinos contra la IgG de ratón Dynabeads M-280 |
2 ml |
40 |
|
10 ml |
200 |
||
Anticuerpo ovinos contra la IgG de conejo Dynabeads M-280 |
2 ml |
40 |
|
10 ml |
200 |
||
Estreptavidina Dynabeads M-280 |
2 ml |
40 |
|
10 ml |
200 |
||
100 ml |
2000 |
Hay dos variaciones en el proceso de inmunoprecipitación. Si la proteína objetivo es abundante, puede utilizar el método directo, en el que el anticuerpo primario (Ac) se incuba por primera vez con los gránulos magnéticos Dynabeads, seguido de un lavado para eliminar los anticuerpos no unidos. Los gránulos unidos al Ac se incuban con la muestra para captura, seguida de lavado y elución.
Si la proteína objetivo no es abundante, puede utilizar el método indirecto, en el que el Ac primario se incuba por primera vez con el lisado celular para formar un complejo de antígeno-Ac. Posteriormente, el complejo se captura añadiendo gránulos Dynabeads a la muestra, seguido de lavado y elución.
Aunque la IP se puede realizar manualmente, el número de pasos de lavado y el tiempo práctico aumentan proporcionalmente con el número de muestras. La automatización del proceso con instrumentos KingFisher puede eliminar incoherencias introducidas mediante pipeteo y otras manipulaciones manuales. Los protocolos automatizados replican los protocolos manuales, que proporcionan un rendimiento proteico objetivo igual de alto y la misma unión no específica baja y alta reproducibilidad. Tanto si trabaja con 10 o 96 muestras, el protocolo de IP dura menos de 40 minutos. Solo tiene que cargar los reactivos en las placas, pulsar el botón Start (Empezar) y, para cuando haya preparado el análisis posterior, la IP estará lista. Es posible que sea necesario cierto grado de optimización, como los tiempos de incubación, en función de su Ac y de la abundancia o especificidad de su proteína objetivo.
La decisión entre los kits depende de la proteína objetivo que necesite aislar. Si tiene un anticuerpo primario para la proteína, le recomendamos que utilice la proteína A o G Dynabeads o sus kits asociados. Si tiene un anticuerpo secundario, utilice uno de los productos de IgG Dynabeads M-280. Por último, si tiene un anticuerpo biotinilado o ligando, utilice la estreptavidina Dynabeads M-280.
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información sobre protocolos de cualquiera de estos productos Dynabeads, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
El mapeo de péptidos es un flujo de trabajo fundamental en la caracterización de proteínas bioterapéuticas y es esencial para esclarecer la estructura primaria de aminoácidos de las proteínas. Para generar un mapa de péptidos, la proteína terapéutica se debe digerir primero en sus péptidos constituyentes mediante una reacción química o enzimática. Sin embargo, los métodos empleados actualmente para la digestión y el mapeo implican procesos manuales largos y de múltiples pasos sujetos a bajos niveles de reproducibilidad, sensibilidad y confianza en los datos.
Los kits magnéticos SMART Digest de Thermo Scientific combinados con instrumentos KingFisher pueden acortar un proceso de 24 horas a una hora o menos, con lo cual se automatiza gran parte del trabajo manual y se eliminan las fuentes de variaciones y errores manuales.
|
Kits de tripsina, quimotripsina y proteinasa K SMART Digest (mapeo de péptidos) |
Kits de estreptavidina para inmunoafinidad (IA) SMART Digest (cuantificación de péptidos) |
![]() |
![]() |
|
N.º cat. |
Kits de tripsina: De 60109-101 a 60109-103 Kits de quimotripsina: De 60109-104 a 60109-106 Kits de proteinasa K: De 60109-107 a 60109-109 |
|
Información adicional |
Los kits SMART Digest de Thermo Scientific combinados con instrumentos KingFisher representan el último avance en digestión automatizada de proteínas para aplicaciones de mapeo y cuantificación de péptidos. Los kits hacen que la digestión de proteínas sea rápida, sencilla, reproducible y fácil de automatizar.
Los kits de digestión de proteínas utilizan enzimas termoestables optimizadas en gránulos magnéticos, lo que reduce al mínimo la posibilidad de que se generen modificaciones postraslacionales. La automatización del proceso reduce al mínimo la manipulación manual, garantiza un tiempo óptimo de las reacciones y reduce la exposición a altas temperaturas, lo que aumenta la reproducibilidad de los resultados[1].
Los kits de inmunoafinidad (IA) combinan la digestión enzimática con la captura mediante IA en un único gránulo para una alta sensibilidad. Esta innovación genera una gran confianza en los resultados de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y de cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC/MS). Los kits SMART Digest aportan ventajas especialmente para aplicaciones de cuantificación y caracterización biofarmacéutica y de biomarcadores.
Para aplicaciones de mapeo de péptidos, elija entre digestión enzimática optimizada y termoestable de tripsina, quimotripsina o proteinasa K para la escisión específica de la secuencia de su proteína. La enzima, en gránulos magnéticos, se activa a temperaturas elevadas para una digestión acelerada en condiciones de desnaturalización de proteínas.
Para aplicaciones de cuantificación de péptidos, los kits de IA SMART Digest realizan la digestión de tripsina con captura mediante inmunoafinidad en un solo pocillo. La porción de inmunoafinidad (estreptavidina, proteína A o proteína G) se utiliza habitualmente para aumentar la sensibilidad mediante la purificación de proteínas de bajo nivel a partir de matrices biológicas complejas.
Para ver datos de rendimiento y notas de aplicación para cualquiera de estos productos SMART Digest, siga el enlace correspondiente del n.º de cat. indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).
Por encima del nivel molecular de ácidos nucleicos y proteínas, los reactivos de esferas magnéticas Dynabeads se pueden utilizar con instrumentos KingFisher para el aislamiento automatizado de células y exosomas. Por ejemplo, los linfocitos T se pueden aislar, activar y ampliar mediante reactivos Dynabeads para su uso en aplicaciones posteriores, como la citotoxicidad o la edición de genes. Los exosomas y las células tumorales circulantes (CTC) pueden aislarse y analizarse para realizar biopsias líquidas. El uso de reactivos Dynabeads ayuda a garantizar un alto rendimiento de células puras, viables y funcionales con conservación de sus características naturales, mientras que la automatización del sistema KingFisher reduce el tiempo manual y mejora la reproducibilidad.
Existen tres variaciones en el proceso de aislamiento celular. En el aislamiento de células positivas, los reactivos Dynabeads se unen a las células objetivo y los complejos de células y gránulos se desplazan a las puntas magnéticas KingFisher. Después de desechar el sobrenadante, solo permanecen las células objetivo puras.
En el aislamiento de células negativas, los kits Dynabeads Untouched™ se utilizan para agotar las células no deseadas y dejar así células objetivo sin gránulos y sin tocar en la muestra. Por ejemplo, el kit de aislamiento de linfocitos T humanos Dynabeads Untouched incluye una mezcla de anticuerpos para eliminar linfocitos B, linfocitos citolíticos naturales, monocitos, plaquetas, células dendríticas, granulocitos y eritrocitos, y deja todos los linfocitos T (y solo los linfocitos T) para su uso posterior. Otros kits Dynabeads Untouched pueden eliminar todos menos los subconjuntos de linfocitos CD4 o CD8.
Si está interesado en varios tipos de células, puede utilizar reactivos Dynabeads de disminución específica para células para eliminar todos los tipos de células no deseados de una muestra heterogénea con una eficiencia >99 %. Solo se dejarán células de interés en el sobrenadante reducido.
El aislamiento de linfocitos T y subconjuntos suele ir seguido de la activación y la expansión. La tecnología Dynabeads CD3/CD28 imita la activación de linfocitos T in vivo a través de células presentadoras de antígeno (APC) y permite una activación fisiológica suave y eficaz y la expansión de linfocitos T humanas y de ratón.
Para aislar y enriquecer los exosomas totales del cultivo celular, utilice los reactivos de aislamiento de exosomas totales. A continuación, puede purificarlos en subpoblaciones específicas mediante los reactivos específicos Dynabeads CD9, CD63, CD81 o EpCAM. O bien, puede combinar el reactivo de estreptavidina Dynabeads con la elección de un anticuerpo biotinilado para purificar cualquier población en función de un antígeno de superficie.
La aplicación posterior determina el número de gránulos magnéticos que se utilizarán para la captura de exosomas. Para la citometría de flujo, mantenga el número de gránulos bajo para garantizar una alta densidad de exosomas por gránulo y obtener una señal fuerte. Para la inmunoelectrotransferencia, utilice un número elevado de gránulos para aumentar al máximo la superficie total y proporcionar una señal fuerte. Esto dejará muy pocos exosomas en el sobrenadante.
Para ver datos de rendimiento, notas de aplicación e información sobre protocolos para cualquiera de estos productos Dynabeads, siga el enlace correspondiente de Más información indicado anteriormente.
Para obtener información sobre plásticos y productos de configuración de placas para su uso con instrumentos KingFisher, consulte la ficha Accessories (Accesorios).