Search Thermo Fisher Scientific
論文投稿時に使用できるレベルの画像の取得を可能とするために、EVOS® の対物レンズ製造には高の品質の材料を 使用していますので、他にはない高品質な結果が得られます。
Plan Fluorite | 優れた解像度を提供する対物レンズは、より輝度の高い蛍光シグナル、より優れたコントラストイメージ、光学収差の減少およびより高レベルの色補正および焦点補正を可能とします。 | |||||||
Magnification | NA | WD (mm) | Bright field | Phase | LWD | CC | Oil | Cat. No. |
4x | 0.13 | 19.70 | ![]() | ![]() | AMEP4622 | |||
10x | 0.30 | 8.30 | ![]() | ![]() | AMEP4623 | |||
10x | 0.25 | 9.20 | ![]() | ![]() | ![]() | AMEP4681 | ||
20x | 0.45 | 7.10 | ![]() | ![]() | AMEP4624 | |||
20x | 0.40 | 3.10 | ![]() | ![]() | ![]() | AMEP4682 | ||
20x | 0.50 | 2.50 | ![]() | ![]() | AMEP4698 | |||
40x | 0.65 | 2.80 | ![]() | ![]() | AMEP4625 | |||
40x | 0.65 | 1.60 | ![]() | ![]() | ![]() | AMEP4683 | ||
40x | 0.75 | 0.72 | ![]() | ![]() | AMEP4699 | |||
40x | 1.30 | 0.2 | ![]() | ![]() | ![]() | AMEP4735 | ||
60x | 0.75 | 2.20 | ![]() | ![]() | AMEP4626 | |||
100x | 1.28 | 0.21 | ![]() | ![]() | ![]() | AMEP4700 |
LWD = 作動距離;壁厚 0.9~1.5 mmの容器での使用に至適化されています(スライド、フラスコ、マイクロタイタープレートなど)。
CC = カバーガラス補正;#1.5のカバーガラス(厚さ約0.17 mm)での使用に至適化されています。倍率対NAの比がより高く、長作動距離対物レンズと比較してより高い解像度を提供します。