Search Thermo Fisher Scientific
高品質な選択用試薬は、迅速なセレクションおよび安定株の確立など、お客様の研究ニーズを満たすユニークなソリューションを提供します。
選択用抗生物質 | 一般的な用途 | 一般的な使用濃度 | 粉末製品サイズ | 溶液製品サイズ | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
ブラストサイジン | 真核細胞および バクテリア | 1-20 µg⁄ml | 50 mg | 10x1 ml, 20 ml | 購入 |
ジェネティシン(G-418) | 真核細胞 | 100 - 200 µg ⁄ ml バクテリア
200 – 500 µg ⁄ ml 哺乳類細胞 | 1 g, 5 g, 10 g, 25 g | 20ml, 100ml | 購入 |
ハイグロマイシンB | 二重選択および 真核細胞 | 200-500 µg ⁄ ml | - | 20ml | 購入 |
ミコフェノール酸 | 哺乳類細胞および バクテリア | 25 µg ⁄ ml | 500 mg | - | 購入 |
ピューロマイシン | 真核細胞および バクテリア | 0.2 – 5 µg ⁄ ml | - | 10 x 1 ml, 20ml | 購入 |
ゼオシン | 哺乳類細胞、昆虫細胞、 バクテリアおよび植物細胞 | 50 – 400 µg ⁄ ml | - | 8 x 1.25 ml, 50 ml | 購入 |
選択用抗生物質 | 一般的な用途 | 一般的な使用濃度 | 粉末製品サイズ | 溶液製品サイズ | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
アクチノマイシン D | バクテリア | 1 µg ⁄ ml | 5 mg, 10 mg | - | 購入 |
アンピシリン、ナトリウム塩 | バクテリア | 10 – 25 µg ⁄ ml | 200 mg | - | 購入 |
ブラストサイジン | 真核細胞および バクテリア | 50-100 µg ⁄ ml | 50 mg | 10x1ml, 20ml | 購入 |
カルベニシリン、2ナトリウム塩 | アグロバクテリウムおよびE. coli | 100 – 500 µg ⁄ ml | 5 g | - | 購入 |
硫酸カナマイシン | バクテリア | 100 µg ⁄ ml | 5 g, 25 g | 100ml | 購入 |
ミコフェノール酸 | 哺乳類細胞および バクテリア | 25 µg ⁄ ml | 500 mg | - | 購入 |
硫酸ネオマイシン | バクテリア | 50 µg ⁄ ml | 100 g | - | 購入 |
硫酸ポリミキシンB | バクテリア | 100 units / ml | 25 MU | - | 購入 |
ピューロマイシン | 真核細胞および バクテリア | 0.2 – 5 µg ⁄ ml | - | 10 x 1 ml, 20ml | 購入 |
硫酸ストレプトマイシン | バクテリア | 50 – 100 µg ⁄ ml | - | 100 g | 購入 |
ゼオシン | 哺乳類細胞、昆虫細胞、バクテリアおよび植物細胞 | 75 – 400 µg ⁄ ml | - | 8 x 1.25 ml, 50 ml | 購入 |