1993年に発売されて以来、Invitrogen Lipofectamine試薬は50,000を超える引用により、最も参照されるトランスフェクション試薬となっています。これらの試薬は、入手可能な最高かつ信頼性の高い試薬として広く受け入れられているため、引き続き選択できます。Lipofectamine試薬は、高効率と卓越した使いやすさで多くの細胞種を一貫してトランスフェクションできます。
当社のLipofectamine試薬固有のプロトコルは、幅広い細胞タイプにわたって効率、生存率、再現性のために最適化されています(下の"プロトコルのダウンロード"リンクを参照)。これは、特に新しい細胞株で始めることに適しています。このプロトコルが特定の細胞タイプで上手くいかない場合は、以下の当社の細胞別プロトコールをご覧いただき、さらに最適化を行うことができます。
Options available in the TransfectionSelect tool
トランスフェクション実験に最適化された製品、引用、およびプロトコルをご覧ください。実験の種類、細胞株、およびペイロードに関する情報を入力すると、ソリューションのロックを解除できます。
Coming soon:他に類を見ない8チャンネルピペット
詳細はこちら
各自の細胞の種類およびペイロードに適したトランスフェクション試薬をお選びください
お客さまのトランスフェクション実験に最適な選択肢を幅広く提供できるように、DNA、siRNA、RNA、およびタンパク質を導入するためのトランスフェクション試薬を取りそろえております。
  • DNAデリバリー—DNAプラスミドの一過性かつ安定したトランスフェクション。トランスフェクションを使用すると、遺伝子の機能と調整、遺伝子産物の変異解析と生化学特性評価、細胞の健全性と細胞周期における遺伝子発現の影響、および精製と下流アプリケーションを目的としたタンパク質の大規模生産に関する研究ができます
  • RNAデリバリー—mRNAまたはRNAi分子の一過性トランスフェクション。 mRNAトランスフェクションは、核導入を必要とせずに組み換えタンパク質の産生を可能にするため、遺伝子発現の短期研究に有用であり、ワクチン研究の有望なアプリケーションとして浮上しています。RNAi分子は、タンパク質の機能や表現型、機能回収、経路解析、in vivoノックダウン、創薬ターゲット探索の解析に使用できる遺伝子ノックダウンを促進します。
  • タンパク質の導入―CRISPR-Cas9トランスフェクションによって、幹細胞工学、遺伝子治療、組織や動物の疾患モデル、および耐病性遺伝子組み換え植物の技術などの多様なアプリケーションでゲノム編集ができます。
トランスフェクション法を選択する際には、導入したい負荷量(DNA、RNA、タンパク質)とトランスフェクションしたい細胞の種類を考慮します。以下の選択ガイドを使用して、当社のさまざまなカチオン性脂質トランスフェクション試薬とエレクトロポレーショントランスフェクションシステムからお選びください。
継代細胞株は無限の増殖能を有しており、一般的に初代細胞や寿命を持つ細胞の培養より取扱いが簡単です。しかし、これらの細胞は不死化するための形質転換を受けているため、培養時の挙動がin vivoの状況を必ずしも反映している訳ではありません。
試薬DNAmRNARNAiCo-
分注
CRISPR-Cas9抗体細胞タイプ接着または浮遊
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  一般的でトランスフェクションしやすい細胞タイプ接着および浮遊
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  代表的なもの(HeLa)からトランスフェクションが難しいもの(がん細胞)まで接着細胞
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO細胞と一部の初代線維芽細胞、上皮細胞、および神経細胞(MEF、HMECおよびE18細胞)接着細胞
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   株化細胞、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞接着細胞
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神経細胞、初代細胞接着細胞
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293、その他数種類を含む20種類以上の細胞で試験済み。接着細胞
Neon NxT Electroporation SystemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon 懸濁
Invivofectamine 3.0 Green mRNA iconPurple RNAi icon    尾静脈注射による肝臓へのIn vivo導入
初代細胞は、組織から直接分離して適切な条件下で増殖させます。そのため、形態学的にも生理的にもin vivo の状態により類似しています。しかし、通常、継代細胞株よりも培養およびトランスフェクションが難しくなります。
初代培養は、最初の継代後に細胞株と呼ばれるようになります。初代培養由来の細胞株は寿命が限られており(つまり有限)、継代するにつれ増殖能がもっとも高い細胞が優勢となり、その結果、細胞集団中における遺伝子型および表現型がある程度均一になります。したがって、表現型は初代細胞と継代細胞の中間です。このような細胞を使用するほうが、特に安定したトランスフェクショトされたクローンを作製する場合に、初代細胞を使用するよりも簡単な場合があります。
試薬DNA mRNA RNAi Co-deliveryCRISPR-Cas9抗体細胞タイプ接着または浮遊
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  神経細胞接着および浮遊
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  代表的なもの(HeLa)からトランスフェクションが難しいもの(がん細胞)まで接着細胞
Lipofectamine StemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi icon Gray CRISPR-Cas9 icon Stem cells (except HSCs)接着および浮遊
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO細胞と一部の初代線維芽細胞、上皮細胞、および神経細胞(MEF、HMECおよびE18細胞)接着細胞
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293、その他数種類を含む20種類以上の細胞で試験済み。接着細胞
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   株化細胞、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞接着細胞
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神経細胞、初代細胞接着細胞
Neon NxT Electroporation SystemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon140細胞株以上を検証済み、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞で優れている懸濁
継代細胞株は無限の増殖能を有しており、一般的に初代細胞や寿命を持つ細胞の培養より取扱いが簡単です。しかし、これらの細胞は不死化するための形質転換を受けているため、培養時の挙動がin vivoの状況を必ずしも反映している訳ではありません。
試薬DNAmRNARNAiCo-
分注
CRISPR-Cas9抗体細胞タイプ接着または浮遊
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  一般的でトランスフェクションしやすい細胞タイプ接着および浮遊
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  代表的なもの(HeLa)からトランスフェクションが難しいもの(がん細胞)まで接着細胞
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO細胞と一部の初代線維芽細胞、上皮細胞、および神経細胞(MEF、HMECおよびE18細胞)接着細胞
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   株化細胞、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞接着細胞
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神経細胞、初代細胞接着細胞
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293、その他数種類を含む20種類以上の細胞で試験済み。接着細胞
Neon NxT Electroporation SystemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon 懸濁
Invivofectamine 3.0 Green mRNA iconPurple RNAi icon    尾静脈注射による肝臓へのIn vivo導入
初代細胞は、組織から直接分離して適切な条件下で増殖させます。そのため、形態学的にも生理的にもin vivo の状態により類似しています。しかし、通常、継代細胞株よりも培養およびトランスフェクションが難しくなります。
初代培養は、最初の継代後に細胞株と呼ばれるようになります。初代培養由来の細胞株は寿命が限られており(つまり有限)、継代するにつれ増殖能がもっとも高い細胞が優勢となり、その結果、細胞集団中における遺伝子型および表現型がある程度均一になります。したがって、表現型は初代細胞と継代細胞の中間です。このような細胞を使用するほうが、特に安定したトランスフェクショトされたクローンを作製する場合に、初代細胞を使用するよりも簡単な場合があります。
試薬DNA mRNA RNAi Co-deliveryCRISPR-Cas9抗体細胞タイプ接着または浮遊
Lipofectamine 2000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  神経細胞接着および浮遊
Lipofectamine 3000Red DNA icon  Green and red siRNA and vector icons  代表的なもの(HeLa)からトランスフェクションが難しいもの(がん細胞)まで接着細胞
Lipofectamine StemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi icon Gray CRISPR-Cas9 icon Stem cells (except HSCs)接着および浮遊
Lipofectamine LTXRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector icons  CHO細胞と一部の初代線維芽細胞、上皮細胞、および神経細胞(MEF、HMECおよびE18細胞)接着細胞
Lipofectamine
CRISPRMAX
    Gray CRISPR-Cas9 icon iPSC、mESC、N2A、CHO、A549、HCT116、HeLa、HEK293、その他数種類を含む20種類以上の細胞で試験済み。接着細胞
Lipofectamine RNAiMAX  Purple RNAi icon   株化細胞、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞接着細胞
Lipofectamine MessengerMAX Green mRNA icon    神経細胞、初代細胞接着細胞
Neon NxT Electroporation SystemRed DNA iconGreen mRNA iconPurple RNAi iconGreen and red siRNA and vector iconsGray CRISPR-Cas9 iconantibody icon140細胞株以上を検証済み、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、幹細胞で優れている懸濁
記号説明記号説明
Red DNA iconタンパク質、shRNA、およびmiRNA発現用DNAGreen mRNA iconタンパク質発現用mRNA
Purple RNAi icon遺伝子発現をRNAiで阻害するためのノンコーディングRNAGreen and red siRNA and vector iconsのコトランスフェクションにおけるCo-delivery
RNAiベクターおよびsiRNA
Gray CRISPR-Cas9 iconタンパク質導入用のCRISPR-Cas9Antibody iconタンパク質追跡、治療、疾患の病因のための抗体
Lipid-mediated delivery of DNA
カチオン性脂質ベースのトランスフェクションは、もっとも一般的な化学トランスフェクション法です。使いやすさで知られているLipofectamine試薬は、ペイロードに基づいて以下のように分類されています。
Lipofectamine 2000
Invitrogen Lipofectamine 2000 Transfection Reagentは、一般的でトランスフェクションが容易な細胞種に最適です。信頼性を必要とするトランスフェクション実験で広く使用されており、研究者はより重要な変数に集中できます。この幅広いスペクトルの汎用性は、シンプルなプロトコルと、複数のアプリケーションで機能することがよく知られている機能から得られます。自動システムまたはロボットシステムを含むハイスループットアプリケーションでも、トランスフェクション条件を簡単に確立できます。Lipofectamine 2000は、安定した細胞株を確立および神経細胞のトランスフェクションに最適です。プラスミドDNAとsiRNAの両方の共導入に効果的です。この試薬は、Lipofectamine 3000を超えるニューロンとの使用に推奨されています。
Learn more about Lipofectamine 2000
Lipofectamine 3000
Lipofectamine LTX試薬とPLUS試薬
Lipid-mediated delivery of mRNA
Lipofectamine MessengerMAX
Invitrogen Lipofectamine MessengerMAX Transfection Reagentは、神経細胞や、トランスフェクションが困難な初代細胞を大量のmRNAでトランスフェクションできるように設計されています。これにより、他の脂質ベースの試薬と比較してトランスフェクション効率が2倍以上向上します。Lipofectamine MessengerMAX試薬を用いたmRNAのトランスフェクションは細胞質でmRNAの翻訳が起こるため、タンパク質発現をより迅速に行います。さらに、mRNAの導入には核への侵入を必要としないため、ゲノム統合のリスクがなく、ゆっくりと分裂する細胞でも高いトランスフェクション効率が得られますmRNA CRISPRsを使用すると、切断が最大10倍に向上します
Lipofectamine MessengerMAXについて学ぶ
脂質媒介性siRNAの導入
Lipofectamine RNAiMAX
Invitrogen Lipofectamine RNAiMAX Transfection Reagentは、ハイスループット・アプリケーションを含む、siRNAを介した遺伝子ノックダウン実験において、最も多様な細胞タイプで最高のトランスフェクション効率を提供します。独自のRNAi特異的カチオン性脂質製剤は、特にInvitrogen Silencer Select siRNAと組み合わせた場合に、siRNAとmiRNAをすべての細胞タイプに確実に導入できるように設計されています。シンプルで迅速なプロトコルは、低いsiRNA濃度に対応するため、非特異的影響を最小限に抑えながら、より効果的な遺伝子ノックダウンを可能にします。Lipofectamine RNAiMAXは、ハイスループットのsiRNAトランスフェクションに最適です。10倍の濃度範囲で細胞毒性が最小であるため、最適化が容易です。
Lipofectamine RNAiMAXについて学ぶ
in vivo導入用Invivofectamine 3.0試薬
CRISPR-Cas9でのリボ核タンパク質の脂質を介した送達
Lipofectamine CRISPRMAX
Invitrogen Lipofectamine CRISPRMAX Cas9トランスフェクション試薬は、CRISPR-Cas9ゲノム編集用のリボ核タンパク質(RNP)複合体のデリバリー用に最適化された最初の脂質ナノ粒子トランスフェクション試薬です。エレクトロポレーションに代わる、ハイスループットに対応し、費用対効果の高い製品です。Invitrogen TrueCut Cas9タンパク質v2およびInvitrogen TrueGuide合成gRNAとの連携により、開裂効率の実証、低細胞毒性、コスト削減を実現しています。CRISPRプラスミドやCas9 mRNAとは異なり、Cas9タンパク質を使用すると、初代細胞や幹細胞において優れた開裂効率が得られます。ペイロードの転写やトランスレーションの必要性を排除し、ゲノム統合のリスクを最小限に抑え、細胞周期に依存しません。
Lipofectamine CRISPRMAXを購入する
CRISPR transfectionについて学ぶ
幹細胞における脂質を介した導入
Lipofectamine Stem
Invitrogen Lipofectamine Stemトランスフェクション試薬は、通常、試薬ベースのトランスフェクション法でトランスフェクションするのが困難なDNA、RNA、またはCas9のタンパク質複合体を幹細胞に効率的に導入するように設計されています。Lipofectamine Stem試薬は、iPSC、NSC、MSCにおいて既存のトランスフェクション試薬よりも最大3倍効率的です。この試薬は接着細胞または浮遊細胞へのトランスフェクションに適しており、分化を誘発することなく細胞増殖をサポートするのに十分穏やかです。
Lipofectamine Stemについて学ぶ
293fectinトランスフェクション試薬
  • 一過性タンパク質産生にInvitrogen FreeStyle 293発現システムと組み合わせて使用Invitrogen FreeStyle 293-F細胞(浮遊細胞)に最適
Cellfectin II Transfection Reagent
DMRIE-C Transfection Reagent
  • CHO細胞株、リンパ系細胞株およびJurkat細胞株を含む、浮遊細胞のトランスフェクション
ExpiFectamine 293トランスフェクションキット
  • 高密度培養した浮遊細胞のトランスフェクション用に設計されており、トランスフェクション効率とタンパク質発現を強化するトランスフェクションエンハンサーに対応
  • 高密度培養の293細胞を使用した場合、他のトランスフェクション試薬よりも2~10倍高いタンパク質収量を実現します
  • 堅牢で再現性の高いトランスフェクション結果を提供
  • 容積当たりのタンパク質収量を同等に保ちながら、1 mL未満から10 L超の培養容量に合わせてトランスフェクションを調整可能
ExpiFectamine CHO Transfection Kit
  • 高密度CHO浮遊細胞のトランスフェクション用で、トランスフェクション効率とタンパク質発現を強化するトランスフェクションエンハンサーと培養添加剤に対応
  • 高密度Gibco ExpiCHO細胞培養液で最大3 g/Lのタンパク質収量を達成
  • 堅牢で再現性の高いトランスフェクション結果を提供
  • 容積あたりのタンパク質収量を同等に保ちながら、1 mL未満から10 L超の培養量に合わせてトランスフェクションを調整
FreeStyle MAX Transfection Reagent
  • CHO浮遊細胞での一過性トランスフェクションに最適、HEK-293細胞にも対応
  • タンパク質収量がミリグラム単位となる大規模な一過性タンパク質産生に使用
リポフェクタミン2000 CDトランスフェクション試薬
  • Invitrogen Lipofectamine 2000と同等の性能、動物起源物質不含の保証付き(「CD」= 既知組成)
Lipofectamine Transfection Reagent
  • プラスミドDNAトランスフェクション用の第一世代試薬
  • ほとんどの場合、Invitrogen Lipofectamine 2000はLipofectamine Transfection Reagentよりも優れたパフォーマンスを提供
Oligofectamine Transfection Reagent
  • アンチセンスオリゴヌクレオチドのトランスフェクション
Optifect Transfection Reagent
  • 低密度(トランスフェクション時のコンフルエンス(<70%)アプリケーション用の汎用試薬
  • トランスフェクション試薬に感受性の高い細胞株に有用
Lipofectamineトランスフェクション製品の開発者をご紹介します
R&Dトランスフェクションのインサイト
Xavier de Mollerat du Jeuシニアスタッフサイエンティストが、トランスフェクション研究プログラムとトランスフェクション成功のための重要な要素について説明します。これにより、トランスフェクション試薬のLipofectamineラインのプロトコルが強化されました。
選択用抗生物質
当社の幅広いトランスフェクション試薬に加えて、Gibco Selection Antibioticsもご覧ください。この抗生物質は、二重選択や迅速な細胞株確立など、トランスフェクション実験に適した独自のソリューションを提供します。
leaf icon Sustainable packaging
Packaging must protect the product inside—but that doesn’t have to mean sacrificing sustainability. Lipofectamine products are shipped at ambient temperature, diverting 24,000 ft3 of Expanded Polystyrene (EPS) coolers from landfills annually. We reduce the carbon footprint from packaging and shipping these products by 80 tons (CO2 equivalents).
Learn more about sustainable solutions
 Download the green fact sheet
リソース
当社のLipofectamine試薬に特化したプロトコールは、効率性、生存率、再現性が幅広い種類の細胞において最適化されています。このライブラリを検索して、お客様の実験ニーズに合うように厳選されたプロトコルと引用文献を見つけてください。細胞の種類、ペイロード、および選択した製品でフィルタリングして、簡単に答えを見つけることができます。
プロトコルと引用文献をご覧ください
詳細情報
トランスフェクションFAQ
トランスフェクションに関するFAQを検索して、必要な答えを見つけましょう。トランスフェクションの質問に重要な用語を入力して、慎重にキュレーションされ定期的に更新された回答のコレクションを発見してください。