多能性幹細胞の継代または解離は、ご使用になられている培地およびアプリケーションに応じて、多数の異なる方法により達成することが可能です。
細胞の継代に酵素的、あるいは手動的方法のいずれを選択される場合においても、Gibco®培地からPSC継代培養に必要な培地をお選びいただけます。
お客様に最適な継代方法は?
フィーダー有およびフィーダーフリーの培養における細胞塊の継代培養に推奨 | フィーダー有およびフィーダーフリーの培養における細胞塊の継代培養のための標準試薬 | 迅速で温和な解離で、単一細胞の継代に推奨 | フィーダーフリーEssential 8™ Mediumを用いる細胞塊の継代培養に推奨 | ヒト由来の物質のみを必要とする臨床研究アプリケーションに最適です | フィーダー有およびフィーダーフリーの培養のための、迅速で容易な手動継代ツール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品名 | |||||||||||
推奨されるアプリケーション | 細胞塊の継代培養 | 細胞塊の継代培養 | 単一細胞への解離 | 細胞塊の継代培養 | 細胞塊あるいは単一細胞の継代培養 | 細胞塊の機械的継代培養 | |||||
材料の由来 | バチルス・ポリミキサ | クロストリジウム・ヒストリチクム | 海洋生物 | 化学物質、動物由来不含 | 組換え酵素、動物由来不含 | 該当なし | |||||
形状 | 凍結乾燥粉末 | 凍結乾燥粉末 | 液体、調製済み | 液体、1,000倍希釈 | 液体、調製済み | 個別包装 | |||||
保存温度 | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 室温 | 室温 | 室温 | |||||
液体フォーマットの有効期限 | 2 週間 | 2 週間 | 2年 | 2年 | 2年 | 該当なし | |||||
不活化方法 | 希釈による阻害(阻害剤は必要ありません) | 希釈による阻害(阻害剤は必要ありません) | 希釈による阻害(阻害剤は必要ありません) | 希釈による阻害(阻害剤は必要ありません) | 希釈による阻害(阻害剤は必要ありません) | 該当なし | |||||
ユニットサイズ | 5 g | 1 g | 100 mL | 4×100 mL | 100 mL | 1箱当たり10ユニット | |||||
使用最適化濃度 | 2 mg/mL | フィーダー依存は1 mg/mL、 フィーダーフリーは10 mg/mL | 1X溶液 | 0.5 mM | 1X溶液 | 該当なし | |||||
最小ご購入単位で継代できるプレート枚数 | 60 mmプレート1,250枚分 | 1 mg/mLで60 mmプレート500枚分、 10 mg/mLで60 mmプレート50枚分 | 60 mmプレート50枚分 | 60 mmプレート50,000枚分 | 60 mmプレート50枚分 | 10プレート | |||||
Relative price/60mm plate | $ | $ | $$ | $ | $$ | $$$ | |||||
オーダー | オーダー | オーダー | オーダー | オーダー | オーダー |