PSC の研究においては、培養条件に細心の注意を払う必要があります。KnockOut 培地から Essential 8 培地、細胞療法研究用培地まで、Gibco 製品をご使用いただくことで、信頼性の高い培養を行うことができます。お客様の幹細胞培養ニーズに最適な製品をお選びください。
多能性幹細胞(PSC)培養用培地 セレクションガイド
![]() | ||||||
製品名 | CTS Essential 8 Medium | |||||
用途 | フィーダーベースでのヒトおよびマウス PSC 培養、リプログラミング、ゲノム編集、および分化 | トランスレーショナルリサーチ、クリニカルリサーチアプリケーション | 高い増殖能での PSC 維持培養、困難な細胞株での培養、シングルセル継代、ゲノム編集実験 | 一貫性のある PSC 培養、リプログラミング | トランスレーショナルリサーチ、クリニカルリサーチアプリケーション | |
Defined | 動物由来成分(BSA) | ゼノフリー(動物由来成分不含)、ヒト由来成分 | 動物由来成分 | ゼノフリー(動物由来成分不含)、ヒト由来成分 | 動物由来成分不含(AOF) | |
推奨される 細胞種 | 哺乳類 PSC | ヒト PSC | ヒト PSC | ヒト PSC | ヒト PSC | |
週末の培地交換不要な培養スケジュール | × | × | ○ | × | ||
ゲノム編集 | ✔ | ✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | |
増殖能 | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔ | ✔ | |
推奨される マトリックス試薬 | Gibco Mouse Embryonic Fibroblasts および Attachment Factor(ヒトおよびマウス用) | Geltrex Matrix | ||||
推奨される解離用試薬および継代用試薬 | Clump(細胞集塊) | Versene Solution | ||||
Small cluster(2 ~ 3 細胞塊) | N/A | N/A | 解離用として StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent、継代用試薬として | 解離用として StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent、継代用には生存率改善のためのオプションとして RevitaCell Supplement が有用です | 解離用として StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent、継代用には生存率改善のためのオプションとして RevitaCell Supplement が有用です | |
Single cell(シングルセル) | TrypLE Select Enzyme(マウス用) | 解離用として TrypLE Select または Tryple Express Enzyme、継代用試薬として RevitaCell Supplement が有用ですが、rhLaminin-521 を用いて回復を行う場合は必須ではありません | 解離用として TrypLE Select または Tryple Express Enzyme、継代用として RevitaCell Supplement を培地に添加して使用します | 解離用として CTS TrypLE Select Enzyme、継代用として RevitaCell Supplement を培地に添加して使用します |
Unless otherwise indicated, all products are For Research Use Only.Not for use in diagnostic procedures
**For Research Use or Noncommercial Manufacturing of Cell-Based Products for Clinical Research.CAUTION: Not for direct administration into humans or animals.