Search Thermo Fisher Scientific
El espectrómetro Raman Thermo Scientific DXR3 Flex es un espectrómetro Raman para mesa de trabajo apto para la investigación diseñado específicamente para su integración con otras técnicas analíticas. Este espectrómetro compacto utiliza el mismo diseño y la misma óptica que los espectrómetros avanzados de la familia de productos de investigación de espectrómetros Raman Thermo Scientific DXR3. Por lo tanto, proporciona la transportabilidad y el acoplamiento sin comprometer la calidad de los datos. Tanto si necesita complementar su conocimiento de los materiales con la identificación química, correlacionar la química y el rendimiento de los materiales, o supervisar un proceso en tiempo real, el espectrómetro Raman DXR3 Flex puede ayudarle a alcanzar rápidamente sus objetivos.
A menudo denominado «motor Raman», el espectrómetro Raman DXR3 Flex ofrece un rendimiento espectroscópico apto para el laboratorio de investigación. Incluye una arquitectura abierta que permite el acoplamiento personalizado a casi cualquier equipo en cualquier posición. Este acoplamiento elimina la necesidad de realizar varias mediciones y suposiciones, lo que permite a los usuarios obtener respuestas rápidas y precisas.
Los datos capturados simultáneamente en las mismas condiciones mediante varias técnicas permiten a los investigadores obtener los datos precisos y fiables que necesitan. Esto permite conocer las características físicas, químicas y estructurales de una muestra y se afectan la una a la otra a partir de una medición.
Otras características incluyen:
El espectrómetro Raman DXR3 Flex se puede acoplar a muchas otras técnicas y equipos, entre los que se incluyen:
Las aplicaciones adicionales del espectrómetro Raman DXR3 Flex incluyen: automoción y aeroespacial para el análisis de fallos de piezas, desarrollo de materiales más ligeros pero más resistentes; cosmética para el análisis de colorantes e impurezas; ciencias de la vida y biomateriales para la determinación de la estructura de proteínas e identificación general de biomoléculas; así como, en ciencias materiales, estudios biológicos y muchos campos de investigación aplicada dentro de la investigación académica.
Publicaciones
Singh, H., Marley-Hines, M., Chakravarty, S., & Nath, M. (2022). Multi-walled carbon nanotube supported manganese selenide as a highly active bifunctional OER and ORR electrocatalyst. Journal of Materials Chemistry A.
Andrade, A. M., Liu, Z., Grewal, S., Nelson, A. J., Nasef, Z., Diaz, G., & Lee, M. H. (2021). MOF-derived Co/Cu-embedded N-doped carbon for trifunctional ORR/OER/HER catalysis in alkaline media. Dalton Transactions, 50(16), 5473-5482.
Drapcho, D., Plog, J. P., & Crawford, N. C. (2017). Monitoring Polymer Phase Transitions by Combining Rheology and Raman Spectroscopy.
Vehmas, T., Myllykylä, E., Nieminen, M., Laatikainen-Luntama, J., Leivo, M., & Olin, M. (2020, April). Geopolymerisation of gasified ion-exchange resins, mechanical properties and short-term leaching studies. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 818, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.
Documentos