携带者筛查检测使用从夫妇身上采集的血液、唾液或口腔拭子进行。可采用生化酶筛查或分子遗传学筛查进行检测。由于酶法筛查可能会遗漏一些携带者,因此随着分子遗传学筛查技术的进步,后者成为首选方法。
传统的分子遗传学筛查检测是一种有针对性的携带者筛查,重点分析一种或多种致病性基因变异,建议根据您的家族史或种族进行。
由于混血人群普遍存在,导致难以根据种族确定哪些人群存在风险,目前建议对所有种族进行扩展性携带者筛查。
扩展性携带者筛查在使用一份样本的一次检测中涵盖了更多的遗传性疾病。就所包含的基因数量和种族而言,现有检测的覆盖范围有所不同。根据所订购的检测,它可以覆盖多种种族的数十到数百个基因。
借助新的基因分析技术(如微阵列和下一代测序),能够进行全面、高效的高性价比扩展性携带者筛查检测,以分析多种种族中更具致病性的基因变异。微阵列技术可以在一次检测中分析整个人类基因组中已知基因的 DNA,通过将多个技术平台上的多种靶向检测整合到一次检测中以筛查遗传性疾病的所有已知致病变异,从而快速、全面地报告一对夫妻的携带者状态。