什么是产前和产后遗传学检测?
妊娠期间进行的产前 遗传学检测有助于医生检测胎儿是否存在先天性异常或遗传性疾病。如果发现筛查检测(如超声)结果异常,或者如果有遗传性疾病家族史,可能建议进行产前检查。
产后遗传学检测有助于医生诊断儿童是否存在先天性异常、疾病和发育迟缓的情况。
遗传学检测的重点是DNA分子,这些DNA分子被包装成被称为染色体的线状结构。 基因突变是由于DNA序列、染色体结构或染色体数量的改变而发生的。遗传变异在许多遗传性疾病中起重要作用,可能遗传自父母,也可能在胚胎发育期间自发发生。
随着人类基因研究和分析技术的进步,与疾病相关的各种类型的致病遗传异常可以在产前和产后被检测到,从而可以提供宝贵的信息,以帮助父母、医生和遗传咨询师在孩子出生前后做出最佳决策。
观看在线点播网络讲座:基因组微阵列在下一代测序时代中的应用
在本在线点播网络讲座中,Shashi Shetty (Ph.D.) 讨论了以下问题 - "在下一代测序 (NGS) 时代微阵列何时成为基因检测的首选?"
- 了解在产后进行 SNP/染色体微阵列 (CMA) 检测的适当适应症
- 解释为什么在较新的分子技术大行其道的时代杂交-SNP 阵列仍然是一种可靠的检测
- 讨论支持杂交-SNP 阵列临床应用的有趣案例以及多种最终解释方法
可使用从羊水细胞(羊膜穿刺术)、绒毛膜绒毛取样 (CVS) 或循环胎儿 DNA (cfDNA) 中提取DNA进行产前遗传学检测。与羊膜穿刺术和 CVS 不同,cfDNA 的基因检测是非侵入性的,因为 cfDNA 就存在于母亲的血液中。
核型分析(传统的产前遗传学检测)是一种检查染色的染色体图的低分辨率方法。由于核型分析的分辨率较低,某些遗传性疾病(如出现微小突变的疾病)可能会无法检出。
染色体微阵列分析 (CMA) 是一种基于微阵列的分析,可在一次检测中分析整个人类基因组中已知基因的 DNA。这是一种高分辨率检测,可用于分析整个基因组或基因组子集,以检测多个基因的畸变、染色体结构变化和染色体非整倍性。
cfDNA 的 DNA 测序(也称为非侵入性产前检测或 NIPT)可减少对创伤性操作的需求,并且对于确诊为高风险妊娠的女性可能有益。根据美国妇产科医师学会 (ACOG) 指南 #163,大多数 NIPT 是一项筛查检测,因此必须通过另一种诊断方法确认阳性结果。
产前检测可提供有关妊娠期间母亲和孩子健康状况的信息,以及孩子患上遗传性疾病的风险。有了这些宝贵的信息,父母及其医生就能主动管理母亲和孩子在妊娠期间和出生后的健康。
典型的产后遗传学检测是通过分析孩子和父母的血样进行的。提取、扩增、处理血液中的 DNA 并使用先进软件进行分析。
染色体微阵列分析 (CMA) 是一种基于微阵列的分析,可在一次检测中分析整个人类基因组中已知基因的 DNA。它被视为多种先天性异常、发育迟缓、智力障碍和自闭症谱系障碍的一线检测。这是一种高分辨率检测,可用于分析整个基因组或基因组子集,以检测多个基因的畸变、染色体结构变化和染色体非整倍性。
随着下一代测序在常规临床应用中越来越普及,全基因组测序和全外显子组测序在产后遗传学检测中越来越普遍。全基因组测序 (WGS) 可分析个体的所有 DNA 序列,以寻找已知致病变体。全外显子组测序 (WES) 仅分析编码蛋白的所有基因(约占一个人整个基因组的 1%)的 DNA 序列。
根据患者的情况,临床医生将通过适当的检查来帮助发现和确认诊断结果。
当父母观察到他们的孩子出现发育迟缓或疾病症状时,进行一次又一次的检查却没有给出明确的诊断可能会非常令人沮丧,并会增加焦虑。获得诊断结果通常能减轻父母的痛苦,使他们有控制感。此外,对于许多先天性异常和其他遗传性疾病,早期诊断可为医生和父母提供宝贵的信息,以便针对儿童的健康状况和家庭的生活方式进行早期干预、治疗和主动管理。
随着当今先进的遗传学检测技术的普及,不仅可以有把握地获得更精确的遗传信息,而且缩短了诊断过程,对某些人来说,这可能能够挽救生命。
拥有孩子的遗传信息的另一个益处是,它可以为父母未来的计划生育提供帮助。如果遗传学检测显示孩子出现致病性遗传变异(这种变异可能来自父母遗传,也可能是在胚胎发育过程中新出现的),则强烈建议父母在计划生育时考虑进行孕前携带者筛查以确定其携带者状态。
可使用从羊水细胞(羊膜穿刺术)、绒毛膜绒毛取样 (CVS) 或循环胎儿 DNA (cfDNA) 中提取DNA进行产前遗传学检测。与羊膜穿刺术和 CVS 不同,cfDNA 的基因检测是非侵入性的,因为 cfDNA 就存在于母亲的血液中。
核型分析(传统的产前遗传学检测)是一种检查染色的染色体图的低分辨率方法。由于核型分析的分辨率较低,某些遗传性疾病(如出现微小突变的疾病)可能会无法检出。
染色体微阵列分析 (CMA) 是一种基于微阵列的分析,可在一次检测中分析整个人类基因组中已知基因的 DNA。这是一种高分辨率检测,可用于分析整个基因组或基因组子集,以检测多个基因的畸变、染色体结构变化和染色体非整倍性。
cfDNA 的 DNA 测序(也称为非侵入性产前检测或 NIPT)可减少对创伤性操作的需求,并且对于确诊为高风险妊娠的女性可能有益。根据美国妇产科医师学会 (ACOG) 指南 #163,大多数 NIPT 是一项筛查检测,因此必须通过另一种诊断方法确认阳性结果。
产前检测可提供有关妊娠期间母亲和孩子健康状况的信息,以及孩子患上遗传性疾病的风险。有了这些宝贵的信息,父母及其医生就能主动管理母亲和孩子在妊娠期间和出生后的健康。
典型的产后遗传学检测是通过分析孩子和父母的血样进行的。提取、扩增、处理血液中的 DNA 并使用先进软件进行分析。
染色体微阵列分析 (CMA) 是一种基于微阵列的分析,可在一次检测中分析整个人类基因组中已知基因的 DNA。它被视为多种先天性异常、发育迟缓、智力障碍和自闭症谱系障碍的一线检测。这是一种高分辨率检测,可用于分析整个基因组或基因组子集,以检测多个基因的畸变、染色体结构变化和染色体非整倍性。
随着下一代测序在常规临床应用中越来越普及,全基因组测序和全外显子组测序在产后遗传学检测中越来越普遍。全基因组测序 (WGS) 可分析个体的所有 DNA 序列,以寻找已知致病变体。全外显子组测序 (WES) 仅分析编码蛋白的所有基因(约占一个人整个基因组的 1%)的 DNA 序列。
根据患者的情况,临床医生将通过适当的检查来帮助发现和确认诊断结果。
当父母观察到他们的孩子出现发育迟缓或疾病症状时,进行一次又一次的检查却没有给出明确的诊断可能会非常令人沮丧,并会增加焦虑。获得诊断结果通常能减轻父母的痛苦,使他们有控制感。此外,对于许多先天性异常和其他遗传性疾病,早期诊断可为医生和父母提供宝贵的信息,以便针对儿童的健康状况和家庭的生活方式进行早期干预、治疗和主动管理。
随着当今先进的遗传学检测技术的普及,不仅可以有把握地获得更精确的遗传信息,而且缩短了诊断过程,对某些人来说,这可能能够挽救生命。
拥有孩子的遗传信息的另一个益处是,它可以为父母未来的计划生育提供帮助。如果遗传学检测显示孩子出现致病性遗传变异(这种变异可能来自父母遗传,也可能是在胚胎发育过程中新出现的),则强烈建议父母在计划生育时考虑进行孕前携带者筛查以确定其携带者状态。
您是否正在尝试了解有关如何处理罕见且具有挑战性的产前病例的更多信息?细胞基因组学阵列组 CNV 数据库 (CAGdb) 可能就是答案。