胚胎植入前遗传学检测是在胚胎植入前对来自发育中的胚胎的单个细胞或多个细胞进行活检。
第一代胚胎植入前遗传学检测是以 PCR为基础检测单基因突变,或荧光原位杂交 (FISH)用于测定染色体数目或结构非整倍性。这两种技术都存在诸如分辨率、准确性、获得结果的时间和覆盖率等限制。
Array-CGH 或 aCGH 是一种更全面的筛查方法,是一种基于微阵列的技术,可以分析整个染色体组的结构和数目变化,具有比第一代测试更高的分辨率、覆盖率和更短的周转时间。
下一代 DNA 测序(NGS)是目前 PGT 的金标准,是胚胎植入前筛查最先进、最快速且最全面的方法。从单个细胞或多个细胞中提取 DNA,扩增并测序。在同一次运行中,可分析 DNA 序列的单基因突变以及染色体结构和数目变化,以确定胚胎是否携带突变和/或是否为整倍体、非整倍体或嵌合型胚胎。