色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
土壤中的SVOC涵盖较多的有机物,常见的有机磷农药、有机氯农药、氯代杀虫剂、多环芳烃类、多氯联苯、酞酸酯、苯胺类等有机物。这些SVOC一般具有环境蓄积性、生物蓄积性,高毒性等特点,且这些化合物多数被美国环保局提出的129种优先污染物,为优先监控化合物。2017年8月中国环保局对SVOC分析发布了新的检测标准:HJ 834-2017《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》,对多种SVOC进行同时分析检测。
针对HJ 834-2017针对这些化合物,赛默飞能够提供了完美的解决方案。采用ISQ单四级杆气质联用一针分析161种SVOC(图1)。161种SVOC的仪器检出限在0.1~10.0 μg/L范围之间,可远远满足国内外各种法规的限量要求,其中,87.6%的化合物检出限小于1.0 μg/kg。线性范围在10.0-200.0 μg/kg之间,91.3%的化合物线性相关系数大于0.995。
图1 标准溶液TIC色谱图
面对这类多组分分析,最困难的恐怕是面对密密麻麻的特征离子和保留时间。如本方案161个化合物,如按照常规的方式进行选择离子扫描,每个化合物按1个定量离子、2个定性离子算,即需要输入近500个特征离子,每个特征离子还得输入各自的驻留时间,即近500个驻留时间。并且我们需要将161个化合物按保留时间分成n分段……
ISQ独有的Time-SIM功能(简称T-SIM),可以完美解决上述问题,帮助客户快速建立选择离子方法。T-SIM具有如下特点:
图2 标准溶液T-SIM色谱图
为方便客户使用,本方法已经制作成eWorkflow,eWorkflow中包含了该方法所需要的所有内容,只需要下载该eWorkflow即可一键完成该方法的建立,省去繁琐的方法摸索时间。
图3 eWorkflow方法包示意图
图4 eWorkflow运行流程图
赛默飞能够提供全面的分析检测手段检测环境土壤中的SVOC污染物,独具特色的T-SIM和eWorkflow使实验室对环境土壤检测更加简单、方便、高效。同时也践行赛默飞“更清洁、更健康、更安全”的宗旨,使地球环境更加清洁、健康、安全。