色谱与质谱最新资讯
色谱分析
质谱分析
行业应用
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
小赛:我的成功离不开你。。。
老默:小赛,你在说什么?
小赛:你看这个 【我的成功离不开你,赛默飞HPLC感恩惠顾大行动】,讲诉我与赛默飞液相色谱不得不说的故事,还有好礼相送哦!老默,我们去投稿吧?
老默:赛默飞的液相我们倒是有不少,不知道符不符合人家投稿要求啊?
小赛:可以的可以的,我们液相达人多面手啊,一人同时操作多台HPLC都不在话下!
您可以讲讲:
陪伴您实验到深夜的它?
陪您走过刚工作时青葱岁月的它?
以及见证您从实验小白晋升为资深实验猿的它?
老默:哈哈哈,你一边写,我一边给你讲点高端的【液相色谱定量分析】 老默LC小故事第一招:
老默LC小故事第一招:
液相色谱中的大多数检测器都需要通过某些物理化学性质来检测某一物质,例如常用的紫外吸收检测器,要求分析物必须含有紫外/可见检测的发色团,而高大上的质谱检测器,对不能离子化的分析物也无能为力。
赛默飞独家的电雾式检测器(CAD)是一种基于雾化的检测器,可检测所有非挥发性和部分半挥发性分析物,并提供近似通用的检测,而这些分析物如果不含紫外/可见检测的发色团,在检测过程中通常会被忽略。它还为所有待检分析物提供响应一致性(与分析物的化学结构无关),具有出色的灵敏度、较宽的动态范围,且与梯度洗脱相容。
老默LC小故事第二招:
“ 梯度分离也要响应一致?试试Vanquish Duo反梯度应用 ”
所有基于雾化原理的检测器,雾化效率都受溶剂组成的影响,CAD也是如此,当某些分离需要采用梯度洗脱时,由于溶剂组成的变化易造成响应不一致。对于质谱检测器,梯度前半部分水含量过高,易导致雾化效果差而影响灵敏度;对于紫外检测器,梯度后半部分有机溶剂比例增高,则会导致紫外检测基线抬高而降低检测灵敏度。而CAD检测器,则可以通过梯度补偿实现梯度洗脱条件下的响应一致性。
点击可查看大图
Vanquish Duo系统通过使用第二个泵来补偿溶剂组成的变化。无论化合物何时在梯度中进行洗脱,进入检测器的洗脱液通过反梯度补偿功能,始终保持相同的溶剂组成。即使缺乏特定化合物的单个标准品,也能够可靠地提供一致的定量响应信息。
不含反梯度补偿(上图)和含反梯度补偿(下图)时,四种药物的 校正曲线,后者所有化合物均呈现出相似的响应因子
Vanquish Duo 反梯度系统提供了一套完整的解决方案,包括:
您的故事一经采用,即可获得折叠背包或狩猎者-墨水笔。
小赛
飞飞,我没有老默那么高大上的液相应用技巧,只是简单说说我在使用赛默飞HPLC的体验,可以吗?
没有问题~记得要加上照片哦,还可以拍摄抖音/快手小视频参与投稿,并赢取奖品~ 点击这里,马上投稿~
想了解更多相关产品信息?请直戳赛默飞液相色谱分析产品。