The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的 Thermo Scientific TRACE 1600 系列气相色谱仪产品线精简日常操作来满足您的分析需求 – 简化了操作、控制和适用性。模块化设计使您可以通过离线维护、快速故障排除和灵活性的仪器配置,最大程度提高仪器生产力。通过调整您的仪器以满足您不断发展的分析需求来优化您的投资。
我们的 TRACE 1600 系列 GC 系统配备即时 (iConnect) 连接柱锁扣,可简化毛细管柱安装,从而消除过度拧紧的风险,并且确保快速无泄漏的操作。它们可通过简单的操作实现手紧连接,并允许在安装前进行毛细管柱长度调整。iConnect 连接柱锁扣还兼容 iConnect SSL 进样口和所有 iConnect 检测器模块,以及 Thermo Scientific TriPlus 500 顶空自动进样器接口。
只需简单的操作即可手紧连接,从而在安装前调节毛细管柱的长度。
TRACE 1610 气相色谱仪7英寸高分辨率多语言触摸屏可通过直观的图标进行轻松导航,快速访问仪器控件、状态信息、实时信号、耗材使用计数器、操作方法视频、诊断和运行日志。
仪器运行状况图标在触摸屏上始终可见,可提醒用户注意维护需求,从而最大限度地降低计划外中断的风险。自动耗材追踪让您可以优化耗材使用,从而避免不必要和昂贵的更换。Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 内也可追踪仪器的运行状况,以改善 GLP 合规性。
TRACE 1600 和 1610 气相色谱仪可容纳多达两个 iConnect 进样口和多达两个 iConnect 检测器 - 当与 TRACE 1610 辅助烘箱配合使用时,可扩展至四个 iConnect 检测器。我们的全系列进样口和检测器模块在 TRACE 1300 系列和 TRACE 1600 系列 GC 系统上均可互换使用,让您可以获得灵活的仪器配置,从而满足您不断变化的分析需求和更充分地利用您实验室的资源。新手和有经验的用户将重视先进模块化技术的易用性和可靠性,以及顺畅的方法可移植性所促进的精简仪器采用。
iConnect 进样口和检测器模块的小型化集成电子气体控制 (IEC) 功能将气体管路、接头、限制和电子阀连同用于温度和气体控制、信号放大和 A/D 转换的电子元件集成到每个模块中。每个模块可通过序列号识别以便跟踪,并作为独立于 GC 系统的项目发挥作用,这使其可以在仪器上进行更改,同时保持对质量方案的遵守。由于这些模块存储其校准信息,分析结果保持一致,并且更换后不需要重新校准。