The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 即时连接 (iConnect) 进样口和检测器重新定义了 GC 和 GC-MS 分析的灵活性和可用性。通过保留备份模块代替整个 GC 系统来节省成本和工作台空间,并通过大幅度减少维护停机时间来确保持续运行 — 只需用干净的备份替换模块即可进行离线维护,在几分钟后就能恢复运行样品。通过置换和交换模块来轻松重新配置 GC 系统,并随时准备好处理接收的样品。
iConnect 进样口为您的气相色谱分析提供更高的多功能性。
适用于大多数 GC 和 GC-MS 应用。配备经过优化的进样口加热,可准确注入宽范围多种分析物。
非常适合消除重质或不需要的化合物。反吹功能消除了对额外辅助气体的需求。
专有进样口设计可在运行期间将氦气用作载气时大幅降低其消耗量。不需要改变仪器方法。
兼具“无差别”冷进样口的性能与汽化进样口的耐用性。非常适合热不稳定化合物,扩展了挥发性化合物范围。
非常适合消除重质或不需要的化合物。具备反吹功能,可通过低温冷却选项进行低于环境温度运行。
真正的冷柱头进样口,可将 GC 分析范围扩展到非常高沸点化合物。非常适合热不稳定和可降解化合物。
可快速将精确数量的气体样品直接导入毛细管柱或填充柱,这使其成为气体分析的理想选择。
iConnect 检测器专为提高气相色谱分析工作流程的生产力而设计。
在宽广的线性动态范围内实现对有机化合物的灵敏检测。非常适合碳氢化合物和相关有机化合物分析。
为毛细管柱和填充柱应用提供热稳定性及快速响应时间。非常适合 ppm 水平的气体分析和未知物测定。
可为含负电性官能团化合物的痕量级检测和分析实现出色的选择性和灵敏度。
多个专用源可以为含氮或磷有机化合物的测定提供选择性和灵敏度。
对含硫、磷或锡化合物的测定具有非凡的灵敏度和响应稳定性。
需要高纯度氦气作为排放气体,非常适合 ppb/ppm 水平的气体分析。
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/zh/cn/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.