The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
探索可与 TRACE 1600 系列气相色谱仪配合使用,以针对您的实验室的工作流程增强 GC 分析并优化您的 GC 系统的各种气相色谱分析仪器和耗材。
无论您需要的是简单的液体还是顶空 GC 自动进样器,还是全能型(液体、顶空、固相微萃取 (SPME) 进样和自动化样品制备)自动进样器,我们的自动进样器都旨在达到液体、固体和气体样品处理以及向 GC 和 GC-MS 系统进样的峰值性能,从而确保精度和可靠性。
通过使用我们的气相色谱分析自动进样器产品组合自动化您的样品处理任务来节省时间并减少错误:
AI/AS 1610 液体自动进样器 – 增强型可用性和样品处理能力,可实现一致的进样自动化,并确保 GC 数据的质量。
TriPlus 100 LS液体自动进样器 – 使用该 X-Y-Z 自动进样器,实现全面可靠的液体自动进样。提供高进样体积灵活性和完全可定制的进样参数。
TriPlus RSH SMART 自动进样器 – 使用先进的样品处理和样品制备工作流程、自动化液体进样、静态和动态顶空进样以及固相微萃取(SPME/SPME 箭头 Arrow)采样技术,跟踪 SMART 耗材用量和提高实验室生产力。
TriPlus 500 GC 顶空自动进样器 – 通过直接柱连接设计,确保样品完整性和最高数据质量精度。它基于阀和定量环技术,完全符合水和固体样品有机挥发物分析的监管法规。
为提供分析多功能性,Thermo Scientific TRACE 1600 系列气相色谱仪兼容最先进的 Markes International 热脱附 (TD) 和 Teledyne Tekmar 吹扫捕集 (P&T) 解决方案。
与 Thermo Scientific 质谱仪 (MS) 联用,TRACE 1600 系列气相色谱仪可通过延长正常运行时间、节省成本和易用性增强 MS 的功能。
我们的气相色谱分析-质谱分析 (GC-MS) 系统为最具挑战性的应用提供灵敏、可重现的结果,使您能够从每个样品中提取更多信息,同时确保分析结果的准确性。先进的 GC-MS 仪器与提高生产力的软件相结合,可让您达到甚至超过对性能、可靠性和结果最严苛的要求。
将下列其中一款 Thermo Scientific GC-MS 仪器与您的 TRACE 1600 系列系统配对使用,在您的 GC-MS 工作流程中获得最佳性能:
通过单一软件平台实现生产力和合规性。Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS) 精简了色谱分析和质谱分析工作流程,可获得最佳软件体验。
该软件提供卓越的合规工具、联网功能、仪器控制、自动化、数据处理以及其他功能。作为首款可将色谱分析及常规定量质谱 (MS) 分析工作流程统一起来的色谱分析数据系统 (CDS),Chromeleon 软件将 Thermo Scientific 气相色谱分析 (GC-MS/MS) 仪器进行了完整的集成。作为经过 WAN 优化的完整企业解决方案,它可以在全球范围内扩展,并提供强大、可靠的投资回报。
色谱柱在性能上实现了飞跃,可提供高温稳定性、低柱流失和卓越的惰性,从而延长色谱柱的使用寿命,为您的气相色谱分析和气相色谱分析-质谱分析应用实现可靠、可重现的结果。
使用 GC 色谱柱和附件优化您的应用
浏览我们的在线色谱分析耗材目录,该目录具有强大的应用搜索工具,可搜索到各种方法开发指南、应用手册以及其他许多内容。
我们的高品质部件和附件旨在确保您的 Thermo Scientific 气相色谱分析系统及相关模块达到最佳性能。我们的 GC 系统部件和附件产品组合包括以下产品:
使用我们选择面广的衍生化试剂,在进行 GC 或 GC-MS 分析之前提高化合物的分离度和可检测性,其中包括:
硅烷化试剂 – 使用范围最广的 GC 应用衍生物。
酰化试剂 – 通过羧酸或羧酸衍生物作用来转换含有活性氢的化合物。
烷基化试剂– 由脂肪族或脂肪族-芳香族(苯基)取代活性氢,用于对含酸性氢的化合物进行改性。
硅化液 – 用惰性的除水膜包被各种实验室耗材。