The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific TRACE 1600 和 Thermo Scientific TRACE 1610 气相色谱仪是模块化产品,可为 GC 和 GC-MS 应用提供非凡的多功能性。我们的 TRACE 1600 系列气相色谱系统可以提供简化的维护过程、可以缩短停机时间并具有高的灵活性。为了获得最佳的灵活性,我们的 iConnect 进样口和检测器套件可以在多种配置的多个 TRACE GC 系统之间轻松共享,以使您的仪器适应优先样品和应用,而无需安装成本。当与我们强大的进样口和检测器技术相结合时,这些气相色谱仪是适合任何规模实验室的睿智投资。
TRACE 1600 GC![]() | TRACE 1610 GC![]() | |
---|---|---|
最多两个 iConnect 进样口和两个检测器,外加主机上的一个质谱仪 | ![]() | ![]() |
用于多阀和多柱分析仪的辅助柱温箱 | ![]() | ![]() |
甲烷转化炉 | ![]() | ![]() |
可容纳附加检测器 | ![]() | ![]() |
iConnect 连接柱锁扣 | ![]() | ![]() |
用于 SSL 进样口的氦气节省技术 | ![]() | ![]() |
采用单个启动/停止按钮和维护的必需本地控制 | ![]() | |
使用 Chromeleon CDS 进行全面仪器控制 | ![]() | ![]() |
完全本地的仪器控制界面 | ![]() | |
7英寸高清电容式触摸屏 | ![]() | |
通过预防性维护提醒通知进行仪器和耗材使用情况跟踪 | ![]() | |
内置视频维护演示指南 | ![]() | |
实时信号监控 | ![]() | |
诊断功能 | ![]() | |
多语言功能 | ![]() | |
用于触摸屏更新和视频上传的 USB 端口 | ![]() | |
TriPlus 500 顶空自动进样器控制 | ![]() | |
AI/AS 1610 自动进样器控制 | ![]() |