反相和正相 HPLC 及 LC/MS 应用中“棘手”分离的解决方法
作为一种固定相,多孔石墨碳(PGC,Hypercarb™)在高效液相色谱分析 (HPLC) 中具备独特性质。其具备特殊的表面化学特性,不同于较传统的 LC 填料,如键合硅胶和聚合物。对于非极性分析物,PGC 是一种强保留烷基键合硅胶。
但是,它对极性和结构相关化合物的保留能力和选择性与传统 C18 色谱柱有很大不同。
Hypercarb 色谱柱的特点
Thermo Scientific™ Hypercarb 多孔石墨碳 LC 色谱柱具有以下特点:
- 对高极性分析物具有出色的保留能力
- 可分离结构相关物质
- pH 值稳定性 (0-14),不受腐蚀性流动相影响
- 高温应用的理想解决方案
PGC 的物理性质
性质 | 旨在满足以下要求 | |
颗粒形状: | 球形 | 无微孔 |
比表面积: | 120 m2/g | 线性保留和载量 |
中值孔径: | 250 Å | 多种分析物形状和大小适用的传质功能 |
孔容积: | 0.7 m3/g | |
平均粒径: | 3 µm、5 µm | 分析用 HPLC 色谱柱 |
7 µm | 制备 HPLC 色谱柱 | |
30 µm | SPE 应用 | |
孔隙度: | 75% | 颗粒内传质 |
% C: | 100% | 化学稳定性 |
机械强度: | <400=""> | 工作颗粒稳定性;填料过程中的压力梯度 |
LC Columns and Consumables Catalog
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.