专为优质色谱分析而设计
体验这些先进色谱柱的范围和功能,并对分析数据的准确性和质量充满信心。Thermo Scientific Hypersil GOLD 系列液相色谱 (LC) 柱是40年填料和色谱柱产品开发和制造经验的结晶。
出色的峰形带来更好的选择性。当出现峰拖尾情况时,峰高会降低,这将影响分析的选择性。Hypersil GOLD 色谱柱可提供高度对称的峰形,提高峰高,并优化峰积分计算。这是十分关键的一环, 特别是例如在杂质分析中存在低浓度的分析物的分析情况时。
条件
- 色谱柱:Hypersil GOLD,5μm,150 x 4.6mm
- 流动相:A:0.1% 氨水 pH 10.6
- B:甲醇 + 0.1% 氨水
- 梯度:15分钟内 5%-100% B
- 流速:1.0 mL/分钟
- 进样量:10 μL
- 检测:254 nm 紫外波长
- 温度:30 °C
相 | 键合相特性 |
---|---|
Hypersil GOLD C18 选择性 LC 色谱柱 | 对所有分析物类型提供出色峰形。 |
Hypersil GOLD C8 LC 色谱柱 | 选择性与 C18 色谱柱相似,但保留能力较低。 |
Hypersil GOLD C4 LC 色谱柱 | 选择性与 C18 和 C8 色谱柱相似,但保留能力较低。 |
Hypersil GOLD aQ LC 色谱柱 | 极性封端 C18 色谱柱,在 100% 水流动相中稳定,提高了极性分析物的保留能力和分辨率。 |
Hypersil GOLD PFP LC 色谱柱 | 全氟苯基色谱柱,具有替代选择性。苯环四周的氟原子可加强与芳香族分子的 pi-pi 相互作用。 |
Hypersil GOLD 苯基 LC 色谱柱 | 对芳环分析物具有出众的保留能力和独特的选择性。 |
Hypersil GOLD 氰基 LC 色谱柱 | 具有替代选择性,疏水性较低;也可用于正相分离。 |
Hypersil GOLD 胺基 LC 色谱柱 | 可用于反相、正相、离子交换和 HILIC 模式;特别适用于分离碳水化合物。 |
Hypersil GOLD AX LC 色谱柱 | 分离较小的蛋白质、多肽、阴离子物质和极性分子。 |
Hypersil GOLD SAX LC 色谱柱 | 一种四元胺离子交换配基,非常适合于在水流动相中分离小极性有机分析物。 |
Hypersil GOLD 硅胶 LC 色谱柱 | 通过正相色谱分析分离非极性和中等极性有机化合物。 |
Hypersil GOLD PEI HILIC LC 色谱柱 | 将极性和亲水性分析物的保留能力提高到反相色谱柱难以达到的水平。 |
重要产品信息
Hypersil GOLD 色谱柱采用改良的高纯硅胶基质、新型特有的衍生技术和采烷基链化学结构的封端程序。
通过提供更多的化学结构、各种尺寸的粒径和硬件规格,此先进的色谱柱系列提供的能力可应对当代色谱分析面临的挑战。
了解如何实现方法现代化以减少所用时间和溶剂,同时变得更高效、环保。
Access the latest interactive version of our Chromatography Consumables & Columns Catalog. Our enhanced online version features easier access to product information, key application notes and brand-new selector tools.