The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
利用 Thermo Scientific Vanquish 在线 SPE HPLC 和 UHPLC 系统确保复杂样品分析的可靠性。这些系统使用自动化、可重现的工作流程执行分析物预浓缩和样品净化,相对于离线样品制备步骤,更节省溶剂和时间。 该系统使用来自 Vanquish Core HPLC、Vanquish Flex UHPLC 或 Horizon UHPLC 系统的模块进行配置,保留了 Vanquish LC 平台的所有性能、稳健性和易用性。
自动在线固相萃取 (SPE) 可在上样至分析柱之前捕获和富集分析物,去除非必要的样品基质(如盐和其他污染物),较大限度提高复杂样品分析的可重现性和可靠性。
Vanquish LC 系统采用模块化设计,可根据您的应用需求轻松构建较适宜的系统,同时支持标准 HPLC 仪器后续灵活升级为更先进的配置,从而进行更复杂的分析。
自动化工作流程包含仪器方法之中的预先设置的捕获和洗脱步骤仪器中,支持无人值守样品分析,同时相对于离线方法,可节省时间和溶剂。
Vanquish 在线 SPE HPLC 和 UHPLC 系统配有 Thermo Scientific Viper 手拧接头,支持接近零死体积的连接、更尖锐的峰形和免用工具的设置。
Vanquish HPLC 和 UHPLC 系统可无缝集成我们的 Thermo Scientific Chromeleon 色谱分析数据系统 (CDS),提供卓越的合规工具、联网、自动化和数据处理功能。
在线SPE 系统允许您 自动净化样品,以便在分析色谱柱分离之前通过双向捕获色谱柱去除样品基质。
以下流程图展示了如何通过六通阀切换捕获柱以便上样和洗脱。
在线SPE 系统允许您自动净化样品,以便在分析色谱柱分离之前通过双向捕获色谱柱去除样品基质。
以下流程图展示了如何通过六通阀切换样品上样和洗脱捕获柱 。
下表概述了标准配置 Vanquish 在线 SPE HPLC 和 UHPLC 系统的规格。并未列出全部规格。规格可能因所选专用系统组件而异。有关更多信息,请参阅详细的组件规格。
类别 | Vanquish 在线 SPE HPLC 和 UHPLC 系统 |
系统压力,上限值 | 700、 1000 或1500 bar,具体取决于 系统 配置 |
流速范围 | 0–5、0-8 或 0-10 mL/min,具体取决于所选的泵 |
泵选项(默认梯度延迟体积) | 二元(35、200或 400 µL) 双泵 (679 µL) 延迟体积取决于所选的泵 |
生物兼容 | 是,取决于系统配置 |
pH 范围 | 2–12,氯化物浓度高达 1 mol/L |
系统设计 | 模块化 |
兼容触摸屏用户界面显示屏(可选) | 是,取决于系统配置 |
兼容溶剂监测系统(可选) | 是,取决于系统配置 |
自定义梯度延迟体积,简化方法传输 | 是,取决于系统配置 |
SmartInject 技术可大幅提高进样精度、延长色谱柱寿命 | 是 |
进样体积范围 | 标准:高达 0.01-25 或 0.01-100 µL (Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
样品冷却 | 是,4-40°C 取决于系统配置 |
样品容量(标准型) | 4个瓶架,每个瓶架可容纳54个样品瓶 (≤ 1.5 mL) ,还可提供其他瓶架形式 转盘容量增加12个外径 22.5 mm 样品瓶 (≤ 10 mL) |
提供 进样器 扩展选项 (选配) | 是,通过 Vanquish 加载器 |
恒温柱温箱 | 是,5-120°C,取决于所选的柱温箱 |
柱温箱预热器 | 主动和被动式 |
柱温箱柱后冷却器 | 是 取决于所选柱温箱 |
检测器选择 | Vanquish 电雾式检测器 Vanquish 二极管阵列检测器 Vanquish 荧光检测器 Vanquish 多波长检测器 Vanquish 可变波长检测器 示差折光检测器 质谱仪 |
标准型 Vanquish 在线SPE HPLC和 UHPLC 系统 由以下组件组成。有关各个组件 的更多详情 ,请 下载相应的规格表。
Vanquish Horizon 在线 SPE UHPLC 系统 | Vanquish Flex 在线 SPE UHPLC 系统 | Vanquish Core 在线 SPE UHPLC 系统 | |
泵
| 2 Vanquish 二元泵 H 或 1 Vanquish 二元泵 H 与 1 Vanquish 四元泵 F | 2 Vanquish 二元泵 F 或 2 Vanquish 四元泵 F 或 1 Vanquish 二元泵 F 与 1 Vanquish 四元泵 F 或 1 Vanquish 双泵 F | 2 Vanquish 二元泵 C 或 2 Vanquish 四元泵 C 或 1 Vanquish 二元泵 C 与 1 Vanquish 四元泵 C 或 1 Vanquish 双泵 C |
自动进样器
| Vanquish 分流进样器 HT | Vanquish 分流进样器 FT | Vanquish 分流进样器 C 或 Vanquish 分流进样器 CT |
扩大样品容量(可选)
| Vanquish 加载器 (可选) | ||
柱温箱
| Vanquish 柱温箱 H | Vanquish 柱温箱 C | |
近乎零死体积系统连接
| Viper UHPLC 接头 | ||
检测器
| 访问我们的 HPLC 和 UHPLC 检测器页面 |