环境学资源库
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
如果对排放到地表水中的废水不加以适当控制,则可能污染河流和湖泊,甚至地下水。 为了保护水资源免受废水排放造成的污染,美国在 1972年制定了《清洁水法案》(CWA) 作为1948年《联邦水污染控制法案》的修正案和替代版本。
在欧洲,水污染受到 《水框架指令》的监管,该指令制定了一项防止水污染的策略,要求所有成员国都参与其中。 该指令涉及鉴别和监测危及人类健康的首要有害物质。
在美国,CWA中创建的国家污染物排放清除系统 (NPDES) 许可证项目主要用于监管污染物从污染源通过废水直接排放到水中。 EPA授权州、部落和地方政府颁发NPDES许可证并执行监测。 必须持有NPDES许可证的废水源包括市政废水、工业废水、动物饲养废水、农业废水以及从不同来源和活动排放的雨水。
不同市政设施需持有不同的NPDES许可证,具体取决于受纳水体的要求。 直接排放50种以上的工业废水也需要持有不同的 NPDES许可证;废水排放指南用于确定NPDES准许直接排放的各类工业废水中各种污染物的含量。 如果工业废水被排放到市政废水管道系统(非直接排放),则无需NPDES许可,但可能需要地方市政许可,也许还需要对废水进行预处理。 如果工业废水是非直接排放,接收废水的市政设施需要监测流入废水处理设施的工业废水,检测从生活污水和工业废水混合物中最终排出的废水,然后在实验室信息管理系统 (LIMS)中编写检测结果并向监管机构报告。
根据不同的NPDES许可证,废水检测也各有不同。 对于市政废水检测,通常要求进行四个不同类别的检测:物化性质、固体、生物类和化学类。 对于工业废水,可能还需要监测各种重金属。
作为排放废水的受纳水体,地表水也需要进行污水监测,以确保其污染物含量不超标。 例如,地表水中的高浓度营养物质(总氮和总磷)会促成富营养化,进而消耗水中的氧气,导致藻类水华(产生微囊藻毒素)、细菌生长和水生动物死亡。
下表列出了一些 废水检测,这些检测通常需要在经过认证的实验室采用不同的 分析工具来实施。 其中部分检测可由设施操作,比如常见阴离子检测。
这些检测结果也是 废水处理步骤(初次处理,二次处理,也可能三次处理)的良好指标或参考,用于确保最终经过处理的废水在排入受纳地表水之前达到许可要求。
固体包括溶解固体、悬浮固体和沉降固体。 例如,总悬浮固体 (TSS) 使得水吸收更多光线,因而升高水温并减少了溶解氧。 这最终会对水生动物造成不利影响,甚至导致其死亡。 另一方面,总溶解固体 (TDS) 含有高浓度盐分(氯化物、硫酸盐、钙和镁),而含高浓度 TDS 的受纳水体不适合灌溉和工业重新使用。
生物学测量包括生物测定和大肠菌群测量。 生物测定有助于了解废水污染物对生物体(植物和动物)或细胞的有害影响。 大肠菌群指数可指示是否可能存在肠道致病菌。
水生动物需要依赖水中的溶解氧 (DO) 才能生存。 需氧菌能够利用水中的溶解氧来降解有机物,BOD可测量细菌降解有机物所耗尽的氧气量。 BOD是衡量废水出水中有机物含量的一项指标。 如果排放废水样本的 BOD 测量值较高,废水中的细菌就会消化废水中的有机物,并耗尽受纳地表水中的氧气,从而对水生生物造成不利影响。 废水处理的目标就是降低废水的BOD值。
COD是衡量总氧量的一项指标,氧气主要用于分解生物利用的有机物(由BOD指示)和惰性有机物。 BOD测量的是生物过程中消耗的氧量,而这一过程可能需要耗时5天,因此与仅需耗时数小时的COD相比,其测量过程要慢得多。
来自农业、动物饲养、雨水径流和市政设施的废水可能都会因为给地表水带来过量的营养物质而促成藻类勃发。 地表水中过量的氮(来自氨、亚硝酸盐、硝酸盐和有机氮)和磷会促使藻类过度生长,进而产生神经毒素(微囊藻毒素),这有可能污染未来的饮用水并危及人类健康。 藻类进一步被细菌吞噬,耗尽地表水中的溶解氧,从而导致水生动物的死亡。 为了保护公众健康,部分NPDES许可证中已经添加了氮磷检测要求,目前有多种方法可用于营养物质分析。
重金属污染的主要来源是来自纺织、造纸和制浆、半导体、金属表面处理和电镀以及许多其他工业门类的工业废水。 除了众所周知的前4位重金属之外,铬、镍、锌等其他金属(见上表)对人体健康也有毒害作用。
废水重金属的分析方法以EPA方法 200.7、6010 和 ISO 11885:1996(使用 ICP-OES)和 EPA 200.8, 6020 或 ISO17294-2:2003(使用 ICP-MS)为基础。
新兴污染物,比如药品和个人护理用品 (PPCP)、激素和内分泌干扰物,最近已经引起了公共卫生关注。 其中许多物质仍处于研究阶段,它们对健康的确切影响尚不清楚。 虽然它们目前没有受到政府当局的监管,但通过靶向和非靶向途径分析新兴污染物的多种分析方法正在开发中。 高分辨率质谱 (HRMS)联合液相或气相色谱是一种可用于测定这种危险级污染物的强大工具。
您可以获取有针对性的科学应用笔记、案例研究、视频、网络研讨会和白皮书,用于空气质量、污染物和水质分析。