水 质尤其是饮用水中的微生物污染是水质安全的重要问题,饮用水中的病原微生物可能导致大面积的人群感染,在非洲等不发达地区,病原微生物污染是饮用水安全的 头号问题,毎年数以百万计的儿童死于此类传染。目前我国对于生活饮用水的微生物监测主要有菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氐菌、贾第鞭毛虫 和隐孢子虫共计六项。检测方法主要涉及常规培养方法,包括膜过滤法,多管发酵与酶底物法。近年来,随着分子生物学的发展,基于EUSA与PCR技术的检测 水中细菌的方法已经被广泛使用,赛默飞提供上述各类方法所需的设备、仪器与试剂耗材。
多管发酵法
发酵试验24h > 分离培养18~24h > 革兰式染色/镜检 > 证实试验24h
滤膜法
滤膜灭菌 > 过滤水样 > 平皿培养24h > 革兰式染色/镜检 > 证实试验24h
酶底物法
水样稀释 > 定性反应24h
PCR方案 < 10小时
超高效的磁珠纯化PCR方法,通过样品快速富集,极大缩短了检测时间。
酶联免疫法ELISA工作流程
酶联免疫法ELISA工作流程
传统大肠杆菌类微生物检测方法,一般需要培养箱内培养数天。
酶联免疫法分析水质微生物工作流程,由于反应的特异性,可以大大提高分析的灵敏度。