Orion AquaMate系列水质分析仪
- 预置260多条测量程序,可直接使用Orion AQUAfast、Merck、CHEMetrics或Hach的试剂。或用户自建程序。
- 测量参数覆盖环保、电力、石化、制药等多行业水质测量需要。
- 每条预置程序都可进行单点调节,来适应新批次的试剂。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
赛默飞水质分析仪器分为实验室和在线两大产品线:
实验室水质分析产品有:pH计、离子计、电导率仪、溶解氧仪、 BOD测量仪、比色计(COD、总磷、总氮、余氯/总氯等参数)、 浊度仪、紫外可见分光光度计、红外光谱仪等。
在线水质分析产品用于大型火力发电厂、核电站、自来水、市政污水、中水、地表水、工业废水等的在线监测。
Orion AquaMate系列水质分析仪
pH、离子浓度、电导率、溶解氧测量仪
AQ4500 精密型浊度仪
AQ3700总磷、总氮(余氯/总氯、硬度、色度、浊度等)多参数水质分析仪
紫外可见分光光度计
紫外可见分光光度计在环境水质监测中应用广泛,在地表水标准分析方法中有多项水质指标就是使用紫外可见分光光度计完成的.赛默飞的分光光度产品包括7大系列,从经济型的Genysys 10S到 Evolution300/600型研究型仪器,以及Biomate系列生化分析型,,可供用户根据应用灵活选择。
Gallery全自动水质分析系统
Gallery是一款综合性的全自动快速分析系统。它基于紫外分光光度法原理,可自动完成一系列操作步骤。Gallery采用分立式检测技术,使用多联一次性比色杯,仅需微升级试剂和样本即可快速准确地得到检测结果,并完全避免交叉污染。用户可以通过直观简便的软件系统灵活建立检测方法,任选检测项目。其紧凑的台式设计方便应用于各种过程控制、方法开发、样品抽检等工作,可满足不同类型生产企业、科研院所、质检部门和研发机构的要求。
红外光谱仪在水中油分析中的应用
傅里叶红外光谱法是目前水中油分析的最佳方法之一,赛默飞红外光谱产品可以同时对水中油进行多波长监测,无需对水样做复杂的样品前处理,可以满足生活饮用水卫生标准要求。 红外光谱是鉴别和分析未知化合物的重要手段,灵活多样的采样技术可以用于气固液各种样品的分析。在环保领域,尤其可用于环境气体的检测和水中油污染物的分析。
传统的傅里叶红外光谱仪体积大、重量高,对环境的温度和湿度非常敏感。赛默飞Nicolet iS5傅里叶变换红外光谱仪设计紧凑、防潮、抗震、性能优越,可用于环保项目的现场分析。 采用Nicolet iS5和1 cm或4 cm 石英池,可测定水中的石油和动植物油。软件配有水中油检测的宏程序,引导用户从样品测量到直接给出定量结果。
Orion 2111微钠表
DataStickTM测量系统