RadEye-SX γ放射性检测便携包
用于液体样品中1-131、Cs-137、Cs-134放射性的测量,选用 2" x2" Nal探测器、1L的马林杯和15mm铅屏蔽体。测量时间 60S 时,1-131B9探测下限可低至60Bq/L。
辐 射测量产品包括大型核设施监测系统、各类便携探测仪表、 各类实验室分析仪器、全身、手脚表面污染计数器、放射性气溶胶 自动监测站、医疗物理测量设备、保健物理测量设备、放射性废物监测系统和核应急响应及核反恐系统。
水 质中的放射性检测是保证环境与饮水安全的重要内容之一,GB5749-2006中具有严格的生活饮用水放射性水平限制要求,赛默飞的多路本底α/β计数器 完全符合国标方法要求,可以为低辐射水平的自然水样提供快速准确的检测。针对高放射性废水的分析,赛默飞的连续α/β/γ监测仪器可以广泛应用于核电等工 业领域。
RadEye-PRD γ放射性检测便携包
选用高灵敏度的RadEye PRD-S探测器,用于牛奶、饮用水果汁等液体类放射性检测,可以直接测量1-131和Cs-137的活度。