食品级金属探测器 对食品制造商的质量保证和产品安全至关重要。如何测试您的设备灵敏度以确保检测结果的准确性?以下是我们收集的有关食品金属探测器 (包括多频扫描食品金属探测器), 仪器和设备测试十个最常见问题解答,以及它们的最佳实践答案。
A: 探测头的尺寸是基于产品包装的尺寸。要求尽可能地模拟实际生产条件,包括速度、温度和产品方向等。
A: 对于大多数应用,建议将食品金属探测器的探测孔设置为比要检测的最大产品包装的宽度和高度都大2英寸。
A: 对于潮湿和导电的产品,将产品包装垂直放在探测头中心,确保包装上方和下方的距离相同。通常这意味着探测头高度将大于推荐的标准尺寸。这有助于通过将产品从线圈移开以减少产品产生的信号,降低产品效应。
A: “冷冻”是一个通用术语。对于金属检测,您需要了解的关键是检测结果会因为实际的产品温度和状态发生巨大变化。完全彻底冷冻的产品通常可以像干燥产品一样“学习”被自动认识和记忆,几乎没有产品效果。相反,部分冷冻的产品通过金属检测器的情况会有很大不同,并且由于车间生产条件在当天的生产中发生变化,可能会导致过多的假阳性报警。理想情况下,最好控制在一定的生产环境中以固定的温度和状态设置冷冻食品行业的金属探测器,进行金属探测作业。
A: 默认灵敏度设置是比“学习”记忆过程中遇到的峰值信号低6db(或50%)。如果检测产品种类多,信号不一致,这通常是较为安全的设置。但如果产品信号非常一致,则可以将灵敏度提高到峰值信号以下3db(或30%)。将检测阈值设置为标准金属探测器的最大产品信号的1.2至1.5倍。对于多频扫描食品金属探测器,灵敏度测试的最佳方案是将入相和出相的信号设置为比警报信号(36dB)小3dB(1.4X)。
A: 对于所有食品级金属探测器,要求尽可能消除背景噪音。然后从制造商的默认设置开始。确保使用实际的产品样品用于金属探测器设置,能自动认识和记忆产品特点,有效排除各种“产品效应”产生的干扰。
A: 可以将金属球放置在包装上的多个位置,要求始终将金属尽量保持在探测头高度中线和包装盒中部。测试前端和尾端,两侧,包装的绝对中心(尽可能)和顶部。确定在所有位置能检测到的最小金属。
A: 当金属在标准食品级金属探测器的前缘或后缘漏检时,需要根据制造商的建议调整灵敏度,并在需要时增加金属尺寸直至能够检测到。
A: 众所周知,由于铁的磁性,含铁金属是最容易被检测的金属。磁石吸铁,当污染物是含铁金属时,电磁场反应最强,频率越低,效应越强。相反,仅含有少量铁成分的不锈钢几乎没有或完全没有磁性。要想通过金属探测器发现不锈钢,需要高频运行,因为高频场会在不锈钢中产生涡流电流,这会产生一个新的高频电磁场,与金属探测器中的原始磁场相互作用以产生信号。
A: 小金属异物产生的信号非常小。因此当金属探测器在工厂中运行时,周围环境中会具有许多噪声干扰源可能影响金属探测器电子设备和软件的性能。因此您需要确保已经解决了一些可能会影响检测的因素:
- 大型电机的开启和关闭
- 电广播广谱辐射噪声
- 生产设备振动,避免金属探测器的天线即使轻微移动
- 电网电压波动和闪变
- 温度从冷冻到沸腾的往返变化
请注意,不是所有金属探测器都按照相同的方式运行或执行。请咨询您的设备制造商,了解具体的使用说明
视频聚焦金属探测器
保护消费者安全,保护您的品牌
您是否拥有合适的食品检验设备,以确保消费者安全并保护您的品牌?X 射线检测系统和金属探测器几乎可发现您包装食品中的任意异物。若要了解工作原理以及哪种系统最适合您,请阅读
食品金属探测和X射线检测实用指南.