卷材厚度和克重测量产品类别
我们的测量和控制平台可提高生产线的质量、一致性和效率,为您的工艺提供一个窗口。
Thermo Scientific LInspector 测量和控制系统是我们提供的最新解决方案,专为锂离子电池应用而设计。能满足精确的电极涂层重量测量、隔膜多层厚度测量和电极压延厚度测量的需要。
21PlusHD 测量和控制系统是我们主打的连续卷材加工平台,它可为薄膜和片材挤出、涂布和深加工、无纺布材料、乙烯基制品压延、建筑材料等各种应用提供准确的在线厚度和克重测量。
这两种系统均基于应用程序提供高级分析和报告功能,包括轧辊、轮班和生产报告,条带/间歇/块状统计,热区图,3D 轮廓和边缘缩放显示。
Thermo Scientific IPlus! 测量和控制系统是以价值为基础的连续卷材加工系统,其特点是直观和易于使用的 HMI,以低廉的拥有成本为用户带来高性能。
Thermo Scientific 传感器具有出众的信噪比,可进行快速、准确和可重复的测量。在一系列的应用中,每个解决方案均能节省材料并提高生产线利用率。
可靠性、模块化、易于维护和低廉的拥有成本至关重要。Thermo Scientific 坚固的扫描架设计可确保精确度和轮廓重复性。每台扫描架都包含一个运行 Linux 操作系统的嵌入式 iBox 处理器,可实现快速、安全、稳健的测量。
我们致力于不断改进我们的客户服务方式,为了解卷材测量技术和锂电池生产数字化解决方案方面尚未满足的需求,敬请您回答几个问题。本调查仅需 3 分钟左右,您的回答将有助于确保我们的解决方案的发展符合您不断变化的需求,并与未来的需求保持一致。
视频:非接触式克重和厚度测厚仪
了解 Thermo Scientific 卷材厚度和克重测量系统如何确保塑料、橡胶、锂离子电池和纺织行业中扁平片材的性能。
您是否知道如何选择适合您应用的测量平台、传感器和扫描仪?请下载免费电子书,《卷材测量系统实用指南》。