卷材测量传感器
Thermo Scientific Beta Plus 穿透式克重传感器可提供精确的在线克重测量,适用于各种卷材测量处理应用。测量时,根据从放射源发出的 β 粒子的吸收情况来测定克重,从而获得更佳的测量结果,并实现更佳的工艺控制。
不论您是需要涂层测厚仪、涂料测厚仪还是薄膜测厚仪,Thermo Scientific PROSIS 红外过程分析厚度传感器均能利用近红外区的全光谱响应来在线分析材料,提供精确、多组分的厚度数据,提高生产质量并减少浪费。
Thermo Scientific ShadowMaster 直接厚度传感器针对移动卷材进行准确、非接触式的在线厚度测量。其可以通过测量各种材料来加强工艺控制,并提高质量和生产率,而且无需进行校准,也无需获得监管部门的批准。
Thermo Scientific X-Ray Master 克重和厚度传感器可对移动卷材上的材料进行非接触式测量。传感器利用产品的 X 射线吸收特性来准确测量产品性能,可在广泛的产品范围内提供准确的高分辨测量数据。
视频:非接触式克重和厚度测量仪
了解 Thermo Scientific 卷材厚度和克重测量系统如何确保塑料、橡胶、锂离子电池和纺织行业中扁平片材的性能。
您是否知道如何选择适合您应用的测量平台、传感器和扫描架?请下载免费电子书,《卷材测量系统实用指南》。
电极制造是锂离子电池生产中的关键过程之一。此工作流程演示了从电极涂层测重到电极压延测厚的整个过程中,Thermo Scientific 测量解决方案是如何进行应用的。了解如何利用这些解决方案优化您的锂离子电池制造工艺。