卷材测量平台
LInspector 测量和控制系统
Thermo Scientific LInspector 测量和控制系统是我们提供的最新解决方案,专为锂离子电池应用而设计。能满足精确的电极涂层重量测量、隔膜多层厚度测量和电极压延厚度测量的需要。该系统由一台或多台扫描架、多个传感器和针对应用量身定制的控制系统组成,帮助制造商提高锂离子电池的安全性和效率,并交付可靠的高质量产品。
视频:非接触式克重和厚度测量仪
了解 Thermo Scientific 卷材厚度和克重测量系统如何确保塑料、锂离子电池和纺织行业中扁平片材的性能。
采用合适的系统来优化工艺
您是否知道如何选择适合您应用的测量平台、传感器和扫描架?请下载免费电子书,《卷材测量系统实用指南》。
相关资源
相关支持
CMD SchemaApp code