特色卷材测量扫描架
Thermo Scientific INTEGRA O 形架扫描架是一款高性能智能测量架,专为锂离子电池电极涂层应用而设计。此款扫描架的设计集快速扫描、探头精确对准和最佳正时皮带轮廓于一体,以确保在制造过程中获得更佳的性能。其还具有其他特点,包括可调滚轮组件、斜角轧制线和侧面传感器安装设计,可防止颗粒掉落到卷材上,还包括可选配的铝辊,可尽量减少片材振动并保持其张力,因此,INTEGRA O 形架扫描架是电池涂层应用的出色解决方案。
Thermo Scientific INTEGRA C 形架扫描架集稳健设计和高速采集于一体,在锂离子电池电极压延应用中有着出色的测量表现。其单一组件铝制结构可实现自校准,具有高刚性和温度稳定性。其还具有其他特点,包括集成式精密导辊,可确保实现精确、可重复的实时测量,另外系统配置简单,操作员仅需进行少量培训即可掌握。INTEGRA C 形架符合洁净室规格,有单框架和双框架两个选项可供选择,以适应狭窄和较宽的生产线。
Thermo Scientific Mark III 工业扫描架是一款高性能测量平台,适用于整个 Thermo Scientific 在线传感器系列。坚固的扫描仪设计集稳定性、可靠性和可维护性于一体,可确保更佳的生命周期性能。其采用成熟的外骨骼设计,结合钢管结构,提供高稳定性的同时将内部组件与外界环境隔离开来。坚固耐用的设计使 Mark III 成为高要求应用(高温、潮湿、灰尘和纤维)的理想解决方案。
Thermo Scientific L400 扫描架是一款高性能平台,适用于许多 Thermo Scientific 在线传感器,与 Mark III 扫描架不同,其对规格和有效负载能力并无要求,不过,精密度和准确性是必不可少的。其独特的设计采用精密焊接件来保证强度和耐用性,并采用完全密封的导轨来保护片材免遭污染。传感器驱动采用钢骨正时皮带来保证强度和精密度,同时采用数字编码器来精确地控制传感器的位置。
Thermo Scientific L220 扫描架是一款高性能扫描平台,旨在以更小的占地面积提供更出色的性能。其是一款非常坚固的扫描平台,采用小巧的设计,只需很少的机器改装,即可适应更小的空间。这种专用设计无需调整,并且经过精密加工,可以延长传感器校准的维护周期,同时导轨完全密封,可以使其免受灰尘的影响,并确保材料不会掉落到片材上。
Thermo Scientific L220 Shadow 扫描架集成有直径为6.25 in (15.8 cm) 的不锈钢轧辊,是小巧型 L220 扫描架的一种改装设计,专门搭配 Thermo Scientific ShadowMaster 传感器使用。其浮动轴承的设计和配置有电感式传感器的不锈钢轧辊可更大限度地降低温度膨胀和机架跳动的影响,从而实现尽可能准确的测量。L220 Shadow 扫描架集稳定性、可靠性和可维护性于一体,可确保更佳的生命周期性能。其是一款非常坚固的扫描平台,采用小巧的设计,只需很少的机器改装,即可适应更小的空间。这种独特的设计无需调整,并且经过精密加工,可以延长传感器校准的维护周期,同时导轨完全密封,可以使其免受灰尘的影响,并确保材料不会掉落到片材上。
若安装过程中,安装空间有限、安装环境恶劣或者需要从轧制线中轻松回收所有测量硬件,则 Thermo Scientific C 形架扫描架是理想选择。C 形架扫描架具有多种配置或特定应用设计,并结合有重型钢管焊接件,以确保耐用性,并保证放射源和检测器长期保持对准,从而实现更佳的测量性能。
Thermo Scientific 箱型梁扫描架的设计旨在为反射模式下工作的 Thermo Scientific 传感器提供跨机器扫描测量。这种成熟的扫描架设计集精密度、可靠性和可维护性于一体,以确保更佳的生命周期性能。
这种单面扫描架设计是为了满足严苛的应用要求,在非常恶劣的环境下提供耐用性和性能,其采用独特的箱型梁安装设计,以便为驱动组件提供保护,使其免受恶劣环境的影响。底座具有清扫管道,提供正压力,防止碎片进入驱动系统。
视频:非接触式克重和厚度测厚仪
了解 Thermo Scientific 卷材厚度和克重测量系统如何确保塑料、橡胶、锂离子电池和纺织行业中扁平片材的性能。
您是否知道如何选择适合您应用的测量平台、传感器和扫描仪?请下载免费电子书,《卷材测量系统实用指南》。
电极制造是锂离子电池生产中的关键过程之一。此工作流程演示了从电极涂层测重到电极压延测厚的整个过程中,Thermo Scientific 测量解决方案是如何进行应用的。了解如何利用这些解决方案优化您的锂离子电池制造工艺。