高灵敏检测生长激素
β-受体激动剂因具有潜在健康风险,因此已被禁止用作家畜的生长促进剂。于是,全球监管机构要求采用具有高灵敏度和高特异度的分析方法,以确保动物源性食品中不存在 β-受体激动剂残留物。适用于家畜和动物源性食品的 Thermo Scientific™ LC-MS ß-受体激动剂检测试剂盒可针对具体应用提供满足 ß-受体激动剂分析国际法规要求所需的实验方案和产品。
LC-MS ß-受体激动剂检测试剂盒
全套试剂盒描述 | 部件号 | 数量 |
---|---|---|
Thermo Scientific™ ß-受体激动剂应用入门套装 | TS-MKIT0001S | 1 |
Thermo Scientific™ ß-受体激动剂应用1个月量耗材套装 | TS-MKIT0001 | 1 |
β-受体激动剂套装可整套定制,也可订购单个耗材
单品描述 | 部件号 | 数量 |
---|---|---|
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX 固相萃取小柱(500mg/3mL;50个/包) | 60107-305 | 1 |
Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD 高效液相色谱柱 (150 x 2.1mm, 5µm) | 25005-152130 | 1 |
- 价格有竞争力的固相萃取小柱、液相色谱柱和样品瓶
- Thermo Scientific HyperSep Retain CX 固相萃取小柱,500mg / 3mL(50个/包)x 2
- Thermo Scientific Hypersil GOLD 高效液相色谱柱 5µm,150 x 2.1mm x 1
- 经 MS 认证的 Thermo Scientific 2mL 透明样品瓶(100个/包)x 1
- 经验证的 Thermo Scientific TraceFinder LC/MS/MS 设备方法
- 详细的样品制备和分析方案,大幅度削减方法开发时间
LC-MS ß-受体激动剂检测试剂盒的检测限
化合物 | LOD (µg/kg) |
---|---|
克伦特罗 | 1 |
沙丁胺醇 | 1 |
雷托帕明 | 3 |