waterhomone-showcase-image-230x195
环境激素作为内分泌干扰物,可能会扰乱人类和水生生物的发育和其他重要功能。环境和饮用水系统中发现的激素日益增多。监管机构作出回应,要求监测这些化合物。
新型 Thermo Scientific™ LC-MS 水中激素检测试剂盒就是我们兑现“致力于让世界更健康、更清洁、更安全”这一承诺的一种体现。本试剂盒专为 Thermo Scientific Ultimate™ 3000/TSQ Vantage™ LC-MS/MS 系统设计,包含按照 EPA 方法539检测饮用水中激素所需的全部物品。
LC-MS 激素检测试剂盒组件
全套试剂盒描述部件号数量
Thermo Scientific 完整激素应用试剂盒TS-MKIT0011S1
激素应用试剂盒可成套订购,也可单独购买。如需更换部件,请联系销售人员。
针对具体应用的综合性 LC-MS 解决方案包括:
  • 价格具有竞争力的固相萃取盘、液相色谱柱和附带样品瓶
  • Thermo Scientific Accucore C18,150 x 3mm,2.6μm 液相色谱柱 x 1
  • 经 MS 认证的 Thermo Scientific 2mL 琥珀色 ID 样品瓶(100个/包)x 1
  • Empore 盘,C18(20个/包)x 3
  • 经验证的 Thermo Scientific TraceFinder LC/MS/MS 仪器方法
  • 详细的样品制备和分析方案,大幅度削减方法开发时间
LC-MS 激素检测试剂盒可达到 EPA 检测限
化合物LOD (ng/L)
雌三醇0.04
雌酚酮0.08
17ß-雌二醇0.11
17α-乙炔基雌二醇0.29
雄烯二酮0.05
睾酮0.04
马烯雌酮0.05
已达到检测限
激素/EPA 539