从广泛的 Thermo Scientific 高分辨率、精确质量数(HRAM)Orbitrap 质量分析器产品组合中进行选择。我们基于 Orbitrap 的 MS 系统可连接到液相色谱仪,以增强未知和已知化合物的分离,并实现高通量工作流程。比较以下产品,找到符合您分析需求的 Thermo Scientific Orbitrap LC-MS 仪器。
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
理想应用 | 法医毒理学、临床研究、食品 & 环境安全研究、基础学术研究、运动反兴奋剂、生物制药研发、代谢组学、脂质组学 | 法医毒理学、临床研究、食品 & 环境安全检测、基础学术研究、靶向/半靶向代谢组学、制药 |
分析 | 未知物质鉴定 & 确认、非靶向和靶向筛查以及靶向定量 | |
新一代离子源接口 | 不适用 | 是 |
适用于各种应用的快速启动方法 | 不适用 | 是 |
拖放方法设置用户界面 | 不适用 | 是 |
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |
AcquireX 智能数据采集 | 不适用 | |
标准特性 | ||
m/z 200 时的分辨力 | 140,000 (使用 BioPharma 选件时可达 280,000) | 120,000 |
质量准确度 (内部校准) | <1 ppm,内部校准 | <使用 Easy-IC 离子源至少5天内保持 1ppm |
校准程序 | 传统 Calmix | 使用 FlexMix 校准解决方案一键校准 |
质量数范围 | m/z 50 - 6,000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 40 - 3,000 |
扫描速度 | 12 Hz | 22 Hz |
动态范围 | 最高5个数量级 | |
离子源接口 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax | OptaMax NG 离子源 |
极性切换 | 1 Hz | 1.4 Hz |
多重离子累积 | 10 | 20 |
扫描功能 | Full-MS、AIF、SIM、PRM、(适用于 Orbitrap Exploris 120 的 t-MS2)、DIA | |
解离 | 离子源内 CID、HCD | |
可选的升级 | ||
完整蛋白质模式 | 是 | 不适用 |
更高分辨率模式 | 是 | 不适用 |
离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 |
了解更多信息
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
理想应用 | 法医毒理学、运动反兴奋剂、食品 & 环境安全研究和新兴污染物检测、萃取物 & 溶出物、学术研究、生物制药研发、半靶向代谢组学、脂质组学、临床 & 转化研究 | 定量蛋白质组学、蛋白质鉴定、生物制药研发(R&D)、临床 & 转化研究 | 蛋白质组学、结构生物学、蛋白质表征 | |
分析 | MS 和 MS/MS、定性/定量、筛查 & 确认 | MS 和 MS/MS、筛查 & 确认 | ||
先进的数据依赖实验 | Precursor Fit | SureQuant、Precursor Fit、Boxcar Scanning | 不适用 | |
新一代离子源接口 | 是 | 不适用 | ||
适用于各种应用的快速启动方法 | 是 | 不适用 | ||
拖放方法设置用户界面 | 是 | 不适用 | ||
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |||
AcquireX 智能数据采集 | 是 | 不适用 | ||
标准特性 | ||||
m/z 200 时的分辨力 | 240,000 | 480,000 | 在 m/z 400 时为200,000 | |
质量精度 (内标校正) | < 使用 Easy-IC 离子源可保持5天内≤1ppm | <1 ppm,内标校正 | ||
校准程序 | 使用 FlexMix 校正溶液解决方案,一键校正 | 传统 Calmix | ||
EASY-IC 离子源 | <1 ppm,达5天 | 不适用 | ||
动态范围 | 最高5个数量级 | |||
质量数范围 | m/z 40 - 6000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 40 - 6000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 350 - 80,000 | |
扫描速度 | 最高 22 Hz | 最高 40 Hz | 最高达 12 Hz(m/z 400 时,分辨率设置为12,500) | |
极性切换 | 1.4 Hz | (1个完整周期 <1 秒) | ||
离子源 | OptaMax NG 离子源 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax | ||
多重离子累积 | 每次扫描高达20个母离子 | 不适用 | ||
扫描功能 | FS、AIF、SIM、t-MS2、DIA、ddHCD | FS、AIF、MS/MS、pseudo-MS3 | ||
解离 | 离子源内 CID、HCD | 离子源内捕获、HCD | ||
可选的升级 | ||||
完整蛋白质模式 | 是 | |||
高质量范围n(HMRn,高达 8000 m/z) | 是 | 不适用 | ||
离子源 | FAIMS Pro Duo 接口 APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 VeriSpray PaperSpray 离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 |
了解更多信息
为您的探索实验室选择合适的特高效 Tribrid Orbitrap 质谱仪
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理想应用 | 用于代谢组学、药物研发及 Met ID、可萃取物和可溶出物分析、工业环境健康等应用的小分子表征和阐明研究 | 多组学、TMT、完整/自上而下蛋白质组学、靶向定量、蛋白质-蛋白质交联 | 多组学、TMT、完整/自上而下蛋白质组学、靶向定量、蛋白质-蛋白质交联、NativeOmics、LC 自上而下质谱仪、生物治疗药物 | |||||
分析 | MS 和 MSn、定性和定量、分析、筛查以及靶向一致的加帽或脱帽 | |||||||
先进的数据依赖实验 | 通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、智能 MSn 以及实时库搜索和谱库创建器 | SPS MS3、通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、定量/确证采集、SureQuant | 实时检索 SPS MS3、通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、定量/确证采集、SureQuant、Precursor Fit Filter | |||||
AcquireX 采集工具 | 需要 Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 系列 4.2 SP1QF1 版本 3.1 或更高版本 | |||||||
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |||||||
可选的升级 | ||||||||
EASY-ETD HD | 否 | 是 | ||||||
UVPD 激光 | 是 | 是 | ||||||
高质量范围n(HMRn,高达 8,000 m/z) | 否 | 是 | ||||||
质子转移电荷减少(PTCR) | 否 | 是 | ||||||
EASY-IC 离子源 | 是 | |||||||
1M 分辨率 | 是 | 是 | ||||||
FAIMS Pro Duo 接口 | 是 | |||||||
![]() |
全面解决方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pesticide Explorer 了解这种全面的液相色谱-质谱分析(LC-MS)解决方案,旨在通过从始至终的工作流程提高食品基质常规定量分析和农药残留筛查的生产率和效率。 | |||||
VetDrugs Explorer 系列 了解这种全面的液相色谱-质谱分析(LC-MS)解决方案,其中包括对食品基质中的兽药和抗生素进行准确、高效常规筛查或灵敏定量分析所需的所有关键组分。 | |||||
适用于 GC、LC 和 TriPlus RSH 自动进样器的含 uSPE 的自动化工作流程 了解这一可靠的高通量工作流程,其采用基于 Thermo Scientific 微固相萃取(µSPE)纯化柱的 QuEChERS 提取物实现自动净化,随后通过 GC 或 LC-MS 进行分析。该 µSPE 功能可用于 Thermo Scientific TriPlus RSH 自动进样器和 LC 系统。 |
了解更多信息
![]() | ![]() | |
Q Exactive Plus MS | Orbitrap Exploris 120 MS | |
---|---|---|
理想应用 | 法医毒理学、临床研究、食品 & 环境安全研究、基础学术研究、运动反兴奋剂、生物制药研发、代谢组学、脂质组学 | 法医毒理学、临床研究、食品 & 环境安全检测、基础学术研究、靶向/半靶向代谢组学、制药 |
分析 | 未知物质鉴定 & 确认、非靶向和靶向筛查以及靶向定量 | |
新一代离子源接口 | 不适用 | 是 |
适用于各种应用的快速启动方法 | 不适用 | 是 |
拖放方法设置用户界面 | 不适用 | 是 |
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |
AcquireX 智能数据采集 | 不适用 | |
标准特性 | ||
m/z 200 时的分辨力 | 140,000 (使用 BioPharma 选件时可达 280,000) | 120,000 |
质量准确度 (内部校准) | <1 ppm,内部校准 | <使用 Easy-IC 离子源至少5天内保持 1ppm |
校准程序 | 传统 Calmix | 使用 FlexMix 校准解决方案一键校准 |
质量数范围 | m/z 50 - 6,000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 40 - 3,000 |
扫描速度 | 12 Hz | 22 Hz |
动态范围 | 最高5个数量级 | |
离子源接口 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax | OptaMax NG 离子源 |
极性切换 | 1 Hz | 1.4 Hz |
多重离子累积 | 10 | 20 |
扫描功能 | Full-MS、AIF、SIM、PRM、(适用于 Orbitrap Exploris 120 的 t-MS2)、DIA | |
解离 | 离子源内 CID、HCD | |
可选的升级 | ||
完整蛋白质模式 | 是 | 不适用 |
更高分辨率模式 | 是 | 不适用 |
离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 |
了解更多信息
![]() | ![]() | ![]() | ||
Orbitrap Exploris 240 | Orbitrap Exploris 480 | Q Exactive UHMR | ||
---|---|---|---|---|
理想应用 | 法医毒理学、运动反兴奋剂、食品 & 环境安全研究和新兴污染物检测、萃取物 & 溶出物、学术研究、生物制药研发、半靶向代谢组学、脂质组学、临床 & 转化研究 | 定量蛋白质组学、蛋白质鉴定、生物制药研发(R&D)、临床 & 转化研究 | 蛋白质组学、结构生物学、蛋白质表征 | |
分析 | MS 和 MS/MS、定性/定量、筛查 & 确认 | MS 和 MS/MS、筛查 & 确认 | ||
先进的数据依赖实验 | Precursor Fit | SureQuant、Precursor Fit、Boxcar Scanning | 不适用 | |
新一代离子源接口 | 是 | 不适用 | ||
适用于各种应用的快速启动方法 | 是 | 不适用 | ||
拖放方法设置用户界面 | 是 | 不适用 | ||
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |||
AcquireX 智能数据采集 | 是 | 不适用 | ||
标准特性 | ||||
m/z 200 时的分辨力 | 240,000 | 480,000 | 在 m/z 400 时为200,000 | |
质量精度 (内标校正) | < 使用 Easy-IC 离子源可保持5天内≤1ppm | <1 ppm,内标校正 | ||
校准程序 | 使用 FlexMix 校正溶液解决方案,一键校正 | 传统 Calmix | ||
EASY-IC 离子源 | <1 ppm,达5天 | 不适用 | ||
动态范围 | 最高5个数量级 | |||
质量数范围 | m/z 40 - 6000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 40 - 6000 (使用 BioPharma 选项时可达 8000) | m/z 350 - 80,000 | |
扫描速度 | 最高 22 Hz | 最高 40 Hz | 最高达 12 Hz(m/z 400 时,分辨率设置为12,500) | |
极性切换 | 1.4 Hz | (1个完整周期 <1 秒) | ||
离子源 | OptaMax NG 离子源 | 配有 H-ESI II 探针的 IonMax | ||
多重离子累积 | 每次扫描高达20个母离子 | 不适用 | ||
扫描功能 | FS、AIF、SIM、t-MS2、DIA、ddHCD | FS、AIF、MS/MS、pseudo-MS3 | ||
解离 | 离子源内 CID、HCD | 离子源内捕获、HCD | ||
可选的升级 | ||||
完整蛋白质模式 | 是 | |||
高质量范围n(HMRn,高达 8000 m/z) | 是 | 不适用 | ||
离子源 | FAIMS Pro Duo 接口 APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 VeriSpray PaperSpray 离子源 | APCI/APPI 组合离子源 EASY-Spray 离子源 Nanospray Flex 离子源 |
了解更多信息
为您的探索实验室选择合适的特高效 Tribrid Orbitrap 质谱仪
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Orbitrap IQ-X Tribrid MS | Orbitrap Fusion Lumos Tribrid MS | Orbitrap Eclipse Tribrid MS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理想应用 | 用于代谢组学、药物研发及 Met ID、可萃取物和可溶出物分析、工业环境健康等应用的小分子表征和阐明研究 | 多组学、TMT、完整/自上而下蛋白质组学、靶向定量、蛋白质-蛋白质交联 | 多组学、TMT、完整/自上而下蛋白质组学、靶向定量、蛋白质-蛋白质交联、NativeOmics、LC 自上而下质谱仪、生物治疗药物 | |||||
分析 | MS 和 MSn、定性和定量、分析、筛查以及靶向一致的加帽或脱帽 | |||||||
先进的数据依赖实验 | 通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、智能 MSn 以及实时库搜索和谱库创建器 | SPS MS3、通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、定量/确证采集、SureQuant | 实时检索 SPS MS3、通用方法、产物离子 & 中性丢失触发 MSn、隔离偏移、定量/确证采集、SureQuant、Precursor Fit Filter | |||||
AcquireX 采集工具 | 需要 Thermo Scientific Orbitrap Tribrid 系列 4.2 SP1QF1 版本 3.1 或更高版本 | |||||||
Almanac 基于网络的监控和管理 | 需要 Foundation 3.1 SP1 或更高版本 | |||||||
可选的升级 | ||||||||
EASY-ETD HD | 否 | 是 | ||||||
UVPD 激光 | 是 | 是 | ||||||
高质量范围n(HMRn,高达 8,000 m/z) | 否 | 是 | ||||||
质子转移电荷减少(PTCR) | 否 | 是 | ||||||
EASY-IC 离子源 | 是 | |||||||
1M 分辨率 | 是 | 是 | ||||||
FAIMS Pro Duo 接口 | 是 | |||||||
![]() |
全面解决方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pesticide Explorer 了解这种全面的液相色谱-质谱分析(LC-MS)解决方案,旨在通过从始至终的工作流程提高食品基质常规定量分析和农药残留筛查的生产率和效率。 | |||||
VetDrugs Explorer 系列 了解这种全面的液相色谱-质谱分析(LC-MS)解决方案,其中包括对食品基质中的兽药和抗生素进行准确、高效常规筛查或灵敏定量分析所需的所有关键组分。 | |||||
适用于 GC、LC 和 TriPlus RSH 自动进样器的含 uSPE 的自动化工作流程 了解这一可靠的高通量工作流程,其采用基于 Thermo Scientific 微固相萃取(µSPE)纯化柱的 QuEChERS 提取物实现自动净化,随后通过 GC 或 LC-MS 进行分析。该 µSPE 功能可用于 Thermo Scientific TriPlus RSH 自动进样器和 LC 系统。 |
了解更多信息
术语定义
分辨率:分辨率是指两个质谱峰的分离能力,在报告中通常以半峰高处的峰宽(FWHM)表示,计算方法为峰质量(M)除以质量分辨力(∆M)。
质量准确度:该值以百万分之几表示,指示仪器偏离已知标准品或校准品的程度。
扫描速率:MS 的扫描速度以赫兹为测量单位,指示其扫描质谱图的速度。
极性切换:在单次质谱分析中通过离子阱收集正离子和负离子样品的电离数据(谱图)。极性切换适用于药物、药物代谢产物、农药等研究。
PRM:平行反应监测(PRM)是一种靶向高分辨率 MS 定量分析方法,用于监测每个母离子触发的二级子离子全扫描信息;即监测从母离子产生的所有碎片。相比之下,选择反应监测(SRM)一次只监测一对子离子。
多重离子累积(功能):质量分析器在同一扫描中从多个母离子获取数据而不影响高信噪比的能力。
MSn:也称为串联 MS,使用多级 MS 捕获指定 m/z 的产物离子图谱,其中 n 是指记录的产物离子级数。
ETD:电子转移解离(ETD)可裂解 MS 样品的多肽骨架,从而简化多肽修饰位点的鉴定。
同步 MS3:一种定量方法,涉及同时选择多个 MS2 母离子进行 MS3 分析,常用于 TMT 和 iTRAQ 实验。
LC-MS 网络研讨会系列
扩展您的应用知识
我们的 LC-MS 点播网络研讨会系列可扩展您在制药、生物制药、环境、组学、食品、法医学和临床研究等领域的应用知识。了解新的高性能质谱分析解决方案如何帮助您的实验室解决极为紧迫的分析挑战,不管样品类型如何。