快速、准确地定量和鉴定 DNA、RNA 和蛋白质
使用 Thermo Scientific NanoDrop 分光光度计,仅需 1-2 µL 样品即可在数秒钟内对 DNA、RNA 和蛋白质样品进行定量分析。您可以依赖 NanoDrop 仪器中的成熟技术对样品浓度和纯度进行准确、快速的评估。 通过检测和分析全光谱,Thermo Scientific Acclaro 样品智能软件可以鉴别并校正样品中的污染物,甚至可以区分 DNA 与 RNA。
免费试用
仪器操作快速、简单且无风险。在您的实验室中免费试用 NanoDrop 分光光度计一周。
立即申请一台仪器
有关 NanoDrop 分光光度计如何工作及其准确性和简易性的更多信息,请参阅资源 部分。
先进的样品智能技术与 Acclaro 软件相结合
Acclaro 样品智能技术软件(NanoDrop One、NanoDrop OneC 和 NanoDrop Eight 分光光度计的标准软件)可分析整个紫外-可见光光谱中的吸光度,而不仅仅是核酸和蛋白质特有的波长内的吸光度。然后采用功能强大的化学计量算法来鉴别和校正样品中的污染物。通过这种高效的突破性功能,您可获得更可靠的下游检测结果,并避免潜在的返工。
当软件识别到污染物时,会在样品旁边显示一个黄色污染物图标 来通知用户。选择该黄色图标显示原始样品、污染物和已校正的分析物光谱。将以表格形式报告校正浓度,因此您可以知道存在哪种污染物以及是否在下游实验中使用该样品。您可以信心十足地开展其余分析。
样品污染物检测和鉴别
Acclaro 污染物鉴别采用复杂的数学算法来鉴别样品中的污染物,如核酸中的苯酚、胍盐和蛋白质。基于全光谱吸光度,它可以定量污染物在总样品吸光度中的贡献并计算真实分析物浓度。
Acclaro 污染物鉴别
Acclaro 软件已标记该 dsDNA 样品(黄色图标),因为它被苯酚污染。从原始结果(总 A260,蓝色)中减去苯酚的吸光度贡献(橙色),得到了样品中经过校正的真实 dsDNA 浓度(绿色)。
仅凭纯度比值无法准确测定样品污染。一些常见的污染物如苯酚在 260 nm 处吸收,与核酸相同。如视频所示,苯酚污染会导致其他的紫外-可见光仪器高估核酸量,从而导致由于模板不合适而使 PCR Ct 值增加。Acclaro 软件可使 NanoDrop 仪器鉴别和校正多种污染物。
使用 Acclaro 软件进行下一代质量评估
化学计量算法允许 NanoDrop 仪器鉴别并校正特定污染物,使质量评估更上一层楼。
Acclaro 信息警报可标记有问题的样品,并提供所需技术支持和故障排除向导。
Acclaro 软件可发现异常并协助进行故障排除
除了鉴别和校正污染物之外,Acclaro 软件还可以帮助检测问题和异常,并提供容易获得的支持和故障排除信息。
Acclaro 信息警报可标记有问题的样品,并提供所需技术支持和故障排除向导。
嵌入式图像传感器在 Acclaro 数字图像分析的辅助下,可连续监测样品柱中的固有气泡,从而确保测量的完整性。
区分 DNA 与 RNA
基因组 DNA 制备中出现 RNA 污染是分子生物学工作流程中的一个常见问题。传统的紫外吸光度技术无法区分 DNA 和 RNA,因为两种核酸的吸收波长均为 260 nm。当使用传统光谱测定法测量样品时,共纯化的 RNA 会人为升高 DNA 浓度,导致下游应用中出现潜在错误。
Acclaro 样品智能软件可以使用全光谱数据来剔除这些核酸,并计算经过校正的 DNA 浓度。
NanoDrop One 分光光度计发现并确定 DNA/RNA 污染
该视频向观看者介绍了使用 NanoDrop One 紫外-可见分光光度计测量核酸样品、鉴别并校正 DNA/RNA 污染物的工作流程。
数据:Acclaro 软件可以准确区分 DNA 和 RNA
Acclaro 软件可准确计算真实的 DNA 浓度,即使在存在 RNA 污染的情况下也是如此。
使用 HeLa 细胞制备 DNA 和 RNA 并以不同的已知浓度混合。在运行 Acclaro 样品智能软件的 NanoDrop One 分光光度计上,以及在荧光计上使用宽范围 dsDNA 检测试剂盒和可特异性结合 dsDNA 的荧光染料,对样品进行三次重复测定。结果:虽然直接 A260 读数(蓝色条)与真实 DNA 浓度(红色条)明显不同,但经过 Acclaro 校正的 DNA 浓度(绿色条)与真实值相当接近。事实上,在大多数情况下经过校正的值比荧光计读数(紫色条)更接近真实值。
迅速获得结果
NanoDrop 定量分析的一个非凡属性是多快显示结果 — 在任意 NanoDrop 分光光度计上启动测量后数秒内即可显示结果。此外,使用 NanoDrop Eight 分光光度计,您可以在不到20秒的时间内对多达8个样品进行定量分析,并可在6分钟内定量分析96孔板。
而且,NanoDrop One 和 Eight 分光光度计都提供“自动空白测量”和“自动测量”功能,可进一步简化您的工作流程。有了这些选项,用户便没有必要对大批量样品手动重复选择 Blank(空白)或 Measure(测量)。
  • 空白测量是指检测包含样品的缓冲液的光谱吸光度并校正样品结果。打开 Auto-Blank(自动空白测量),在您降下仪器臂后便会立即完成空白测定。
  • 打开 Auto-Measure(自动测量),在您降下仪器臂后便会立即完成样品测量。
“所有这些……功能都会促进工作流程,减少了那些小步骤。在实验室中……时间非常宝贵。”
Peter Tao,研究助理,眼部退化研究
“自动测量使采样更快速、更简单……我试图找出在时间紧迫的情况下读取样品的快捷方法。因此,我会在读取一份样品时准备好另一份样品。所以我只需将仪器设置好,不必单击按钮来设置 GO(执行),只需将它 [检测臂] 放回原处,就可以检测下一份样品了。”
Alyssa Grantham,研究助理,肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 研究
符合 FDA 监管要求
从制药和生物技术公司到生物样本库以及从事临床试验的专业学者,确保科学数据的完整性是对许多实验室提出的一个要求。适用于 NanoDrop One、OneC 和 Eight 微量分光光度计的可选安全工具可帮助您的实验室每一步都遵守联邦数据法规要求。
遵守 FDA 21 CFR 第 11 部分要求
控制用户帐户访问、应用数字签名、查看审计日志,如下图所示。
验证您的系统
可提供安装确认/操作确认 (IQ/OQ) 文档和服务,以确认您的仪器在制造商的性能数据范围内运行。
将多台仪器联网
在中央计算机上安装安全套件或 SciVault 软件以控制权限和查看不同实验室中多台仪器的审计日志。
简化管理
SciVault 软件集成到 NanoDrop Eight 用户界面中。
可选的安全软件有助于遵守 21 CFR 第 11 部分的要求
访问控制可帮助您限制授权用户访问系统。该软件还包括签名的电子记录以及安全、由计算机生成且带时间戳的审计追踪。
20多年来您值得信赖的实验室合作伙伴
回到过去没有 NanoDrop 分光光度计的时代,定量核酸样品是一个缓慢且费时的过程。高浓度样品必须先稀释然后再移取到比色皿中进行测量。方案要求的时间、专家知识、繁琐的稀释过程和复杂工作流程导致容易出现错误和可重复性问题。
2001年,NanoDrop 1000 分光光度计彻底改变了紫外-可见光分析,只需1-2 μL 样品就能进行准确定量分析,无需使用比色皿或毛细管。科学家只需将样品直接移取到仪器的光纤维测量表面,通过表面张力来固定液体。这一过程不仅快速简单,而且还减少了容易出错的手动稀释。
多年以来,NanoDrop 分光光度计已成为许多实验室中不可或缺的仪器,累积超过55,000篇科学文献中提到该仪器。根据您的反馈,我们持续创新并发展技术来满足像您一样的科学家不断变化的需求。例如,当前仪器型号中的 Acclaro 样品智能软件不仅可以使用户检测污染物,而且还可以鉴别和校正污染物,并区分 DNA 与 RNA 。软件还可帮助实验室实施符合 FDA 21 CFR 第 11 部分监管要求所需的帐户安全和电子签名程序。
感谢您帮助使 NanoDrop 分光光度计成为必不可少的仪器,简化了这么多实验室的日常工作!
阅读就 NanoDrop 技术的过去、现状和未来进行的产品市场专员 Patrick brow 访谈 。