通过保修、服务计划以及合规服务确保您取得成功
实验室需要保持全天候运行。作为科学服务领域的全球先行者,Thermo Fisher Scientific 拥有一支训练有素的技术服务专家团队,他们随时准备为全球用户提供帮助。
为您的仪器提供服务的每位现场工程师都经过 OEM 工厂培训,并且拥有特定仪器的服务资格认证,因此,由他们为您提供定期服务,您可对贵组织的审计准备情况充满信心。我们拥有出色的专业知识,能够始终如一地为您的 Thermo Scientific NanoDrop 系统提供优质维护和维修服务。
小贴士:正在寻找技术支持信息?请访问我们的资源页面
NanoDrop 仪器的标准出厂保修
NanoDrop One/OneC 分光光度计提供2年的标准出厂保修,而所有其他 NanoDrop 仪器均提供1年的标准出厂保修。系统保修期涵盖所有运输、人工和维修部件费用。预防性维护不在保修范围内。
NanoDrop 延长保修(服务计划)
美国和加拿大的许多客户会选择购买延长保修(也称为“服务计划”),该计划在出厂保修期满时生效,可将保修期限延长一年或更多年,且涵盖预防性维护。服务计划可达成:
  • 通过经工厂培训和认证的工程师提供快速仪器维修服务,可尽可能地延长系统的正常运行时间
  • 通过年度预防性维护服务,可延长系统的使用寿命并使其以理想状态运行
对于美国和加拿大的 NanoDrop 客户,所有维修都需要在我们位于威斯康星州麦迪逊的服务站完成。 服务计划包括由客户安排的年度计划维护和优先处理服务请求。 维修所需的部件、人工和运费均已涵盖。
*适用于在美国和加拿大境内运行的 NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight、NanoDrop Lite Plus、NanoDrop Lite、NanoDrop 3300、NanoDrop 2000/2000c 以及 NanoDrop 8000 仪器。其他地区的服务计划可用性和覆盖范围可能有所不同。
您可在购买 NanoDrop 仪器时或随后从您的销售代表处购买服务计划。
获取 NanoDrop 仪器的相關服务
如果您的仪器享受出厂保修或购买了服务计划,则所有部件、人工和运输均已涵盖,无需额外付费。如果没有保修,您可以通过采购订单或信用卡支付服务费用。
NanoDrop 仪器的认证服务
您可以在现有的仪器服务计划中添加认证服务。NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight 和其他分光光度计的仪器硬件资格认证可记录并验证仪器或软件的安装和运行是否正确。
仪器认证 (IQ) 提供文件证明和确认,证明仪器已按照制造商规范交付和安装。
运行资格认证 (OQ) 提供文件确认,证明仪器子系统按设计运行,并确认仪器的功能符合制造商的运行参数。
建议在安装时、移动仪器后、更新软件或硬件后以及计划性仪器维护或重大维修后进行 IQ 和 OQ。我们的认证专家将与您合作,提供及时、可靠的认证服务,其中包括可靠的审计文档,确保您的仪器符合法规要求。
认证服务订购信息*
*认证服务由现场服务工程师执行,可在购买后安排。
NanoDrop 仪器服务常见问题解答 (FAQ)
以下是有关 NanoDrop 分光光度计服务的常见问题解答。
您可以使用适当的性能或校准配件来评估任何 NanoDrop 仪器的性能:
  • PV-1/PV-8,适用于评估 NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight 以及 NanoDrop Lite Plus 仪器
  • CF-1/CF-8,适用于评估 NanoDrop 2000/2000c 和 NanoDrop 8000 仪器
NanoDrop 仪器不可由用户自行维修。需要维修时,应由我们训练有素的维修技术人员在位于威斯康星州麦迪逊的服务站为 NanoDrop 仪器提供所有维修服务,以及安装任何新的部件。
如果是有关美国和加拿大境内的服务,请致电 877-724-7690(按 4),或发送电子邮件至 nanodrop@thermofisher.com。如果是有关国际服务,请根据本文档末尾处的联系人列表联系当地 NanoDrop 经销商
即便是美国和加拿大境内的客户,我们也不会派遣维修技术人员到客户现场提供 NanoDrop 仪器服务。所有服务都将在我们位于威斯康星州麦迪逊的服务站完成。
在我们的服务站收到您的仪器后,美国境内服务的周转时间通常为 48-72 小时。如果待维修的仪器寄自加拿大,服务的响应时间可能会再加长两天左右,具体取决于往来清关所花的时间。FedEx 因天气的延误也可能使周转时间延长。
如果您的仪器享受出厂保修或购买了服务计划,则所有部件、人工和运输均已涵盖,无需额外付费。如果没有保修,您可以通过采购订单或信用卡支付服务费用。我们接受万事达卡、Visa 以及 American Express 等支付方式。
除非您的仪器在出厂保修或服务计划覆盖范围内,否则服务费用不涵盖任何所需的部件。如果需要更换部件,我们将联系您,取得您的许可后,再更换零件。
以下仪器需要使用原始运输箱和包装泡沫发运:NanoDrop One/OneC、NanoDrop Eight、NanoDrop Lite Plus、NanoDrop 2000/2000c、NanoDrop 8000 以及 NanoDrop Lite。如果您没有这些材料,我们可免费向您发送运输箱和包装泡沫。
NanoDrop 3300 可装在您有的任何盒子中运输。建议的运输箱尺寸为 12 in x 9 in x 10 in。
确认付款方式后,我们将为您提供运输标签和运输说明。或者,如果您决定使用您自己的承运人,我们将免除运费。
如果您在设置维修时提出此要求,我们可以提供维修前后的性能验证结果。
寄回每台仪器時会附上一份报告,列出所执行的维修和更换的任何部件。我们还会为您提供一份仪器验证表,其將显示仪器已通过重新校准和重新认证。
进一步协助和技术支持
在美国和加拿大,如需进一步协助,请致电 877-724-7690(按 4),或发送电子邮件至 nanodrop@thermofisher.com,联系 NanoDrop 技术支持。如需国际协助,请联系您当地的 NanoDrop 经销商,或发送电子邮件至 nanodrop@thermofisher.com
NanoDrop 全球经销商
从下方选择您所在的地区,联系您当地的 Thermo Scientific NanoDrop 经销商,获取有用的客户支持、专家技术协助或进行订购。
阿尔及利亚
AK MEDICAL
00 213 34 35 74 35
www.akmedical-dz.com
info@akmedical-dz.com
安哥拉
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
博茨瓦纳
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
喀麦隆
Inqaba Biotec West Africa Ltd
+234 805 882 7272
www.inqababiotec.ng
info@inqababiotec.ng
埃及
AP Biotech Ltd. Co. Egypt
+202 24154383
mma@apbiotech.ae
埃塞俄比亚
Inqaba Biotec East Africa Ltd
+254 780 370 012
www.inqababiotec.co.ke
kenneth.mbwanji@inqababiotec.co.ke
加纳
Inqaba Biotec West Africa Ltd
+233 303 969 327
www.inqababiotec.ng
akwaaba@inqababiotec.ng
肯尼亚
Inqaba Biotec East Africa Ltd
+254 780 370 012
www.inqababiotec.co.ke
info@inqababiotec.co.ke
莱索托
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
利比亚
Al Nibras for Science and Technology
sciliberti@al-nibras.com.mt
马达加斯加
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
马拉维
Inqaba Biotec East Africa Ltd
+255 699 202 478
www.inqababiotec.co.ke
karibu@inqababiotec.co.tz
毛里求斯
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
莫桑比克
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
纳米比亚
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
尼日利亚
Inqaba Biotec West Africa Ltd
+234 805 882 7272
www.inqababiotec.ng
info@inqababiotec.ng
巴基斯坦
The Worldwide Scientific Lahore, Pakistan
+042 375 000 1617
wws.com.pk
moazzam@wws.com.pk
塞内加尔
Inqaba Biotec West Africa Ltd
+234 805 882 7272
www.inqababiotec.ng
info@inqababiotec.ng
南非
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
斯威士兰
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
坦桑尼亚
Inqaba Biotec East Africa Ltd
+255 699 202 478
www.inqababiotec.co.za
karibu@inqababiotec.co.tz
突尼斯
BES
216 74 450 22
www.bestunisie.com
m.lahiani@bestunisie.com
乌干达
Inqaba Biotec East Africa Ltd
+254 780 370 012
www.inqababiotec.co.ke
info@inqababiotec.co.ke
赞比亚
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
津巴布韦
Inqaba Biotechnical Industries (Pty) Ltd
+27 12 343 5829
www.inqababiotec.co.za
info@inqababiotec.co.za
阿富汗
Appliedtech Ltd.
info@appliedtech.af
孟加拉国
Bangladesh Science House
88-02-9883152
aranir@bangla.net
中国
基因有限公司
2897-6221
www.genehk.com
sales@genehk.com
中国香港
基因有限公司
2897-6221
www.genehk.com
sales@genehk.com
印度
Thermo Fisher Scientific India Pvt. Ltd.
+91-40-6720 2700、+91 9676147700
www.thermoscientific.com
mahesh.n@thermofisher.com
印度尼西亚
ITS Indonesia
62 21 451 6222
www.its-indonesia.com
info@its-indonesia.com
伊拉克
AP BIOTECH FZE
hb@apbiotech.ae
日本
Life Technologies Japan K.K.
81-120-477-392
jptech@thermofisher.com
约旦
AP BIOTECH FZE
hb@apbiotech.ae
哈萨克斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech.kz
哈萨克斯坦
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
哈萨克斯坦
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
吉尔吉斯斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
吉尔吉斯斯坦
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
吉尔吉斯斯坦
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
马来西亚
Fisher Scientific (M) Sdn Bhd
(603) 5122 8888
www.fishersci.com
Enquiry.my@thermofisher.com
缅甸
BioMed Myanmar Co., Ltd
+951 - 2301947
www.biomedmyanmar.com/
contact@biomedmyanmar.com
巴基斯坦
Lab Service
+92-42- 35110411
www.labservice.com.pk
info@labservice.com.pk
菲律宾
ITS Science Philippines
632 640 1363
www.its-sciencephils.com
info@its-sciencephils.com
新加坡
Biofrontier Technology Pte Ltd
65-6316-7490
www.biofrontiertechnology.com
sales@biofrontiertechnology.com
韩国
DaeMyung Science Co.,Ltd
82-2-458-5835
www.dm4you.com
info@dm4you.com
中国台湾
J&H Technology Co., Ltd.
886 2 8791 2769
www.jnhtech.com.tw
sales@jnhtech.com.tw
塔吉克斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
塔吉克斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
塔吉克斯坦
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
泰国
Becthai Bangkok Equipment &
Chemical Co., Ltd
6626152929
www.becthai.com
bkk@becthai.com
土库曼斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
土库曼斯坦
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
土库曼斯坦
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
乌兹别克斯坦
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
乌兹别克斯坦
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
乌兹别克斯坦
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
越南
Vietanh Instruments Co., Ltd
(84) 4 7831852
 www.vietanhco.com.vn 
info@vietanhco.com.vn
澳大利亚
Thermo Fisher Scientific Australia
1300 735 297
www.thermofisher.com.au
LabEquipmentAU@thermofisher.com
新西兰、巴布亚新几内亚
Thermo Fisher Scientific New Zealand
0800 933 966
www.thermofisher.co.nz
nzinfo@thermofisher.com
巴布亚新几内亚
Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd.
1300 735 297
www.thermofisher.com.au
LabEquipmentAU@thermofisher.com
奥地利
VWR International GmbH
0043 (0)1970020
www.at.vwr.com
info.at@vwr.com
比利时
Isogen Life Science B.V.
+ 31 30 688 0771
www.isogen-lifescience.com
info@isogen-lifescience.com
保加利亚
ACM2 Ltd.
+359(0)2 859 21 03
www.acm2.com
info@acm2.com
保加利亚
Antisel
+30 2310322525
www.antisel.bg
antisel@einet.bg
克罗地亚
Kobis d.o.o.
+386 1 5636080
www.kobis.si
info@kobis.si
塞浦路斯
Medisell Company LTD
+357 22 206000
www.medisell.com/cyprus
m.malactos@medisell.com.cy
捷克共和国
M.G.P. spol. s r. o.
+420 577 212 140
www.mgp.cz
mgp@mgp.cz
丹麦
Labtech Int
+44 1435 517000
www.labtech.com
Sales@Labtech.com
爱沙尼亚
Labochema Eesti
+372 731 1131
www.labochema.ee
info@labochema.ee
芬兰
Labtech Int
+44 1435 517000
www.labtech.com
Sales@Labtech.com
法国
Ozyme
01 34 60 15 16
Ozyme.fr
pgenvrin@ozyme.fr
德国
VWR International GmbH
0049 (0) 800 7020007
www.de.vwr.com
info.de@vwr.com
希腊
RIGAS LABS S.A.
+30-2310550669
www.rigaslabs.gr
info@rigaslabs.gr
希腊
Antisel
+30 2310322525
www.antisel.gr
antisel@antisel.gr
匈牙利
Bio-Science Ltd.
+36 1 4635077
www.bio-science.hu/
bio-sci@bio-science.hu
冰岛
Mytogen Limited
+44 01825 744699
www.labtech.co.uk
sales@mytogen.com
爱尔兰
Labtech International Ltd - UK
+44 (0)1435 517 000
www.labtech.com
sales@labtech.com
拉脱维亚
Labochema Latvija
+371 67545144
www.labochema.lv/
info@labochema.lv
拉脱维亚
SIA BioAvots
+371 675 85060
www.bioavots.lv
info@bioavots.lv
立陶宛
UAB Linea Libera
+370 5 2638748
www.linealibera.lt
info@linealibera.lt
立陶宛
Labochema LT UAB
+370 5 275 11 18
www.labochema.lt/
info@labochema.lt
卢森堡
Isogen Life Science B.V.
+31 30 688 0771
www.isogen-lifescience.com
info@isogen-lifescience.com
马尔他
Al-Nibras for Science &
Technology Ltd
+356 21 472478/9
www.al-nibras.com.mt
info@al-nibras.com.mt
荷兰
Isogen Life Science B.V.
+31 30 688 0771
www.isogen-lifescience.com
info@isogen-lifescience.com
挪威
Labtech Int
+44 1435 517000
www.labtech.com
Sales@Labtech.com
波兰
Spectro-Lab
+48 22 675 25 67
www.spectro-lab.pl
info@spectro-lab.pl
葡萄牙
ControlTecnica
+34 917280810
www.controltecnica.com
lab@controltecnica.com
罗马尼亚
Berd Trading srl
+4-021-211 43 19
www.berd.ro
office@berd.ro
罗马尼亚
SC ANTISEL RO SRL
+40 21 300 11 12
www.antisel.ro
antisel@antisel.ro
塞尔维亚
Analysis DOO
nenad.andrejic@analysis.rs
斯洛伐克
MGP spol.s r.o.
+421254654841
www.mgpslov.sk
mgp@mgpslov.sk
斯洛文尼亚
Kobis d.o.o.
+386 1 5636080
www.kobis.si
info@kobis.si
西班牙
ControlTecnica
+34 917280810
www.controltecnica.com
nanodrop@controltecnica.com
瑞典
Labtech Int
+44 1435 517000
www.labtech.com
Sales@Labtech.com
瑞士
Witec AG
0041-41-250 53 57
www.witec.ch
mail@witec.ch
土耳其
Motek Ltd. Sti.
+90-312-496 11 67
+90-312-496 11 68
www.motekmodern.com
belgin@motekmodern.com
英国
Labtech International Ltd - UK
01435 517000
www.labtech.co.uk
sales@labtech.com
乌克兰
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
乌克兰
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
乌克兰
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
亚美尼亚
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
亚美尼亚
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
亚美尼亚
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
阿塞拜疆
Intertech Corporation
+7 495 232-4225
www.intertech-corp.ru
sales@intertech-corp.ru
阿塞拜疆
Textronica MS-Analytica
+7 495 9958890
www.textronica.com
moscow@textronica.com
阿塞拜疆
BioVitrum LTD
+7 812 305 06 06
www.biovitrum.ru
info@biovitrum.ru
巴林
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
以色列
Bargal Analytical Instruments
972-528-284-105
www.bargal.co.il
sales@bargal.co.il
科威特
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
黎巴嫩
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
阿曼
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
巴基斯坦
The Worldwide Scientific
Lahore, Pakistan
电话:042-37500016-17
移动电话:0300 9476496
wws.com.pk
moazzam@wws.com.pk
巴勒斯坦
Bargal Analytical Instruments
972-528-284-105
www.bargal.co.il
sales@bargal.co.il
卡塔尔
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
沙特阿拉伯
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
阿拉伯联合酋长国 (UAE)
AP Biotech FZE
+971 6 5570778
office@apbiotech.ae
美国/加拿大
电话 +1-302-479-7707
免费电话 1-877-724-7690(仅限美国与加拿大)
传真 +1-302-792-7155 
直销信息
条款:所有销售均以美元计。销售条款为30天付款期限。适用的税费、关税和佣金由买方支付。
信用卡:接受 Visa® 和 Mastercard®。
美国税号:43-1992201
30天售后保证:如果 30 天后您对仪器性能不满意,您可退回仪器,并可获得全额退款。 
售后保修我们制造的所有仪器和附件均享有为期一年的部件制造缺陷和人工保修。 
运输:除非另有规定,所有国内订单均通过2天空运配送。交货方式为美国威斯康星州麦迪逊工厂交货。除非另有规定,运费预付并计入发票。
如果您对报价、订购或维修有任何疑问,请联系我们:
客户支持:302-479-7707 
加拿大
Fisher Scientific Canada
1-800-234-7437
www.fishersci.ca
加勒比地区
Bioanalytical Instruments, Inc.
787-762-3030
bioanalytica.com
juan_minier@bioanalytica.com
哥斯达黎加
ISASA LATAM
(506) 2432-5712
isasalatam.com
igonzalez@isasalatam.com
Enhmed SA
(506) 2281-2827
www.enhmed.com
karaya@enhmed.com
多米尼加共和国
Bioanalytical Instruments, Inc.
787-762-3030
bioanalytica.com
juan_minier@bioanalytica.com
萨尔瓦多
INSTRUQUÍMICA S.A DE C.V
(503) 2284-4865
erivas@instruquimica.com
危地马拉
Labinco S.A
(502) 5219-7834
www.labincorp.com
infomaster@labincorp.com
洪都拉斯
INSTRUQUÍMICA S.A DE C.V
(503) 2284-4865
erivas@instruquimica.com
墨西哥
Accesolab - Accesorios para Laboratorios, S.A. de C.V.
(+52 55) 52 50 08 05 Ext 229
www.accesolab.com
lydia.alvarado@accesolab.com
尼加拉瓜
INSTRUQUÍMICA S.A DE C.V
(503) 2284-4865
erivas@instruquimica.com
巴拿马
ISASA LATAM
(506) 2432-5712
isasalatam.com
igonzalez@isasalatam.com
Enhmed SA
(506) 2281-2827
www.enhmed.com
karaya@enhmed.com
波多黎各
Fisher Scientific LLC
+1 (787) 738-4232 thru 4236
cso.pto@thermofisher.com
美国
Fisher Scientific US
1-800-766-7000
www.fishersci.com
阿根廷
INVITROGEN ARGENTINA S.A.
Iturri 1474 – CABA (C1427AED) - ARGENTINA
+54 11 4556-2800
arorders@thermofisher.com
巴西(北部、东北部和中西部)
Thermo Fisher Scientific Brasil
55 11 0800 772 5433
atendimentod3.lsg.br@lifetech.com
巴西(里约热内卢、米纳斯吉拉斯州)
Thermo Fisher Scientific Brasil
55 11 0800 772 5433
atendimentod2.lsg.br@lifetech.com
巴西(圣保罗州首府及内陆)
Thermo Fisher Scientific Brasil
55 11 0800 772 5433
atendimentod1.lsg.br@lifetech.com
哥伦比亚
Equipos y Laboratorio de Colombia
Carrera 51 # 6Sur - 36.Medellín - Colombia
PBX:57+(4) 448 03 88 - 3006975263 info@equiposylaboratorio.com
https://www.equiposylaboratorio.com/
厄瓜多尔
Venegas representaciones
02-330-2834 / 02-510-5798
gustavo@venegasrepresentaciones.com
 巴拉圭
Chaco Internacional S.A.
+595 981 41 8592
carmen.s.escobar@gmail.com
Charpentier SRL
+595 991 42 3300
liliancano@charpentier.com.py
秘鲁
Belomed S.R.L
+51 989 084 880
alberto.cruz@belomed.com.pe
Ahseco Perú S.A.
+51 940 432 185
pminetti@ahsecoperu.com
 乌拉圭
Tagaca SRL
+59 899 535 058
philip.goodwin@tagaca.com
玻利维亚
Implelab SRL
+59 177 239 109
omar.rocabado@implelab.com