The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们提供可满足大多数实验室需求的仪器选项。从用于定量、纯度和样品智能分析的旗舰型 Thermo Scientific NanoDrop One 或 NanoDrop OneC 微量紫外-可见分光光度计、能够一次性处理八份板载样品的高通量 NanoDrop Eight 分光光度计,到用于基本定量和纯度比值分析的基础型 NanoDrop Lite Plus 分光光度计,我们总有一款仪器可满足您实验室的应用和预算要求。
小贴士:如果您需要检测浓度极低的核酸或蛋白质样品,我们建议使用 Qubit 荧光计而不是 NanoDrop 分光光度计(或者您可以考虑将两种仪器结合使用)。以下 对比总结 或可帮助您做出正确决定。
NanoDrop One/OneC | NanoDrop Eight | ||
产品摘要 | 全光谱微量紫外-可见光测量,单通道仪器可选配比色皿模块 | 高通量全光谱微量紫外-可见光测量 | 基本微量紫外测量 |
采样选件 | NanoDrop One:仅基座 NanoDrop OneC: | 基座 | 基座 |
测量 1-2 μL 样品 |
| ||
动态范围 | 2.0-27,500* | 2.0-10,000 | 2-1,500 |
全光谱数据 |
| ||
适用于核酸和蛋白质的预编程方法 | |||
测量核酸 A260 | |||
测量核酸 A260/A280 比值 | |||
测量核酸 A260/A230 比值 | |||
测量纯蛋白质 A280 | |||
在 205 nm 下测量蛋白质和肽的吸光度 |
| ||
测量蛋白质 A260/A280 比值 | |||
适用于各比色检测(BCA、Bradford、Lowry、Pierce 660)的预编程方法 |
| ||
自定义方法 |
| ||
内置比色皿选件 |
|
|
|
独立本地控制 | 需要计算机 | ||
高分辨率触摸屏界面 |
| ||
利用吸光度测量荧光标记的核酸和蛋白质样品 |
| ||
进行多种荧光测定的测量: RiboGreen™、PicoGreen™、GFP、BFP 突变体、Hoechst、4-MU、量子点、OPA、DyLite™、Alexa Fluor™ 等 |
|
|
|
测量单份样品的多个荧光基团 |
|
|
|
自动空白测量和自动测量 |
| ||
Acclaro 污染物鉴定 |
| ||
符合 21 CFR 第 11 部分法规要求 | 可选的安全软件套装 | 可选 SciVault 软件 |
|
访问受密码保护 | 可选安全套件软件 | 可选 SciVault 软件 |
|
内置技术支持 ** |
| ||
连通功能增强(Wi-Fi 和 Bluetooth™) |
|
| |
Thermo Fisher Connect(支持云技术) |
|
|
* 最低检测限为 0.2 ng/μL(采用 10 mm 比色皿)。
** 仪器随附英文版软件和帮助。我们网站中提供各种语言包供下载
Thermo Scientific NanoDrop One/OneC 分光光度计是一款紧凑、独立的紫外-可见分光光度计,用于测量高浓度样品中的各类分析物而无需稀释。使用兼容手套的触摸屏可以轻松访问预装的软件应用程序,可在数秒内完成纯度和浓度评估。内置的 Thermo Scientific Acclaro 样品智能技术有助于鉴别和校正存在的污染物。
紧凑型 Thermo Scientific NanoDrop Eight 分光光度计可在不到 20 秒的时间内同时测量 8 个样品。对于需要较高核酸和蛋白质样品测量处理能力的制药/生物技术以及学术研究人员而言,它是一个理想的选择。NanoDrop Eight 软件使用内置的 Thermo Scientific Acclaro 样品智能技术鉴别样品污染物并报告真实的样品浓度。
经济型 Thermo Scientific NanoDrop Lite Plus 微量分光光度计可以让任何实验室轻松评估纯化 DNA、RNA 和蛋白质的浓度以及纯度比值。这是一款入门级仪器,其功能不如高端型号全面,但能够提供与所有 NanoDrop 平台仪器相同的快速、准确、可靠的测量。该型号提供易于使用、价格实惠的软件包,是教研人员的理想选择。
除了紫外-可见光吸光度法,荧光测定法也是一种常用的核酸或蛋白质定量技术,此法使用对目标分析物具有高度特异性的荧光染料进行样品染色。Invitrogen Qubit 荧光计可使用这种方法进行 DNA、RNA 和蛋白质定量分析。
哪种方法的效果更好?这取决于您的应用和实验室的需求。如果您需要进行样品鉴定或纯度比值分析,则建议选择 NanoDrop 分光光度计。如果您需要分析浓度极低或难以处理的样品,则建议选择 Qubit 荧光计。在某些情况下,您可能需要结合使用这两种方法。
定量分析:Qubit 4 荧光测定法与 NanoDrop One 紫外-可见光吸光度法的对比
了解荧光技术和紫外-可见光技术如何为您的下游试验进行 DNA、RNA 或蛋白质定量。
下表显示了这两种技术之间的主要区别。有关更全面的对比说明,请参阅我们的 RNA/DNA 定量页面。
型号类别 | NanoDrop 分光光度计 | Qubit 荧光计 |
| ![]() |
|
技术 | 紫外-可见光吸光度法 | 荧光法 |
关键优势 |
|
|
获得结果时间 | 数秒 | 数分钟 |
dsDNA 定量范围 | 0.2-27,500 ng/µL* | 0.005-4,000 ng/µL † |
样品鉴定(纯度) |
|
|
*NanoDrop One/OneC 仪器的 dsDNA 定量范围如下:使用基座 — 2.0 ng/µL,使用比色皿 — 0.2 ng/µL。
†Qubit HS 和 1X dsDNA 检测试剂盒能够定量稀释至 0.005 ng/μL 的样品,而 Qubit 1X dsDNA BR 检测试剂盒能够测量浓度最高 4,000 ng/μL 的样品,具体取决于样品体积。
如果您的实验室需要同时进行高灵敏核酸或蛋白质定量分析以及样品纯度评估,那么就应考虑结合使用 NanoDrop 分光光度计和 Qubit 荧光计。
举例而言,如果您的实验室工作流程包括 qPCR 分析,那么为了符合许多科学期刊所要求的 MIQE 指南,您就需要准确的模板定量分析和污染物鉴定。如视频中所示,模板欠佳会导致结果不准确。通过结合使用 NanoDrop 分光光度计和 Qubit 荧光计,您可以更全面地进行输入 RNA 定量、纯度和完整性分析。
使用 NanoDrop One 和 Qubit 4 仪器进行 qPCR 模板鉴定
结合使用 NanoDrop One 分光光度计和 Qubit 4 荧光计,打造可满足您需求的完整核酸定量和鉴定解决方案。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.