采用便携式拉曼分析仪检测合成大麻素
合成大麻素,一种具有精神活性类的草药产品,人们熟知的名称是香料或 K2,是缉毒人员面临的最新难题。虽然这些物质已标明“不可食用”,但仍被作为植物大麻的替代品出售给青少年,且可通过多种零售渠道被获取。
用于制造“香料”的化学合成物通常以散装粉料的形式运输过境,然后喷撒在植物材料上被吸食。这些化合物产生的作用类似于植物大麻,但会引发更强烈且无法预测的作用,包括极度忧虑、妄想症、幻觉,甚至心脏病发作。
由于合成大麻素具有高度化学特异性,因而拉曼光谱法非常适合鉴定这些新的合成毒品。Thermo Scientific™ TruNarc™ 手持式分析仪可在一次测试中鉴定散装和喷撒形式的微量合成大麻素以及多种其他违法药物。TruNarc 库会定期更新,以应对新出现的威胁。这使得它成为适用于街头、警察局、海关检查站或法医实验室的理想筛查工具。