利用手持式鉴定技术抵御爆炸物威胁
简易爆炸装置 (IED) 在全球各地的使用越来越普遍,部分原因是其生产相对简单且原材料和前体易于获得。因为如今的 IED 不依赖 TNT 等传统爆炸材料,而是使用硝酸、硝酸铵、柴油以及糖等工业化学品,并在简陋的化学品实验室中制作,因而避开了传统爆炸物检测技术和训练有素的爆炸物检测犬的检测。这导致军队和民用响应机构不得不研究并快速部署新便携式鉴定系统,以抵御当前的 IED 威胁。
赛默飞世尔科技现已为需要识别潜在爆炸威胁并保存证据的爆破小组和 EOD 团队推出了 Thermo Scientific Gemini 分析仪。基于行业领先的 Thermo FirstDefender 和 Thermo Scientific TruDefender 手持式分析仪,Gemini 是一款集成了 FTIR 和拉曼光谱的分析仪,其爆炸物识别范围比单用任一技术都更为广泛。可以与来自 Alluviam LLC 的 HazMaster G3™ 决策支持系统配合使用,手持式 Gemini 分析仪允许进行虚拟混合分析和交互式问题解决,从而在危险区域执行更为知情且安全的决策。
TruDefender FTX 结合了经实地验证的 FTIR 功能和新型砧采样头,以便于采样和消毒。
了解为现场应急人员、消防员、执法部门、军队和政府机构提供的先进技术、规划工具和仪器,以帮助检测放射性物质和鉴定化学品、毒品和爆炸威胁。包括经费补助信息。阅读安全和安防威胁检测技术实用指南。