快速、准确的结果
Thermo Scientific 化学品鉴定仪器可提供即时、可操作的数据,以便于用户在重要场合快速作出决策。我们的化学品鉴定产品结合了包括拉曼和 FTIR 在内的先进技术,以及一个非常易于使用的界面,几乎可以在任何地点快速提供快速、可靠的现场结果。
拉曼和 FTIR 技术 - 哪种更适合您?
查找适合您应用的产品
与俄勒冈大学的合作研究:生物气溶胶环境采样评估
对用于 2 型严重急性呼吸综合征冠状病毒室内环境监测的生物气溶胶采样器的评估
Horve, P.F.; Dietz, L.; Northcutt, D.; Stenson, J.; Van Den Wymelenberg, K.G.Preprints 2021, 2021030609 (doi: 10.20944/preprints202103.0609.v1).
了解更多 ›
探索室内环境的综合环境病毒监测:新冠肺炎患者病房表面与生物气溶胶环境采样的比较
Leslie Dietz、David A. Constant、Mark Fretz、Patrick F. Horve、Andreas Olsen-Martinez、Jason Stenson、Andrew Wilkes、Robert G. Martindale、William B. Messer、Kevin G. Van Den Wymelenberg
了解更多 ›
与孤立出现的 COVID-19 阳性结果相关的建筑环境和气溶胶污染的纵向分析
Patrick Horve、Leslie Dietz、Garis Bowles、Georgia MacCrone、Andreas Olsen-Martinez、Dale Northcutt、Vincent Moore、Liliana Bamatan、Hooman Parhizkar、Kevin Van Den Wymelenberg
了解更多 ›
技术 | ||||||||||||
产品 | 拉曼光谱 | FTIR | SERS | 柔性探头 | 一键式测式。无需样品制备 | 是荧光或深色样品的理想选择 | 扫描延迟 | 低浓度鉴定 | 筛选器模式 | 蜂窝无线* | 机械集成 | |
Gemini | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ FTIR | ✓ | ✓ | ✓ FTIR | ||
FirstDefender RMX | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
FirstDefender RM | ![]() | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
TruDefender FTX | ![]() | ✓ | ✓ |
用于事故后分析支持的化学品鉴定
我们的便携式化学品分析仪和辐射检测器可确保消防员的安全,并使现场应急人员能在危险区域采取适当的措施。
政府机构的化学品鉴定
面对化学武器或不明化学物质时,现场应急人员需要可靠的化学检测设备进行快速鉴定。
视频聚焦:化学品鉴定解决方案
您如何阻止毒品通过土耳其最繁忙的机场流动?现在可以使用便携式、快速响应的 Thermo Scientific Gemini 手持式分析仪实现这一目标。Gemini 分析仪在一台仪器中集合 FTIR 和拉曼光谱技术,有助于在现场快速、安全、可靠地鉴定各种毒品、未知化学品和爆炸物。
Alluviam LLC 公司推出的 HazMasterG3® 是一款先进的决策支持工具,现已集成到手持式 Gemini 仪器中。这是一款获得美国国土安全部反恐技术认证的 CBRNE/HME/IED 支持软件。该决策支持工具可作为威胁响应前线操作员的力量倍增器,并可提供关键化学见解,帮助解读分析仪的结果。
了解为现场应急人员、消防员、执法部门、军队和政府机构提供的先进技术、规划工具和仪器,以帮助检测放射性物质和鉴定化学品、毒品和爆炸威胁。包括经费补助信息。阅读安全和安防威胁检测技术实用指南。