何为多克隆抗体?
多克隆抗体一般通过免疫接种合适的哺乳类动物而产生,例如小鼠、兔子或者山羊。通常更倾向于采用大型哺乳类动物,因为可以采集更多的血清。首先将抗原注射到哺乳动物体内,(一般几星期后)诱导 B-淋巴细胞产生抗原特异性的免疫球蛋白 (IgG)。该哺乳动物血清经过纯化可得到多克隆 IgG。
查看所有的多克隆抗体
特色抗体相关类别
我们提供价格优惠的方案包(兔、山羊等动物的免疫接种流程),用于生产针对肽和蛋白抗原的定制多克隆抗体。
经验证的标记和未标记二抗,用于荧光、显色或化学发光检测;适用于免疫印迹分析、免疫组织化学技术和流式细胞分析等应用。
查看我们可直接将荧光染料和标记物(包括 Alexa Fluor 染料、Qdot 标记物、R-藻红蛋白 和生物素)结合到 IgG 抗体上的丰富抗体和蛋白标记试剂盒选择。
浏览我们的各类标记和非标记抗体,以及抗体相关产品集,以满足您的抗体应用需求,包括免疫印迹、免疫荧光成像、免疫沉淀、免疫检测、免疫组织化学技术等更多应用。