图 2.免疫荧光分析对数期的 ME-180 细胞检测其 NFkB p65 。用 TNF-α(50 ng/mL,20分钟)处理或不处理细胞,接着用 4% 多聚甲醛固定15分钟,然后用 0.1% Triton X-100 透化10分钟,之后用 1% BSA 在室温下封闭1小时。随后用含0.1% BSA的 NFkB p65(绿色)重组兔多克隆抗体(货号710048室温孵育3小时,然后用山羊抗兔 IgG (H+L) Superclonal 二抗、Alexa Fluor 488 偶联物(货号 A27034,稀释比为 1:2,000)标记细胞,在室温下孵育45分钟。细胞核(蓝色)采用 SlowFade Gold Antifade Mountant DAPI(货号 S36938)复染。F 肌动蛋白(红色)采用罗丹明鬼笔环肽(货号 R415,1:300)进行染色。在对照细胞系(panels a、e)中观察到 TNFα 诱导的 NFkB 核转位(NFkB 是 TNFR1、TRADD 和 IKK α 中的下游靶标),但在 TNFR1、TRADD 和 IKK α 敲除 (KO) 细胞系(panels b-d、f-h)中并无此发现。这些图像均在放大40倍的情况下采集的。
Invitrogen 重组兔多克隆抗体是赛默飞世尔科技的独特产品。这种抗体由重链和轻链库共表达的重组抗体混合物组成。重组兔多克隆抗体兼具多克隆抗体的灵敏度和单克隆抗体的特异性,在这两方面均是佼佼者,同时具备重组抗体的一致性。重组多克隆抗体的功能与多克隆抗体相同,不过它能识别靶标上的多个抗原位点,因此对低丰度靶标具有更高的检测灵敏度。每个批次的重组多克隆抗体可产生精确的重链和轻链,避免了多克隆抗体生产过程中带来的生物变异性。
重组兔多克隆抗体生产
在一致性方面,重组兔多克隆抗体与其他多克隆抗体相似,然而前者是无动物源性的。对兔进行免疫,然后分离外周血单核细胞 (PBMC),而非使用杂交瘤细胞。筛选克隆 DNA文库,使用经优化的哺乳动物宿主共表达其重链和轻链 cDNA。克隆了 DNA 的细胞可生产无动物源性抗体。
重组兔多克隆抗体的优势
因为不会出现基因漂移——一种杂交瘤细胞随着时间的推移而改变表达模式的现象,重组兔多克隆抗体展现了优异的批次间重现性,重组兔多克隆抗体制备所涉及3个不同的筛选步骤,因此得到的抗体具有比普通抗体更优异的特异性和灵敏度。
其他优势包括:
- 特异性和灵敏度优于其他多克隆抗体
- 重组技术带来批次间一致性
- 无动物源成分,是细胞培养的产物
- 开发过程中的多次筛选能改善抗体性能。
应用数据
图 3.WB分析组蛋白H3。泳道1,2分别表示上样 20 µg HeLa 细胞裂解物以及用 100 µM Calyculin A 处理25分钟的 HeLa 细胞裂解物,然后使用 Novex NuPAGE 4-12% Bis-Tris 凝胶(货号 NP0321BOX)、XCell SureLock 电泳系统(货号 EI0002)、Novex Sharp 预染蛋白标准品(货号 LC5800)以及 iBlot 干转系统(货号 IB21001)对组蛋白 H3 (pS10) 进行 Western 印迹分析。将蛋白质转印到硝酸纤维素膜上,并用 5% 脱脂牛奶在室温下封闭1小时。然后使用含2.5% 脱脂牛奶的组蛋白 H3 (pS10) 重组兔多克隆抗体(货号710282,浓度为 1 µg–3 µg/mL)在 4°C 震荡孵育过夜,然后在 ~17 kDa 处检测组蛋白 H3 (pS10)。为验证特异性,使用磷酸肽 (10 µg/mL) 进行了竞争实验,如右侧对应的印迹图所示。此后使用按 1:5,000 稀释的山羊抗兔 IgG-HRP 二抗(货号 G-21234)孵育,并使用 Pierce ECL Western 印迹底物(货号32106)进行化学发光检测。
Need antibodies in bulk quantities or custom packaging?
Inquire now. Complete Request Form
Want us to produce a custom antibody for you?
Learn more. Custom Antibody Services