介绍
组织巨噬细胞源自于单核细胞。从血液中分离细胞并在含血清的培养基中培养,贴壁的单核细胞就会分化为巨噬细胞。在巨噬细胞培养中,我们建议您加入 M-CSF 。加入 IL-4、IL-10 或 TGF-β 等其他细胞因子有助于提高细胞存活。以下方案适用于 T25 或 T75 烧瓶,但可等比例缩小到 100 mm 培养皿或培养板。
材料
- 带透气盖的 T25 或 T75 无菌烧瓶(例如 Nunc EasYFlask 细胞培养瓶,T25,过滤盖,货号:156367)
- RPMI 1640 培养基(例如 BenchStable RPMI 1640 培养基,货号:A4192301)
- 胎牛血清(例如 Gibco 胎牛血清,货号:26140087,或 小包装胎牛血清,货号:A3160401)
- 左旋谷氨酰胺(例如 200 mM 左旋谷氨酰胺,货号:25030149)
- 可选:青霉素-链霉素(例如 Gibco 青霉素-链霉素,货号:15140148)
- M-CSF 纯化蛋白(例如 Gibco M-CSF 重组人蛋白,货号:PHC9504)
- 可选:IL-4 纯化蛋白(例如 IL-4 重组人蛋白,货号:A42602)
- 磷酸盐缓冲液(例如 Gibco PBS (10X),pH 7.4,货号:70011044)
- EDTA(例如 UltraPure 0.5M EDTA,pH 8.0,货号:15575020)
- 50 mL 锥形管(例如 Nunc 50 mL 无菌聚丙烯锥形离心管,货号:339652)
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
方案提示:
在 Nunc UpCell 培养皿上培养单核细胞,有助于保持细胞活性并保留表面蛋白。Nunc UpCell 通过降低培养皿表面温度实现细胞收集,无需分解酶(例如胰蛋白酶、EDTA),从而保留了细胞膜和表面的受体。
补充方案 A:从全血中分离 PBMC
材料
- 磷酸盐缓冲液(例如 Gibco PBS (10X),pH 7.4,货号:70011044)
- 15 mL 或 50 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL 无菌聚丙烯锥形离心管,货号:339650)
- Ficoll-Paque® 密度分离培养基
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:
如果细胞将用于培养,全程应采用无菌技术和使用不含叠氮化物的缓冲液。仅供科研使用,不可用于诊断目的。