介绍
脂多糖(LPS)是免疫细胞(包括B细胞,单核细胞,巨噬细胞和其他LPS反应性细胞)的强活化剂。这些免疫细胞需要 LPS 等免疫原性刺激物,才能产生细胞因子。例如,由 LPS 活化的单核细胞能分泌白细胞介素-6(IL-6)、白细胞介素-10(IL-10)或 TNF-α。 LPS 刺激免疫细胞的方案如下。
材料
- 带过滤器的 T25 或 T75 无菌烧瓶(例如 Nunc EasYFlask 细胞培养瓶,T25,过滤,货号:156367)
- RPMI 1640 培养基(例如 BenchStable RPMI 1640 培养基,货号:A4192301)
- 胎牛血清(例如 Gibco 胎牛血清,货号:26140087,或 小包装牛血清, 货号:A3160401)
- 左旋谷氨酰胺(例如 200 mM 左旋谷氨酰胺,货号:25030149)
- 可选:青霉素-链霉素(例如 Gibco 青霉素-链霉素,货号:15140148)
- 脂多糖(LPS)(例如 eBioscience 脂多糖溶液,货号:00-4976-93)
- 细胞刮刀(例如 Nunc 细胞刮刀,货号:179693)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
方案提示:
可以使用单核细胞富集试剂盒(例如, MagniSort人类泛单核细胞富集试剂盒,货号:30)通过阴性选择从PBMC富集单核细胞。货号:8804-6837-74)。
补充方案 A:从全血中分离 PBMC
材料
- 磷酸盐缓冲液(例如 Gibco PBS (10X),pH 7.4,货号:70011044)
- 15 mL 或 50 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL 无菌锥形离心管,货号:339650)
- Ficoll-Paque® 密度分离培养基
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
|
|
|
注意:
如果细胞将用于培养,全程应采用无菌技术和使用不含叠氮化物的缓冲液。
补充方案 B: 从淋巴组织中分离免疫细胞
材料
- 60 x 15 mm 细胞培养皿(例如 Nunc 皮氏细胞培养皿,货号:150340)
- 3 mL 塑料注射器或两个带毛玻璃的载玻片
- 细胞筛网(尼龙网)
- 15 mL 或 50 mL 锥形管(例如 Nunc 15 mL 无菌锥形离心管,货号:339650)
- 流式染色缓冲液(例如 eBioscience 流式染色缓冲液,货号:00-4222-26)
步骤
|
|
|
|
|
备注:
一般来说,机械性破坏淋巴组织足以制备单个细胞悬液。备注:
如果细胞将用于培养,全程应采用无菌技术和使用不含叠氮化物的缓冲液。仅供科研使用,不可用于诊断目的。