EVOS活细胞成像仪系统(荧光倒置显微镜)
更清晰,更卓越,时刻守护您的安全。
EVOS 活细胞成像仪系统是一款荧光倒置显微镜,由生物学家设计,融合了高分辨率相机、高性能且由数字控制的 LED 光源以及直观的软件,只需点击几下鼠标即可捕获令人惊叹的、出版级标准质量的图像。这些全自动、多通道荧光显微镜或明场显微镜配备先进的成像工具,可进行延时视频、多孔板扫描、图像拼接以及细胞计数等功能。
EVOS 活细胞成像仪系统易于学习、性价比高,旨在保有高端显微镜性能的情况下降低其操作复杂性。EVOS 荧光倒置显微镜功能极其全面,是多种成像应用的理想选择,能够即刻、长时间、次数控制以多种方式提供高质量的图像和数据。
EVOS活细胞成像仪系统平台比较
可实现多人安全协作
EVOS活细胞成像仪系统功能
令人惊叹、易于捕获的图像
只需点击几下鼠标,即可捕获清晰、明亮、出版级标准质量的图像和视频,帮助您更好地呈现数据。                                                                                                     
更高的安全性、更少的操作
仅需通过屏幕(无目镜安全防护设计)显示、自动化控制、快速清洁以及轻松的日常维护提高了安全性。通过软件控制聚焦、缩放、平移甚至载物台移动。
功能强大、界面直观的软件
EVOS活细胞成像仪系统易于学习,操作简单。包括一系列工具(如 Z 轴叠层扫描),可帮助您自动将来自不同焦平面的图像组合成单个最佳聚焦图像。     
广泛适用于多种应用
支持多种应用,例如对随时间推移的创伤愈合的可视化分析。                                                                                                                            
活细胞成像
借助活细胞培养箱(在 M7000 或 M5000 上),您可以采集活细胞培养物的延时图像,从而获取细胞的动态监测数据。
专业级图像分析
借助 Celleste 图像分析软件,可以自动量化分析细胞图像。先进的反卷积和可视化分析工具可帮助您充分发掘图像数据。
仅供研究使用。不可用于诊断程序。