使用紫色激光检测更多信息
Invitrogen eBioscience Super Bright聚合物染料是紫色激光可激发荧光染料,可扩展多色流式细胞术分析的功能。 这一系列明亮的荧光团可使用更多紫色通道之外的标志物,并且由于它们的超亮信号而提高了对低丰度抗原的检测能力。这使得您能够在更短的时间内以更少的样品检测出单个样品的更多信息并回答复杂的细胞生物学问题。
Super Bright聚合物染料加入了值得信赖的 Invitrogen Alexa Fluor染料和Invitrogen eFluor染料组合,可提供与紫色激光器的 405 nm光谱线相容的荧光染料。
第 1 步: 搜索感兴趣的标记物(如“CD4”或“CD45”)。
第 2 步: 使用筛选器,通过荧光染料、目标物种和其他标准进一步缩小搜索结果。
Super Bright染料是由紫色激光 (405 nm) 激发的一系列明亮的聚合物荧光染料,可发射超亮、谱线紧密的发射光谱。 所有Super Bright产品均以其发射波长命名(图1)。 Super Bright染料经过优化,可用于流式细胞术,并且已被证明可以根据亮度更好地区分表达量少的细胞群。 另外,与其他类似的竞争聚合物染料试剂相比,某些Super Bright与其他聚合物染料的非特异性相互作用较少。 了解更多有关Super Bright染料的信息。
图 2. 荧光强度比较。(A)经Super Bright 436(紫色直方图)、eFluor 450(蓝色直方图)或Brilliant Violet 421染料(橙色直方图)偶联的抗-CD19抗体(克隆号 HIB19)染色的人外周血细胞,采用制造商推荐的单次试验用量。 (B) 经Super Bright 436(紫色直方图)或Brilliant Violet 421染料(蓝色直方图)偶联的抗-CD27抗体(克隆号 O323)染色的抗人外周血细胞。
Super Bright聚合物染料完全兼容其他常用的荧光分子、eBioscience缓冲液和固定剂以及UltraComp eBeads荧光补偿微球。 这些功能与我们广泛的生物学产品内容相结合,轻松进行染料选择,优化流式分析多色抗体设计,并让您扩展紫色激光的可用范围。
下表列出了紫色激光最常用荧光染料的特性。
荧光基团 | 荧光基团类型 | Ex/Em (nm) | 相对强度* (1 =最低,5 =最高) | 建议的带通滤波器 (nm) | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
Alexa Fluor 405 | 有机染料 | 401/421 | 1 | 450/50 | 采用此染料偶联的抗体检测高丰度靶标 |
Super Bright 436 | 聚合物染料 | 414/436 | 4 | 450/50 | 采用此染料偶联的抗体检测低丰度靶标;替代 Brilliant Violet 421染料使用 |
eFluor 450 | 有机染料 | 405/450 | 2 | 450/50 | 与 Invitrogen™ Pacific Blue™染料性能相当 |
Pacific Blue | 有机染料 | 410/455 | 3 | 450/50 | 与eFluor 450性能相当 |
Pacific Green | 有机染料 | 410/500 | 2 | 522/31 | 替代AmCyan或Horizon V500染料使用 |
eFluor 506 | 有机染料 | 419/506 | 1 | 510/50 | 替代AmCyan或Horizon V500染料使用 |
Pacific Orange | 有机染料 | 400 /551 | 1 | 585/40 | 橙色荧光染料;此染料的偶联抗体即便在中性 pH下也可发出荧光 |
Super Bright 600 | 偶联聚合物染料 | 414/600 | 5 | 610/20 | 采用此偶联抗体检测低丰度靶标;替代 Brilliant Violet 605使用 |
Super Bright 645 | 偶联聚合物染料 | 414/645 | 5 | 660/20 | 采用此偶联抗体检测低丰度靶标;替代 Brilliant Violet 650染料使用 |
Super Bright 702 | 偶联聚合物染料 | 414/702 | 5 | 710/50 | 采用此偶联抗体检测低丰度靶标;替代 Brilliant Violet 711染料使用 |
Super Bright 780 | 偶联聚合物染料 | 414/780 | 4 | 780/60 | 采用此偶联抗体可更轻松地检测低丰度靶标;替代Brilliant Violet 786或Brilliant Violet 785染料使用 |
Qdot 605 | 纳米晶体 | UV—561/605 | 3 | 605/20 | 多重荧光检测的替代选择 |
Qdot 655 | 纳米晶体 | UV—633/655 | 3 | 655/20 | 多色荧光检测的替代选择 |
Qdot 705 | 纳米晶体 | UV—633/705 | 3 | 695/40 | 多色荧光检测的替代选择 |
Qdot 800 | 纳米晶体 | UV—633/800 | 3 | 780/60 | 多色荧光检测的替代选择 |
* 任何荧光染料的相对强度取决于所研究的细胞类型、使用的试剂、仪器和仪器配置。 上述相对强度可用作参考;观察到的强度可能不同。 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale. Super Bright Polymer Dyes are sold under license from Becton, Dickinson and Company.