Gibco™ Advanced™培养基是 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI 1640 基础培养基配方的升级版。这些培养基富含正常血清成分,所需 FBS 添加量减少了50%-90%,但可获得相同或更优的细胞生长效果,并且多种常见细胞系的形态或功能保持不变。
- 可重复性结果—血清用量减少,从而减少血清批次间差异对细胞培养的影响
- 降低成本—使用更少的血清,无需测试到货个批次,减少实验室支出
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Gibco™ Advanced™培养基是 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI 1640 基础培养基配方的升级版。这些培养基富含正常血清成分,所需 FBS 添加量减少了50%-90%,但可获得相同或更优的细胞生长效果,并且多种常见细胞系的形态或功能保持不变。
“我使用 Gibco Advanced DMEM 进行原代人滋养细胞(胎盘细胞)培养。以前,我一直使用含有 10%FBS 的 DMEM 培养基,现在使用只添加 2% 常规 FBS、青霉素-链霉素、两性霉素 B 和 L-谷氨酰胺 的 Advanced DMEM 培养基。细胞在该培养基中生长状态良好。”Cherie Kessler,美国辛辛那提儿童医院医学中心(USA)
您检测了多个不同的血清批次。将您选择的 FBS 与 Gibco Advanced media 培养基结合使用, 每瓶培养基使用的 FBS 更少,但可能 实现更一直的生长性能。查看 Gibco Advanced 培养基 可以帮您实现的应用。*
培养基 | 血清 添加 | 完全培养基产率 |
基础 | 10% | ![]()
10
瓶 |
Gibco™ Advanced™ DMEM | 2% | ![]()
50
瓶 |
*Gibco Advanced 培养基包括 Gibco™ Advanced™ DMEM、RPMI、DMEM/F-12 和 MEM。
对于许多标准细胞系来说,Advanced 培养基可以直接替代经典培养基。与标准培养基(5% FBS)相比,多种细胞系在 Advanced 培养基(1–2% FBS)中呈现出相同或更好的细胞生长,细胞形态无改变(图 11)。
图1.使用含有 5% FBS 添加剂的标准 RPMI 1640 与使用含有 0.5%-5% FBS 添加剂的高级 RPMI 1640 时,多个细胞系的生长性能对比。
将添加 4 mM L-谷氨酰胺和 5% FBS 的标准 RPMI 1640 与添加 4 mM L-谷氨酰胺和 5%、2% 以及 0.5% FBS 的 Advanced RPMI 1640 进行了对比。使用 25-cm2 烧瓶,将 Jurkat、VERO 和 SP2 细胞以适当的接种密度铺板,并在 5% CO2 和 95% 湿度的培养箱中于 37°C 下孵育四天并进行两次传代。在第三次传代中,将细胞适当地接种到 24 孔板中,并在上述条件下孵育七天。 平行制备三份样品,第 5 天的平均细胞计数如上所示。