GibcoDulbecco's Modified Eagle Medium:F-12(DMEM/F-12)培养基采用高品质配方,用于哺乳细胞培养物具有更优的可靠性、一致性和改良型对照。
DMEM/F-12 是一种应用广泛的基础培养基,用于促进许多不同哺乳动物细胞的生长,包括 MDCK、神经胶质细胞、成纤维细胞、人内皮细胞和大鼠成纤维细胞。该配方采用 DMEM 与 Ham's F-12的 1:1 混合物,结合了 DMEM 的高浓度葡萄糖、氨基酸和维生素与 F-12 的多种成分。
我们针对广泛的细胞培养应用,提供了多种组分的 DMEM/F-12 改良培养基。
选择正确的 DMEM/F-12
选择适于进行细胞培养的 Gibco MEM。浏览目录并根据以下条件缩小列表范围:
- 谷氨酰胺/ GlutaMAX 添加剂
- 酚红指示剂
- 液体与粉末形式
- 血清添加
- 丙酮酸钠添加剂
- 应用
特殊 DMEM/F12 配方
通过常用培养基的升级版配方,将您的细胞培养提高到一个新的水平。
- 减血清培养基,将血清成本降低 50–90%
- 血清批次间变化更少,一致性更高
- 预先添加稳定形式的 L-谷氨酰胺以防止氨积累
- 提高长期培养细胞的存活率
需要定制 DMEM/F12 配方吗?在线定制您的 DMEM/F-12 培养基
正在将您的研究转化到临床?了解 CTS KnockOut DMEM/F-12
GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
相关资源
支持
细胞培养&转染支持中心
获取细胞培养和转染工作相关的技术支持和建议,包括实验技巧和深入的故障排除帮助。
需要技术支持吗? 联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持