专为灵活性和便利性而设计
使用 Gibco BenchStable 室温储存培养基节省实验室宝贵的冷藏空间,该培养基的设计具有灵活性和便利性,并可以在室温存储。提供最常用的基础培养基组分:DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI 1640。BenchStable 室温储存培养基已针对常规细胞培养进行了优化,可保持许多常见细胞系的预期形态和功能。
- 室温下稳定—无需冷藏,方便随时随地使用
- 灵活性—可以将其存储在任何地方:可直接存放在在实验室工作台上
- 使用简单—可添加 ≥10%FBS 时,直接替换现有的培养基
- 避光保护—避光包装,避免光照对产品性能产生影响;无需再用铝箔纸包裹瓶身
可持续解决方案
与传统培养基相比,Gibco BenchStable 室温储存培养基带有可重复使用的环保包装,可以节省实验室冷藏空间,从而降低能耗。
节能
冷藏是实验室能耗的主要来源之一。室温储存培养基可直接存储在实验室工作台上,帮助您节省宝贵的冷藏空间并减少能耗。
绿色可持续包装
我们的瓶装室温储存培养基均配有纸质避光包装。纸质包装使用便利、易于回收。培养瓶的瓶身和盖子分别由 PET 和 HDPE 制作,这是两种回收率很高的塑料。
常规细胞培养的可靠结果
BenchStable 室温储存培养基维持细胞预期增长率。
图 1.BenchStable 室温储存培养基可在长期细胞培养中维持同等增长率。HeLa (MEM;粉色), HEK293 (DMEM;蓝色), Jurkat (RPMI;绿色),和 SH-SY5Y (DMEM/F-12;黄色) 在添加10% FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞 15 代。每次传代的细胞计数用于计算群体倍增时间。
图 2.BenchStable 培养基可在支持短期细胞培养中维持同等增长率。A549 (MEM;粉色), MCF7 (DMEM;蓝色), THP-1 (RPMI;绿色),和 CHO-K1 (DMEM/F-12;黄色) 在添加 10% FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞 5 代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
BenchStable 培养基维持细胞形态
BenchStable 培养基保持细胞健康
相同的转染效率
图 6.在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率。在 MEM(左)和 BenchStable MEM(右)中培养超过五代的 HeLa 细胞,通过 Lipofectamine 3000 转染含 GFP 的质粒 DNA(货号 L3000015)。通过在 Attune NxT 流式细胞仪上进行分析,使用未转染的细胞作为阴性对照,测量转染后 24 小时收获的细胞的转染效率。
BenchStable 培养基中的细胞体现相似的基因表达水平
在研发这款创新型细胞培养基中时,我们非常注意确保 BenchStable 培养基提供您所依赖的质量和一致性。图 8显示了光对所有标准培养基的负面影响,这是我们提供避光包装的原因。图 9 说明在室温条件下储存的 BenchStable 培养基中始终保持必需的维生素和氨基酸水平。
光会对标准基础培养基的性能产生负面影响
BenchStable 培养基保持必要的维生素和氨基酸水平
图 9.BenchStable 培养基组分保持一致性。BenchStable RPMI(左)和 BenchStable DMEM/F-12 (右)培养基在室温(20–25°C)下保持 13 个月。通过 HPLC 对在 1、2、3、5、7、9 和 13 个月时采集的样品的维生素和氨基酸浓度进行了评估,并与在 2–8°C 下储存的批次匹配培养基中的浓度进行了比较。
客户故事
存储特别方便。无需等待培养基回温也非常方便。我已经用 BenchStable 培养基和标准培养基培养了鼠类肿瘤细胞系和人细胞系,两者的结果具有可比性。我们的冰箱装满了; 因此,将 BenchStable 培养基存储在我们的实验室工作台上或存储柜中,非常有助于节省冰箱空间。
—德国波恩大学医院的博士生 Nathalie Heider-Hoenatsch
过去几周来,我一直在使用你们的室温稳定培养基,这非常好。BenchStable DMEM 与标准 DMEM 之间没有明显的区别。我们一直使用的细胞在两种类型的培养基中(以 4 代传代)以相同的速率生长并保持相同的表型。室温存储非常好,因为我们在实验室中(室温下)比在冰箱中拥有更多的存储空间。
— Gemstone Biotherapeutics LLC 公司的研究工程师 Janty Shoga
BenchStable 培养基的使用极其方便。我们能够免除在使用之前对培养基进行回温的过程,从而节省时间。由于培养基在室温下存储,因此可以在冰箱中节省大量空间,而这些空间可以存放其他试剂。最近,由于飓风,我们停电了 2 天,而不必担心 BenchStable 培养基的存储或稳定性。在性能方面,与常规培养基相比,我们的 MDA-MB 和 MCF-7 细胞表现出相似地粘附和增殖,因此非常方便。
—美国佛罗里达国际大学 Vivek A Kamat 博士
BenchStable 室温储存培养基维持细胞预期增长率。
图 1.BenchStable 室温储存培养基可在长期细胞培养中维持同等增长率。HeLa (MEM;粉色), HEK293 (DMEM;蓝色), Jurkat (RPMI;绿色),和 SH-SY5Y (DMEM/F-12;黄色) 在添加10% FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞 15 代。每次传代的细胞计数用于计算群体倍增时间。
图 2.BenchStable 培养基可在支持短期细胞培养中维持同等增长率。A549 (MEM;粉色), MCF7 (DMEM;蓝色), THP-1 (RPMI;绿色),和 CHO-K1 (DMEM/F-12;黄色) 在添加 10% FBS 的条件下(封闭点)和 BenchStable(开放点)培养基中生长细胞 5 代。每次传代的细胞计数用于计算种群倍增时间。
BenchStable 培养基维持细胞形态
BenchStable 培养基保持细胞健康
相同的转染效率
图 6.在 BenchStable 培养基培养中实现相同的转染效率。在 MEM(左)和 BenchStable MEM(右)中培养超过五代的 HeLa 细胞,通过 Lipofectamine 3000 转染含 GFP 的质粒 DNA(货号 L3000015)。通过在 Attune NxT 流式细胞仪上进行分析,使用未转染的细胞作为阴性对照,测量转染后 24 小时收获的细胞的转染效率。
BenchStable 培养基中的细胞体现相似的基因表达水平
在研发这款创新型细胞培养基中时,我们非常注意确保 BenchStable 培养基提供您所依赖的质量和一致性。图 8显示了光对所有标准培养基的负面影响,这是我们提供避光包装的原因。图 9 说明在室温条件下储存的 BenchStable 培养基中始终保持必需的维生素和氨基酸水平。
光会对标准基础培养基的性能产生负面影响
BenchStable 培养基保持必要的维生素和氨基酸水平
图 9.BenchStable 培养基组分保持一致性。BenchStable RPMI(左)和 BenchStable DMEM/F-12 (右)培养基在室温(20–25°C)下保持 13 个月。通过 HPLC 对在 1、2、3、5、7、9 和 13 个月时采集的样品的维生素和氨基酸浓度进行了评估,并与在 2–8°C 下储存的批次匹配培养基中的浓度进行了比较。
客户故事
存储特别方便。无需等待培养基回温也非常方便。我已经用 BenchStable 培养基和标准培养基培养了鼠类肿瘤细胞系和人细胞系,两者的结果具有可比性。我们的冰箱装满了; 因此,将 BenchStable 培养基存储在我们的实验室工作台上或存储柜中,非常有助于节省冰箱空间。
—德国波恩大学医院的博士生 Nathalie Heider-Hoenatsch
过去几周来,我一直在使用你们的室温稳定培养基,这非常好。BenchStable DMEM 与标准 DMEM 之间没有明显的区别。我们一直使用的细胞在两种类型的培养基中(以 4 代传代)以相同的速率生长并保持相同的表型。室温存储非常好,因为我们在实验室中(室温下)比在冰箱中拥有更多的存储空间。
— Gemstone Biotherapeutics LLC 公司的研究工程师 Janty Shoga
BenchStable 培养基的使用极其方便。我们能够免除在使用之前对培养基进行回温的过程,从而节省时间。由于培养基在室温下存储,因此可以在冰箱中节省大量空间,而这些空间可以存放其他试剂。最近,由于飓风,我们停电了 2 天,而不必担心 BenchStable 培养基的存储或稳定性。在性能方面,与常规培养基相比,我们的 MDA-MB 和 MCF-7 细胞表现出相似地粘附和增殖,因此非常方便。
—美国佛罗里达国际大学 Vivek A Kamat 博士
试试我们全套的室温稳定产品
TrypLE 解离试剂
这些高度纯化的重组酶提供了快速而温和的细胞解离。TrypLE 试剂是解离贴壁细胞的理想选择,无需更改方案即可直接替代胰蛋白酶。
GlutaMAX 添加剂
GlutaMAX 添加剂可延长细胞寿命。在水溶液中稳定,不会自发降解。这种改良的细胞培养添加剂可以用作细胞培养基中 L-谷氨酰胺的直接替代品。
BenchStable Media Video
Break through your lab's limitations in cold-storage space with BenchStable Media.
BenchStable 培养基手册
订购 BenchStable 培养基
了解我们的 BenchStable 培养基
已经使用 Gibco 培养基?这是一个快速的交叉参考,可帮助您进行切换。BenchStable 培养基包含 GlutaMAX 添加剂和酚红。
产品描述 | 当前货号 SKU | BenchStable SKU |
---|---|---|
包含 GlutaMAX 的 DMEM/F12 | 10565018(500 毫升) | A4192001(500 毫升) |
10565042(10 x 500 毫升) | A4192002(10 x 500 毫升) | |
含有 GlutaMAX 的 DMEM | 10566016(500 毫升) | A4192101(500 毫升) |
10566024(10 x 500 毫升) | A4192102(10 x 500 毫升) | |
含有 GlutaMAX 的 MEM | 41090036(500 毫升) | A4192201(500 毫升) |
41090101(10 x 500 毫升) | A4192202(10 x 500 毫升) | |
含有 GlutaMAX 的 RPMI | 61870036(500 毫升) | A4192301(500 毫升) |
61870127(10 x 500 毫升) | A4192302(10 x 500 毫升) |
BenchStable 培养基的保质期是多少?
BenchStable 培养基的保质期为 12 个月,与我们的标准基础培养基产品一致。
如何存储完全培养基或已添加血清的培养基?
完全培养基,例如添加了 10% FBS 的培养基,应存储在冰箱中(4°C)。
打开瓶子后,BenchStable 培养基的有效期多长?
为了避免污染及 pH 变化对培养基性能产生的影响,我们建议在打开培养基后 2-4 周内使用。
添加血清后建议的使用有效期是多少?
一般来说,添加血清后最多可使用 2-4 周。没有正式的研究来支持这一点,但这是我们科学家使用的经验法则。
在影响细胞生长之前,培养基可以暴露于光源多长时间?
我们观察到由于暴露于普通荧光灯,几天之内几种成分的迅速降解。我们已经观察到使用曝光培养基的细胞生长减少。
曝光导致的降解是否仅限于荧光灯?
我们提供的数据是在暴露于荧光灯之后通过对冷藏培养基进行测试而得出的,这些数据表明了避光保护的必要性。尽管我们尚未在其他光谱上进行测试;我们建议培养基的存储避免任何光照。
如果部分或全部冷冻,BenchStable 培养基会稳定吗?
是的,如果部分或全部冷冻,BenchStable 培养基保持稳定,可使用。
装有 BenchStable 培养基的盒子可以存放在冰箱中吗?
是的,BenchStable 培养基随附的盒子在冰箱中具有一定防水性。
我可以冷藏 BenchStable 培养基吗?
是的,BenchStable 培养基也可以存储在 2–8°C 下。
如果在较低温度下保存,BenchStable 培养基的保存期限会延长吗?
BenchStable 培养基在室温下稳定。无论冷藏或在室温下保存,保质期都将保持不变。《美国药典》定义的环境:恒温涵盖了通常的 20°–25°(68°–77°F)的工作环境。下列条件也适用。平均动力学温度不超过 25°。15° 和 30°(59° 和 86° F)之间的偏移是允许的。
你们是否提供其他在室温下方便保存的细胞培养试剂?
我们提供 TrypLE 解离试剂,它比胰蛋白酶对细胞的作用更温和,并且可以在室温下方便地储存(不同于胰蛋白酶)。我们还提供 GlutaMAX 添加剂,其性能优于 L-谷氨酰胺,并且可以在室温下方便地储存。
你们提供不含酚红的 BenchStable 培养基吗?
目前,我们不提供不含酚红的 BenchStable 培养基。
在 BenchStable 培养基中培养了哪些细胞系?
我们已经使用 BenchStable 培养基测试了以下细胞系的生长和形态:A549、CHO-K1、HEK293、HeLa、HL-60、Jurkat、MCF7、MDA-MB-231、Neuro2A、SH-SY5Y 和 THP-1。
如果添加了 5% FBS 怎么办?
我们建议您至少添加 10% 的 FBS 于BenchStable 培养基中,以获得最佳效果。我们在使用 5% FBS 浓度的情况下对有限的细胞类型进行了测试,结果并无差别。请联系技术服务,以确保您的特定应用允许添加 5%。
如果添加超过 10% FBS 怎么办?
我们建议您使用至少 10% 的 FBS 补充 BenchStable 培养基,以获得最佳效果。如果您的培养方法要求使用我们现有的培养基补充超过 10% 的 FBS,我们建议您使用相同浓度的 BenchStable 培养基。
细胞培养和转染学习中心
访问细胞培养和转染学习资源、更好地计划和进行实验。
培养基配方工具
为 DMEM、DMEM/F-12、MEM 和 RPMI-1640 培养基找到适合的 Gibco 培养基配方。
相关产品
细胞培养和转染支持中心
查找有关您的细胞培养和转染工作流程的技术支持建议,包括实验要点以及深入的疑难解答帮助。
需要技术支持吗? 请联系我们的专家团队,获得实验室产品的技术和应用支持
仅供科研使用,不可用于诊断目的。