Gibco 最小必需培养基仿照 Eagle’s 培养基的设计,非常适于各种哺乳动物细胞的生长。
MEM 是所有细胞培养基中最常用的一种,可用于多种悬浮和贴壁生长的哺乳动物细胞,包括 HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞。
我们针对广泛的细胞培养应用,提供了大量 MEM 改良培养基。
选择正确的 MEM
选择适于进行细胞培养的 Gibco MEM。浏览目录并根据以下条件缩小列表范围:
- 谷氨酰胺/ GlutaMAX 添加剂
- 酚红指示剂
- 液体与粉末形式
- 血清添加
- 丙酮酸钠添加剂
- 应用
特殊 MEM 配方
通过常用培养基的配方升级版,将您的细胞培养提高到一个新的水平。
- 可将 FBS 添加剂量减少至少 50%,且生长速率或形态无变化
- 尤其适用于阳离子脂质转染过程
需要定制 MEM 配方吗?在线定制您的 MEM
GMP manufacturing
Gibco cell culture products are manufactured in facilities that are compliant with current good manufacturing practices (GMP) for medical devices and adheres to a robust quality management system.
Sustainable solutions
We are committed to delivering products that serve the research needs of our customers, while striving to develop them in a way that minimizes our use of natural resources and our impact on the environment.
相关资源
支持
细胞培养&转染支持中心
获取细胞培养和转染工作相关的技术支持和建议,包括实验技巧和深入的故障排除帮助。
需要技术支持吗? 联系我们的专家团队,获取实验室产品的技术和应用支持