要增加培养细胞的活性并刺激生长,可向培养基中添加氨基酸添加剂。此外,添加该添加剂可增加营养并降低体外细胞生物合成负担。以蒸馏水制备。该溶液中的非必需氨基酸浓度是 MEM-α 培养基中浓度的100倍。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
要增加培养细胞的活性并刺激生长,可向培养基中添加氨基酸添加剂。此外,添加该添加剂可增加营养并降低体外细胞生物合成负担。以蒸馏水制备。该溶液中的非必需氨基酸浓度是 MEM-α 培养基中浓度的100倍。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。